Ion GeneStudio S5 系统结合 Ion Chef 自动化文库和模板制备系统,可以灵活、可扩展地方式进行靶向测序的新一代测序 (NGS) 简化工作流程。
  • 三种型号,提供一系列测序速度
  • 多种测序芯片选项,可根据您的通量需求使用一台仪器完成小型和大型项目
  • 丰富的应用菜单,涵盖从肿瘤学到生殖健康研究的所有应用
从我们快速、更快或超快型号中选择
S5、S5 Plus 和 S5 Prime 型号提供不同的测序速度,以满足您实验室的需求。
例如,在使用540芯片时,在 S5 上测序和分析的时间为19小时,在 S5 Plus 为10小时,而在 S5 Prime 为6.5小时。
依实验室需求而调整的测序
单凭一台仪器是如何如此轻松地无缝扩展来适应满足多种应用、通量和数据输出需求?答案就在芯片中。
Ion Torrent 测序芯片有助于简化您的工作流程,同时提供适应多种研究应用的灵活性。首先,需考虑欲运行的样本数量以及适合您应用的理想数据输出。然后,只需选择适合您通量或应用需求的测序芯片,每次运行可对200万到1.3亿个读段进行测序。
这种多功能性让您能够运行小规模和大规模项目而无需更换平台。
帮助您揭示真相的应用
了解 Ion Torrent NGS 系统支持的广泛应用。
癌症研究
Oncomine 测定支持对多种生物标记物类型(融合,插入/缺失,单核苷酸变异和拷贝数变异)进行 NGS 分析和发现,是从样本到报告的工作流程的一部分,它包含简单,可扩展的测序和优化的生物信息学和报告—专为癌症研究而设计。
生殖健康研究
Ion Torrent NGS 解决方案为未来的生殖决策提供了重要的科学见解。
传染病和微生物研究
揭示微生物多样性,研究病原体爆发并鉴定可能与抗生素耐药性相关的突变。研究人员能够充分发挥高通量、高准确性和长读段的优势,利用简化的样本制备方法和简单、可扩展的优化数据分析工作流程,对微生物进行快速、准确的测序。
复杂疾病和遗传性疾病
我们完整的 NGS 解决方案非常适合研究遗传和环境的相互作用如何影响复杂疾病的发展,如自身免疫性疾病、神经退行性疾病等等。
人类身份鉴定 (HID)
当您将 Ion Chef 系统和 Ion GeneStudio S5 系统与优化的 Precision ID 文库制备、模板制备和测序试剂盒以及法医学相关检测组合结合使用时,在您的实验室中采用靶向 NGS 进行法医 DNA 分析和表型分析比以往任何时候都更简单。
农业基因组学
揭示推动育种决策的性状,并助力应对养活全世界日益增长的人口所面临的挑战。我们的植物和动物基因分型应用仪器、试剂和解决方案让 NGS 变得简单、可扩展且经济实惠,可助您推动引人注目的农业创新。
Ion AmpliSeq Designer
以上内容未列出您的应用?Ion AmpliSeq Designer 是一款在线引物设计工具,可让您为 Ion Torrent 下一代测序创建定制检测Panel。研究生殖系疾病的研究人员可使用此工具从预测试基因目录中创建 Ion AmpliSeq 按需型检测Panel,并以更小的反应规格接收产品,以便高效且方便地进行检测Panel设计迭代。