Ion GeneStudio S5 系统为靶向测序提供了样品到数据的简单工作流程,并具有行业领先的速度和可扩展性。五个 Ion S5 芯片实现每次运行 2M 至 130M 读段的测序通量范围。结合 Ion Chef 系统,此完整的解决方案可提供自动化工作流程,包括自动化 Ion AmpliSeq 文库制备和可重复的模板制备及芯片上样,手动操作时间不到45分钟。所有 Ion Torrent NGS 工作流程均拥有特定应用分析和报告解决方案的支持。
了解遗传疾病的风险因素是评估生殖选项的重要步骤。扩展性携带者筛查(ECS) 研究和植入前基因检测(PGT) 提供可能增加未来成功妊娠和后代比较健康的可能性的重要见解,
下一代测序 (NGS) 通过高准确度快速进行 DNA 测序的高通量技术彻底改变了生殖健康研究。NGS 扩展了我们的已知基因变异范围以及我们鉴别它们的能力。Ion Torrent NGS 解决方案提供可扩展、精确的测序,从而获得更好的生殖健康结果。
泛种扩展性携带者筛查
这些全面的端到端基因分析解决方案包括文库制备、模板制备和测序所需的试剂以及简单、集成的数据分析和报告工具,无论用户的 NGS 或生物信息学专业知识如何,都可以获得结果。
Ion GeneStudio S5 系统
仅供科研使用,不可用于诊断目的。