小 RNA 测序简介
阅读更多有关小 RNA 测序的基础知识以及 Ion S5™ 和 Ion PGM™ 系统的解决方案的信息
实验室信息化解决方案
了解小 RNA 测序信息学解决方案,以较快的方式获得生物学结果
小 RNA 测序工作流程
了解小 RNA 测序解决方案
小 RNA 测序解决方案
Ion Torrent 半导体测序将简单的综合湿实验室工作流程与 Torrent Suite™ 软件和第三方解决方案结合在一起,可以快速识别、表征和报告小 RNA 表达情况。
可提供测序运行报告,并包含汇集了关键结果的扩展分析图和直观的图表,可助您轻松阅读并确保高质量的测序运行。只需右键单击,Torrent Suite 软件即以可导出的 FASTQ 和 BAM 格式提供序列读数,以直接上传至第三方分析软件。
第三方软件(例如 Partek™ Flow™ 软件包)可进行读取比对、microRNA 水平丰度测量以及多样本差异 microRNA 表达分析。Partek 还可提供质量控制指标和交互式数据可视化。
自从发现 microRNA(与 mRNA 结合并抑制翻译的短 ~22mer RNA 序列)以来,基因表达调控的研究急剧增长。随着近十年新一代测序 (NGS) 的出现,研究人员已利用深度测序的强大功能进一步揭示了这些小 RNA 种类的复杂性,此类小 RNA 已扩大到包括 microRNA (miRNA)、短干扰 RNA (siRNA) 和与 Piwi 蛋白相互作用的 RNA (piRNA) 等。
Ambion RNA 试剂盒提供了一种较好的分离和纯化样本的方法,可实现对小 RNA 种类的高质量捕获。利用赛默飞世尔科技的知识以及分离和纯化小 RNA 种类的集成试剂盒,我们创建了一个完整的解决方案,可优化 Ion S5 和 Ion PGM 系统上的小 RNA 分析。这些系统的可扩展性使您能在每次运行中包含一系列的样本,为您提供通量灵活性以与您的实验规模相匹配。虽然其他 NGS 平台也可分析小 RNA,但其超高通量规格需要在每次运行时对数百份样本进行批处理,可能会延迟您获得结果的时间。
选择 Ion GeneStudio S5 系列可实现较佳的通量灵活性,使您在单台仪器上可从小 RNA 扩展到靶向转录组分析。作为靶向表达分析的工具,NGS 通过提供以下功能对微阵列进行了良好的补充:
- 较佳的灵敏度,较宽的动态范围,可检测更多的转录本和基因表达的细微变化
- 鉴别来自密切相关的小 RNA 家族的序列
- 检测新发现的小 RNA 序列
- 数字输出,便于在各个研究与实验室之间随时间推移比较结果
- 与 TaqMan™ 检测结果密切相关