Smart Deep™ 碱基识别软件 (SDB) 采用创新的碱基识别算法,可帮助您改进Sanger测序结果并减少人工审查时间。Smart Deep™ 碱基识别软件可用于测序分析软件SeqA 8。
图 1. KB 与 SDB 碱基识别软件在染料峰峰图区域的碱基识别结果对比
与 KB 碱基识别软件相比,Smart Deep™ 碱基识别软件具有以下优势:
- 更长读长——在 5’ 和 3’ 端高质量识别更多碱基提高纯碱基和混合碱基识别的准确性
- 更强大的碱基识别——轻松应对染料峰峰图、N-1 峰和迁移率变动等测序假象以及GC 富集模板等复杂序列,提高碱基识别的准确性
- 新功能——强大的碱基识别确定杂合插入/缺失 (het indel) 变异
- 减少人工审查时间——减少编辑和假阳性
- 增强视图跟踪可视化选项,为质粒(纯碱基)序列的3’端提供清晰的基线和更高的分辨率
注意:SDB 碱基识别可用于 SeqStudio Flex、SeqStudio, 3730和3500系列基因分析仪获得的数据。
自动化命令碱基识别功能可用于批处理。在与 3730 系列基因分析仪一起使用时,作为仪器运行的一环,Smart Deep™ 碱基识别软件可进行自动碱基识别。
更长读长,更高通量
通过生成更准确的碱基识别结果,Smart Deep™ 碱基识别软件在经过先进的算法可以产生更长的读长。如下所示,对于使用 SeqStudio™ Flex、3730、SeqStudio™ 和3500 基因分析仪获得的数据集,读长的增幅为 9-16%。SDB 的先进算法提高了 5’ 和 3’ 端碱基识别的准确性,从而优化了每次读取的碱基数量。
图 2. KB 与 SDB 碱基识别软件的读长对比图。QV20 CRL(质量值QV 20 连续序列读长)
更强的稳健性
通过如染料峰峰图、N-1 峰和迁移率变动以及 高GC复杂模板,Smart Deep™ 碱基识别软件强大的碱基识别功能轻松应对。
| 最小 QV (QV 1) 矫正 | QV 20 矫正Trimming | QV 30 矫正Trimming | |||
碱基识别软件 | KB | SDB | KB | SDB | KB | SDB |
混合碱基参考位置 | 185 | 185 | 182 | 185 | 173 | 183 |
混合碱基识别位置 | 749 | 211 | 441 | 202 | 307 | 192 |
正确的混合碱基识别 | 166 | 185 | 163 | 185 | 158 | 183 |
假阴性 | 19 (10.3%) | 0 (0.0%) | 19 (10.4%) | 0 (0.0%) | 15 (8.7%) | 0 (0.0%) |
假阳性 | 583 (74.7%) | 26 (11.5%) | 278 | 17 (8.0%) | 149 | 9 (1.4%) |
插入/缺失错误 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
假阴性减少 | 100% | 100% | 100% | |||
假阳性减少 | 95.5% | 93.9% | 94.0% |
Smart Deep™ 碱基识别软件的结果基于包含染料峰峰图、N-1 峰和迁移率变动等164 个 SeqStudio™ 样本,与 KB 碱基识别软件获得的结果相比,假阴性减少 100%,假阳性减少 94%。
Smart Deep™ 碱基识别软件的先进算法还具有新功能,能够识别确定杂合插入/缺失 (het indel)
图 3. KB 与 SDB 碱基识别软件在杂合插入缺失区域的碱基识别结果对比。在上面的例子中,Smart DeepTM 碱基识别软件能够通过高质量值在 het indel 区域中正确地进行碱基识别,与 KB 碱基识别软件相比更胜一筹。
通过增强视图提高 3’ 端分辨率
Smart DeepTM 碱基识别软件的增强视图选项通过利用生成的高质量碱基识别结果,为质粒测序数据的 3’ 端提供更高的分辨率。从而提高了结果的清晰度和可靠性。
图 4. SDB增强视图
减少编辑=缩短人工审核时间
Smart DeepTM 碱基识别软件有助于减少低质量碱基识别和假阳性结果,因此能够缩短人工审查时间,从而简化了Sanger 测序数据的审查,让您留出了更多时间从事其他专业工作。
图 5. 需要的编辑次数
仪器要求
使用 Applied BiosystemsTM SeqStudio FlexTM、SeqStudioTM、3500 和 3730 基因分析仪获得的数据可通过 Smart DeepTM 碱基识别软件进行碱基识别。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。