用您的310或者3100系列基因分析仪,折换一台新的SeqStudio 基因分析仪系统并简化您的工作。*
相同的工作流程、同样值得信赖的技术 - 现在通过创新的多功能卡夹,运行设置时间可从几小时缩短至几分钟。Applied Biosystems SeqStudio 基因分析仪系统是一款低通量易用台式系统,仅需一次简单的点击,即可提供金标的 Sanger 测序技术和片段分析。它可轻松进行多种应用,且支持多用户操作。
只需点击。就这么简单。
您只需上样样品,装入卡夹运行即可——无需技术专家进行设置和维护,无需每次运行前校准,无需单独安装毛细管、POP胶和阳极缓冲液。卡夹可在仪器上稳定运行4个月。
随时随地访问数据**
这个启用云的系统与Thermo Fisher Connect集成在一起。因此您可以设置运行,检查其进度,并且您可以从能访问互联网的任何地方访问您的数据,而无需留在实验室中。基于云的Applied Biosystems Sanger分析模块可用于二次分析。*价格实惠,数据质量、服务和支持满足您对Applied Biosystems技术的高端体验。
方便易用的卡夹系统包括每次运行所需的毛细管,聚合物和缓冲液 | |
灵活 - 在同一次运行中将 Sanger 测序和片段分析结合在一起 | |
快速获得实验结果,最快仅需30分钟 | |
设置并监测运行使用手机、平板或电脑(Mac™或PC),可在任何地方查看、管理和分享数据** | |
所包含的1年仪器保修和实验室应用培训,将帮助您快速入门和运行 | |
系统购买附带的二级分析软件包 |
优惠适用于美国(波多黎各除外)和加拿大的最终用户。生命科学产品的供应商没有资格参加此促销活动。资格由Life Technologies 独家确定。将任何310、3100 或 3130 系列基因分析仪以旧换新以获取在新款Applied Biosystems SeqStudio 基因分析仪系统标价上的折扣。折扣将适用于在Life Technologies收到订单时有效的标价。折扣将根据以旧换新的仪器类型而有所不同。优惠仅适用于不迟于2018年10月31日收到的合格订单。 客户可以在促销期间以旧换新和以折扣价购买最多10台仪器。 以旧换新和购买的仪器必须以一对一的交易方式提交,才有资格参与该计划。客户必须在订购新仪器时要求以旧换新。 此促销仅适用于购买新的合格仪器。 必须在安装新仪器后30天内将以旧换新的仪器退回Life Technologies。Life Technologies将负责以旧换新仪器的运输成本。 必要时,客户同意允许Life Technologies现场服务代表从其设施中卸载仪器,此类卸载的费用将由Life Technologies支付。 在退还之前,客户将完全清洁其用于以旧换新的仪器并对其进行消毒,包括放射性,生物,有毒和其他危险或有害材料或物质的净化,如果Life Technologies要求,客户同意填写并返回去污证书。 此折扣不能与其他打折或优惠合用。 在联邦、州、省或地方法律或法规或机构/团体政策禁止的地区,本次活动无效。 可适用其它限制条件。
**需要互联网连接和Thermo Fisher Cloud帐户。