为您Applied Biosystems 3500或3730基因分析仪配备最强大的数据收集和分析软件
这些新版本软件基于Windows™ 7 和Windows™ 10系统,可提供:
- 更精确排序的改进算法
- 从公共域自动导入SNP信息
- 符合广泛使用的软件要求
- 体积更小的新型计算机,配备更快的双核处理器
- 安全功能进一步增强
- 灵活的板载功能和调度功能
- 借助我们基于云的平台 - Connect,您可随时随地轻松访问、分析和共享数据。
还在使用3500基因分析仪?不要落后!
将您的数据收集软件更新到3.3版
新版本提供了上述所有功能以及:
- 96-样品聚合物袋最大限度地减少了低吞吐量实验室和各种应用中的聚合物浪费
- -仪器耗材的14稳定性高,最大限度减少耗材浪费,并可降低单次反应的价格
- 不会出现与耗材相关的仪器硬停机,这样您就可以控制耗材的使用量和使用时间
- 在测序和片段分析应用中使用单个36厘米毛细管,有助于减少样品处理时间和提高实验室效率