首款用于 hESC 和 hiPSC 培养的无异种成分添加剂
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree 培养基是一种无异种成分培养添加剂,可保持人 PSC 的多能性、正常形态及核型(图 1)。其具有与传统 Gibco™ KnockOut™ 血清替代品等效的性能,并支持人 ESC 和 iPSC 的分离和常规维护。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree 培养基是一种无异种成分培养添加剂,可保持人 PSC 的多能性、正常形态及核型(图 1)。其具有与传统 Gibco™ KnockOut™ 血清替代品等效的性能,并支持人 ESC 和 iPSC 的分离和常规维护。
图 1. 在 KnockOut SR XenoFree 培养基中培养的 hESC 可保持其多能表型。BG01v 细胞采用 CTS KnockOut SR XenoFree 培养基培养,可维持常见 hESC 标志物的表达。在进行免疫细胞化学染色之前,BG01v 细胞在人包皮成纤维细胞和 CTS™ CELLstart™ 底物上培养 5 代。(A) 相差;(B) DAPI;(C) Oct4;(D) 分别使用 SSEA4 Alexa Fluor™ 488 和 555。
图 2.hESC 的无异种培养和基因表达。(A) 在饲养细胞中进行 hESC 无异种成分培养。使用 CTS KnockOut SR XenoFree 培养基对附着于 CTS CELLstart 底物的人包皮成纤维细胞 (HFF) 进行培养时的 BG01v 形态(第 4 代)。(B) 使用 CTS KnockOut SR XenoFree 培养基维持多能性。在添加了 KnockOut 血清替代品(每个标志物对的左侧泳道)或 CTS KnockOut SR XenoFree 培养基(每个标志物对的右侧泳道)中进行 10 次传代后,在附着于 CTS CELLstart 底物的 HFF 上查看 BG01v 基因表达(上)。相同的第 10 代 BG01v/HFF 培养物产生的胚状体的基因表达(下)。
添加剂 | 基础培养基 | 推荐试剂 |
---|---|---|
CTS KnockOut SR XenoFree 培养基 | CTS KnockOut DMEM | CTS CELLstart 底物 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。