- 传代次数少
- 每批产品来自同一供体
- MesenPRO RS 培养基缩短 ADSC 倍增时间
源自人脂肪组织的干细胞
- 从人脂肪抽吸组织中分离出人 ADSC,并在原代培养时冻存
- 传代次数少——ADSC 在分离后仅传代一次
- 在 MesenPRO RS 培养基中扩增,这是一款创新性的新型减血清 (2%) 培养基,可缩短 ADSC 倍增时间
- 试剂盒中包含人 ADSC 和 MesenPRO RS 培养基,这些组分可共同确保 ADSC 的较佳生长和扩增
ADSC 与骨髓来源的间充质干细胞的表型和功能特性非常相似。这些细胞在丧失生长能力或分化为所有可能的表型能力之前可传代 4–5 次。
ADSC 表征
图 1. 通过流式细胞术在 P2 或 P3 分析 ADSC 的细胞表面蛋白谱,并使用以下标准来表征 ADSC
阳性标志物:
CD29、CD44、CD73、CD90、CD105、CD166 (>95%)
阴性标志物:
CD14、CD31、CD45、Lin1 (< 2%)
人 ADSC 的分化潜能
每个 ADSC 样品瓶中的细胞都可以在体外分化为多种成熟的细胞表型,包括脂肪细胞、成骨细胞和软骨细胞(图 1)。还有报告表明 ADSC 在体外也可分化为非间充质细胞类型,如神经元和神经胶质祖细胞、肝细胞和血管内皮祖细胞、心肌细胞、胰腺细胞以及上皮细胞等表型。此外,ADSC 可分泌促血管生成、免疫调节和抗凋亡等因子。ADSC 还可用于研究成人干细胞的分化、组织工程、潜在的临床应用研究或作为细胞载体用于输送重组 DNA。
图 1. 人 ADSC 的分化潜能
A. ADSC 细胞向软骨细胞诱导分化 29 天,然后用番红橙进行颗粒截面染色,显示蛋白多糖含量,图像采用 4X 物镜拍摄。
B. ADSC 细胞向成骨细胞诱导分化 29 天,然后用茜素红染色,显示细胞外基质矿化,图像采用 4X 物镜拍摄。
C. ADSC 细胞向脂肪细胞诱导分化 14 天,然后用油红 O 对脂质液泡染色,再用苏木精复染,图像采用 10X 物镜拍摄。
STEMPRO 人 ADSC 试剂盒的组分
![]() | 试剂盒组分如下:
这些组分可确保优化 ADSC 细胞的生长和扩增。每一批次的 ADSC 均源自单一的人脂肪抽吸组织供体。 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。