我们的 PluriTest表征服务具备下列优势:
- 快速且经济高效——利用成熟的方法验证多能性,每份样本的成本为 369 美元起
- 样本制备简便——只需提供含 2x106 个细胞的冻存细胞颗粒
- 广泛的参考集——包括超过 450 种表征良好的多能性和非多能性样本
- 出色的支持——由专门的项目经理随时提供项目沟通
使用大量参考数据来确认多能性
使用 PluriTest(在线)分析工具筛选和分析样本,这是一种用于验证多能性的成熟方法,已分析超过 16,000 份样本。该在线分析工具采用了广泛的干细胞模型基质,由超过 450 种先前表征的多能和非多能细胞及组织组成:包括 223 种人胚胎干细胞系、41 种诱导性多能干细胞系、体细胞及组织。
PluriTest 分析工具通过两个独立的评分来确认多能性:多能性和新颖性。多能性评分表明了基于模型的多能性特征在所分析的样本中的表达强度。新颖性评分是基于干细胞模型基质中表征良好的多能干细胞来分配的,表明该模型适用于给定的样本。这两个评分将合并成一个多能性图,以表明您的样本与参考细胞系比较时的多能性。
PluriTest 表征服务可交付的成果
- 详细的 PluriTest 分析报告——包括多能性测试结果,以及您的样本与大量参考数据集比较时的相对多能性
- 多能性图——基于多能性和新颖性评分的样本多能性的可视化描述
- 原始数据文件——如果需要深入分析,则可提供作为可交付成果包的一部分
图 1.多功能性图窗口在分析中提供了多能样本的可视化描述。多能性和新颖性 x/y 散点图将 y 轴上的多能性评分与 x 轴上的新颖性评分相结合。红色和蓝色背景提示参考数据集中多能(红色)和非多能样本(蓝色)的经验分布。
相关资源
相关支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。