我们的 CellModel Services 团队采用细胞重编程革新技术,能够在短短的四至六个月内重编程人成纤维细胞或血细胞,从而为您提供多能干细胞。您可以从两种非整合重编程技术中任选其一来生成 iPSC——CytoTune-iPS 2.0 仙台病毒重编程试剂盒和 Epi5 Episomal iPSC 重编程试剂盒。
重编程技术
CytoTune 2.0 试剂盒采用了山中伸弥四因子的仙台病毒颗粒,这些病毒颗粒对成功生成 iPSC 至关重要。Epi5 试剂盒则使用了山中伸弥四因子的非病毒型游离型载体,以及 Lin28 因子。
在借助我们的 CellModel Services 来使用 CytoTune 的过程中,您享有的核心优势之一是能够在单个实验中生成更多的 iPSC,因为该技术的重编程效率已显著提高。 这一效率最终使我们的科学家能够比使用慢病毒载体等传统重编程技术更快地为您提供重编程细胞。
重编程工作流程和时间线
细胞重编程项目通常在 4-6 个月内完成,但实际时间安排会因提供的细胞类型、技术选择、额外的可选表征服务及其他因素而异。我们提供广泛的干细胞表征服务组合作为附加服务,让您高枕无忧。
接收体细胞
我们可以接受的细胞类型:
- 成纤维细胞;
- CD34+;
- PBMC
回收
回收细胞,然后进行初始检测。建议在重新编程步骤之前执行额外表征步骤。
重编程
细胞可以用 CytoTune 重编程颗粒传导,或使用 Epi5 重编程载体转染。
建议采用 CyTotune 重编程技术。
PSC 分离
分离诱导性多能干细胞集落。
交付供体特异性 iPSC
重编程后表征可提供作为可选附加服务,以确认正常核型、细胞身份和多能性。
接收体细胞
我们可以接受的细胞类型:
- 成纤维细胞;
- CD34+;
- PBMC
回收
回收细胞,然后进行初始检测。建议在重新编程步骤之前执行额外表征步骤。
重编程
细胞可以用 CytoTune 重编程颗粒传导,或使用 Epi5 重编程载体转染。
建议采用 CyTotune 重编程技术。
PSC 分离
分离诱导性多能干细胞集落。
交付供体特异性 iPSC
重编程后表征可提供作为可选附加服务,以确认正常核型、细胞身份和多能性。
可选服务
我们可提供一系列额外服务,助您实现干细胞重编程项目的全面定制。
- 额外克隆建库
- 确认多能性的替代测定
- 通过胚状体 (EB) 形成进行三谱系分化
- 利用抗体标志物进行免疫细胞化学检测 (ICC)
- 利用抗体标志物 (FAC) 进行荧光激活细胞分选
- 借助细胞鉴定服务,根据 DNA 指纹图谱分析技术进行 iPSC 匹配,从而确认细胞身份
马上着手启动您的细胞重编程项目!
请立即联系我们,与技术专家讨论您的干细胞重编程项目。
技术资源
相关支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。