随着对高性能材料的需求日益增长,表面工艺的重要性也随之增加。材料表面是外部环境和材料发生相互作用的位置,将会对多方面产生影响,如腐蚀率、催化活性、粘性、润湿性、接触电位和失效机制等。
可通过表面改性来改变或改善这些特性;可通过表面分析来了解表面化学信息、研究表面工艺的效果。从不粘炊具涂层到薄膜电子和生物活性表面,X 射线光电子能谱是进行表面表征的标准工具之一。
X 射线光电子能谱 (XPS) 也称为用于化学分析的电子能谱 (ESCA),是一种用于分析材料表面化学的技术。XPS 可以测试得到材料表面元素组成及化学态信息。
通过使用一束 X 射线照射固体表面并测量从材料表面 1-10 nm 发射的电子的动能来获得 XPS 谱图。通过对一定动能范围中出射的电子进行计数,记录光电子谱图。通过光电子峰的能量和强度实现对样品表面所有元素(氢除外)鉴定和相对定量。
表面表征
表面表示一种相与另一种相之间的不连续性;因此表面的物理和化学性质与材料体相不同。由于表面原子并不能在所有方向上被原子围绕,这些差异在很大程度上影响材料的最表面原子层。表面原子比体相原子更活泼,有可能成键。
一台仪器,XPS多技术联用
当您查看样品时,您想知道哪项分析技术能为您提供所需的所有相关信息吗?您得到的答案是否通常为,没有一种技术能为您提供所需的所有相关信息?为了全面了解材料,您需要使用多种技术对其进行分析。当您使用一台仪器,多技术联用时,您可以结合 XPS、ISS、REELS、UPS 和拉曼等多种技术来更好地研究样品特性。了解如何实现快速实现全面的表面分析。
X射线光电子能谱分析表面特性
表面分析可被用于了解以下任一领域:
|
|
XPS相关网络讲座
利用 Avantage 软件了解 XPS 图谱和深度剖面图 - 第 2 部分
通过观看网络讲座,您将了解如何使用正确的工具来解读多层数据,例如深度剖析和图像。
利用 Avantage 软件了解表面化学
该网络讲座旨在为现有Avantage 软件用户提供培训,同时向对其不熟悉的用户进行科普介绍。
薄膜的表面分析
探索一系列针对薄膜涂层分析的应用,包括法医学研究、石墨烯、多层玻璃、涂层织物和光伏系统。
了解金属表面和氧化物
XPS 可以提供样品表面最表面纳米级的化学态信息,从而分析钝化涂层、了解催化剂化学性质以及开发生物兼容涂层。
多技术联用表面分析和样品团簇清洁
我们展示双模式离子源如何用于多技术联用分析,体现了样品清洁的重要性以及如何进行深度剖析测试。
使用 XPS 表征聚合物
本网络讲座涵盖了 X 射线光电子能谱的基础知识,特别强调了如何将其用于聚合物表面分析领域。X 射线光电子能谱是用于材料表面化学分析的一项重要技术。
XPS相关网络讲座
利用 Avantage 软件了解 XPS 图谱和深度剖面图 - 第 2 部分
通过观看网络讲座,您将了解如何使用正确的工具来解读多层数据,例如深度剖析和图像。
利用 Avantage 软件了解表面化学
该网络讲座旨在为现有Avantage 软件用户提供培训,同时向对其不熟悉的用户进行科普介绍。
薄膜的表面分析
探索一系列针对薄膜涂层分析的应用,包括法医学研究、石墨烯、多层玻璃、涂层织物和光伏系统。
了解金属表面和氧化物
XPS 可以提供样品表面最表面纳米级的化学态信息,从而分析钝化涂层、了解催化剂化学性质以及开发生物兼容涂层。
多技术联用表面分析和样品团簇清洁
我们展示双模式离子源如何用于多技术联用分析,体现了样品清洁的重要性以及如何进行深度剖析测试。
使用 XPS 表征聚合物
本网络讲座涵盖了 X 射线光电子能谱的基础知识,特别强调了如何将其用于聚合物表面分析领域。X 射线光电子能谱是用于材料表面化学分析的一项重要技术。
采用电镜进行过程控制
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
需要更多X射线光电子能谱的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!