- 铝箔
- 液氮
- 干冰
- 5 mL 培养管
- 磷酸盐缓冲盐水
- 蛋白酶抑制剂片剂(Sigma货号:P-8340)
- Quant-iT™ 蛋白检测试剂盒(货号:Q33210)
1. 无菌取出肝脏。
2. 用液氮快速冷冻箔包中的肝脏。储存在–80℃温度下。
3. 在干冰上压碎肝脏样品,并储存在预冷的5 ml培养管中。
4. 向新的冷冻试管中加入约100 μg组织(足以几乎覆盖5 ml培养管的圆形部分)。
5. 加入1 ml含10μl 蛋白酶抑制剂(Sigma货号:P-8340)的PBS。用湿冰冷却该溶液。
6. 低速匀浆~20秒。确保保持低温,并将样品保存在湿冰上。
7. 将样品转移到1.7 ml微量离心管中。
8. 在4°C温度下以14000 x g 的速度离心15分钟。
9. 取出并等分上清液。我们建议制作几份50 μl的等分样品。
10. 在运行ELISA试验之前,将蛋白稀释至1:100,并运行Bradford总蛋白检测或Quant-iT™ 蛋白定量试剂盒检测(货号:Q33210)。
11. 将样品稀释至同等浓度,然后按照ELISA试验方案中的说明运行ELISA试验。
BioSource C-070276 1107 2007年1月1日