组织分离
- 从脑部快速切除海马,4°C 下放入直径 35 mm 培养皿中的 2 mL HIBERNATE A 中,该培养基添加了 B27(货号17504)和 0.5 mM L-谷氨酰胺(货号25030)。
- 将同一培养基中的脑膜和多余白质移至另一 4°C 培养皿中。
- 将海马转移到 MacIlwain 组织切片机的冷却载物台上用相同培养基预湿润的无菌纸张上。
- 制作与海马长轴垂直的 0.5 mm 厚切片,并转移到含相同培养基的 4°C 试管中。
- 在 30°C 下摇动8分钟后,使用广口移液器将切片转移到另一含木瓜蛋白酶的 30°C 试管中。
组织消化
- 木瓜蛋白酶(Worthington 3119,15-23 U/mg 蛋白且未经半胱氨酸活化)溶液的制备方法如下:将 12 mg 木瓜蛋白酶溶解于 6 mL HIBERNATE-A 中,在 37°C 下温热5分钟,然后进行过滤灭菌。木瓜蛋白酶溶液应在3小时内使用。
- 将切片置于 30°C 水浴中孵育30分钟,平台转速应足以悬浮切片(例如170 rpm)。
- 在 30°C 下将切片转移至含有 2 mL HIBERNATE-A/B27 的 15 mL 试管中,并在室温下静置5分钟。
- 使用火焰抛光吸头开口直径为 0.7-0.9 mm 的硅化9英寸巴斯德吸管研磨切片10次(在约30秒内完成)。
- 待碎片沉淀2分钟,将上清液转移到另一试管中。
- 将第一支试管内的沉淀物重悬于 2 mL HIBERNATE-A/B27 中
仅供科研使用,不可用于诊断目的。