已发现下述程序对18天妊娠大鼠海马和神经母细胞瘤细胞系有效。
- 使用 0.05 mg/mL 的多聚-D-赖氨酸 (MW 30,000–70,000) 溶液包被培养容器,并孵育一 (1) 小时或整夜。
备注: 使用 0.15 mL/cm2 多聚-D-赖氨酸。多聚-D-赖氨酸溶液储存在 -20°C 的聚碳酸酯试管中。应预先筛选多聚-D-赖氨酸的毒性。 - 用细胞培养级无菌水洗涤容器。
备注: 容器可立即使用或在 4-10°C 的无菌蒸馏水中储存最长两 (2) 周。如果要储存容器,请在使用前约一 (1) 小时将水移除 - 向 NEUROBASAL 培养基中添加 0.5 mM L-谷氨酰胺、25 µM 谷氨酸和 2% B27 或 1% N2 添加剂。
- 如果使用 N2 添加剂,则在添加细胞之前,将最终浓度为 5–10 µg/mL 的人血浆纤连蛋白(货号33016)直接添加到培养基中或用 0.5–1.0 mg/mL 的牛玻连蛋白(货号12165)替代纤连蛋白。立即倾斜容器,确保均匀分布。
备注: 补充 B27 后,通常无需添加纤连蛋白或玻连蛋白 - 要制备人纤连蛋白:取 5 mg 复溶于 6.75 mL 无菌蒸馏 H20 中,制得 740 μg/mL 储备液。每 5 mL 培养基添加 50 μL 储备液,使得最终浓度为 7.4 μg/mL
- 如果使用 N2 添加剂,则在添加细胞之前,将最终浓度为 5–10 µg/mL 的人血浆纤连蛋白(货号33016)直接添加到培养基中或用 0.5–1.0 mg/mL 的牛玻连蛋白(货号12165)替代纤连蛋白。立即倾斜容器,确保均匀分布。
- 对于原代海马神经元(即来自18天妊娠 Sprague-Dawley 大鼠)及其他胎仔神经元
- 在使用戊巴比妥钠麻醉剂条件下通过剖宫产获得胚胎,并解剖所需区域。
- 在 1 mL Hanks 平衡盐溶液中研磨10次以分离单个细胞,该溶液(货号14175)不含 Ca++ 和 Mg++并补充了 1.0 mM 丙酮酸钠(货号11360)和 10 mM HEPES(货号15630),pH 值7.4,使用的是吸头仅仅经过火焰抛光的9英寸硅化巴斯德吸管。
- 使用补充了上述物质的2倍体积的 HBSS(货号14025)进行稀释,可恢复二价阳离子。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。