图1 — Kupffer 和共培养物铺板时间线:Kupffer (KC) 和肝细胞 (Heps)
注释:上述共培养物铺板时间线假定在肝细胞铺板前一天进行 Kupffer 细胞铺板。肝细胞铺板在 Kupffer 细胞铺板4小时后即可进行,或者在 Kupffer 细胞铺板48小时后进行。
Kupffer 解冻/铺板培养基: | ||||
Advanced DMEM | 500 mL | 12491-015 | ||
肝细胞铺板添加剂包 | ||||
仅添加铺板混合物 A 和 FBS | 1个试剂盒可添加 500 mL | CM3000 | ||
- 请勿添加地塞米松 | ||||
Percoll | 1000 mL | 17-0891-01 | ||
杜氏磷酸盐缓冲液 (DPBS) 10X | 500 mL | 14200-075 | ||
Kupffer 维持培养基: | ||||
Advanced DMEM | 500 mL | 12491-015 | ||
肝细胞维持培养添加剂包 | ||||
仅添加维持培养混合物 B | 1个试剂盒可添加 500 mL | CM4000 | ||
- 请勿添加地塞米松 | ||||
2% FBS | 500 mL | 16000-044 | ||
共培养维持培养基: | ||||
Advanced DMEM | 500 mL | 12491-015 | ||
肝细胞维持培养添加剂包(无血清) | 1个试剂盒可添加 500 mL | CM4000 | ||
- 仅添加维持培养混合物,请勿添加地塞米松 | ||||
多孔培养板 | ||||
胶原蛋白1型 - 06孔 | 每包5片 | A11428-01 | ||
胶原蛋白1型 - 24孔 | 每包5片 | A11428-02 | ||
胶原蛋白1型 - 96孔 | 每包5片 | A11428-03 |
注释:方案假定在所有接种密度下均使用24孔。对于其他的孔规格,需对接种密度进行调整。
注释:Kupffer 细胞单一培养物在添加了至少 2% FBS 且无皮质类固醇(例如地塞米松、氢化可的松)的培养基中生长较佳。
注释:如果对包含肝细胞的共培养物进行铺板,则在肝细胞铺板之前24小时进行 Kupffer 细胞铺板可获得较佳结果,但是您也可在 Kupffer 细胞铺板后 4-48 小时期间进行肝细胞铺板。
方案
从冻存管进行 Kupffer 细胞铺板
1.收到订购物品后,请将冻存管储存于 -130°C 以下的液氮杜瓦瓶(气相)中。
2.解冻时,从杜瓦瓶中取出冻存管并在 37°C 水浴中解冻,直至冻存管中只剩一小块冰。
3.将冻存管中的内容物转移至置于冰上的 15 mL 锥形管中,缓慢添加 4°C Kupffer 铺板培养基直至体积达到 10 mL,以稀释样本。
注释:在 37°C 的生理温度下,Kupffer 细胞“粘性”很高。如果将培养基加热至 37°C,则 Kupffer 细胞将附着到包括锥形管壁在内的任何基底上;不建议在此步骤中使用预热培养基。
4.以 500 x g 的设置离心细胞5分钟。
5.使用小号血清移液管(推荐使用 1 mL 移液管)将沉淀细胞重悬于 1-2 mL 的 Kupffer 铺板培养基中。
6.采用台盼蓝拒染检测法进行细胞计数。
7.用 Kupffer 铺板培养基将细胞稀释至 0.2 x 106 个细胞/mL(适合炎症性 Kupffer/肝细胞共培养物)或根据内部方案稀释至所需密度。
8.对于24孔规格,对接种密度为 0.5 mL/孔的细胞进行铺板,然后将细胞置于加湿的 37°C/5% CO2 培养箱中,使其贴壁4小时。
9.贴壁4小时后,将培养基更换为 Kupffer 铺板培养基。
10.24小时后,将培养基更换为 Kupffer 维持培养基 - Kupffer 细胞培养物即可用于开始实验,或用于执行后续步骤已对 Kupffer 细胞/肝细胞共培养物进行铺板。
注释:要维持 Kupffer 细胞培养,每24
小时将培养基更换为 Kupffer 维持培养基
与肝细胞共培养
11.使用 Kupffer 铺板培养基,按照正常的大鼠肝细胞铺板方案将肝细胞接种到 Kupffer 细胞顶部。
注释:在使用肝细胞(冻存或新鲜)之前,需对肝细胞进行 Percoll 梯度离心(50:50 v/v 的 90% 等渗 Percoll:Kupffer 铺板培养基)。以 100 x g 的设置离心细胞10分钟。如果细胞回收率过低,可将离心力 g 提高至 120 x g。预计会观察到细胞活力增加而得率下降。使用脂多糖 (LPS) 处理后,需要通过此步骤获得尽可能纯的肝细胞,以便确立细胞因子基准水平。
注释:通过使用 10% 杜氏磷酸盐缓冲液 (10X)(Life Technologies 货号 14200-075)稀释 Percoll,制得 90% 等渗 Percoll。
推荐的大鼠肝细胞接种密度:
新鲜分离的大鼠肝细胞 — 24孔板,0.6 x 106 个细胞/mL
冻存大鼠肝细胞 — 24孔板,0.8 x 106 个细胞/mL
12.肝细胞贴壁(4-6 小时)后,将培养基更换为共培养维持培养基。
13.经24小时培养后使用细胞开展实验。
Kupffer 细胞活化
14.实验前向培养基中添加脂多糖 (LPS 1 ug/mL) 以活化 Kupffer 细胞(对于 Kupffer 细胞培养或共培养),以模拟24小时肝脏发炎状态。
注释:LPS 活化会很快引发变化,可在2小时内观察到形态变化(见图2)。
活化 Kupffer 细胞 — 向培养基中添加 1 ug/ml 的 LPS
1-4 小时 | 细胞颜色开始变深,形状更接近正方形,然后变得更加细长,伴随更长的较薄胞质突起,看起来更接近树突状。细胞在孔板周围迁移并消化附近的碎片和其他细胞,从而表现出高水平的运动性。 |
4-8 小时 | 细胞形态恢复为圆形 |
8-24 小时 | 细胞展平且其细胞质体积增大,形成大的圆形细胞,内有许多空泡(类似于巨噬细胞)。细胞表现出较低的运动性。 |
图2 — 通过添加脂多糖 (LPS) 进行活化后所观察到的冻存 Kupffer 细胞形态的经时变化。
图3 — 共培养:在胶原蛋白上共培养1天。注释:与肝细胞共培养时难以观察到不同的 Kupffer 细胞。Kupffer 细胞见下面的红色圆圈。
LT179 2012年6月15日
仅供科研使用,不可用于诊断目的。