单侧多巴胺能 (DA) 病变动物存在运动活动失衡。完整的 DA 病变可通过内侧前脑束 (MFB) 中 6-羟基多巴胺的单侧脑内立体定向注入来诱导。此模型在 DA 替代治疗研究中非常有用。本章介绍了利用完整单侧 DA 病变诱导大鼠帕金森病模型的方法。
所需材料
大鼠
- Sprague-Dawley 大鼠 (200-250 g)
培养基和试剂
- 无菌盐水
- 异氟烷
- Betadine
- 70% 乙醇
- 6-羟基多巴胺(Sigma-Aldrich,货号 H116)
- 阿扑吗啡(Sigma-Aldrich,货号 A4393)
- 安非他命(Sigma-Aldrich,货号 A1263)
专用工具
- 立体定向框架
- 动物平衡
- 异氟烷吸入室
- 电动剃刀
- 解剖刀
- 组织镊子
- 剪刀
- 10 μL Hamilton 注射器和针头
- 牙钻
- 缝线或吻合钉
准备动物
- 称量大鼠并将其置于异氟烷室中,并应用氧气和异氟烷直到动物被深度麻醉为止。
- 将大鼠置于立体定位框架中,并使用手术胶带将连接到麻醉机的塑料管固定到大鼠的鼻部。将异氟烷维持在约 1.5%,氧气流量为 2-3 L/min。
- 用电动剃刀剃除大鼠头的顶部毛发。用 Betadine 和 70% 乙醇清洁皮肤。
- 使用解剖刀做一个中线切口,并在冠状与矢状缝线交叉点标识前囟。
- 调整大鼠中的切牙条,直至 λ 和前囟颅骨点的高度相等。
- 计算注射用立体定向坐标。对于 MFB 病变,坐标参照前囟:前后 (A/P) - 2.2 mm;中侧 (M/L) 1.5 mm。
- 使用牙钻在目标部位钻一个钻孔。
给予 6-OHDA
- 向 10 μL Hamilton 注射器填充 5 μL 6-OHDA 溶液。将注射器连接到立体定向框架上的支架上。
- 降低 Hamilton 注射器的针头,使其距硬脑膜 8 mm。
- 按 1 μL/min 的速度注入 6 OHDA 溶液。
- 将针头留在适当位置 5 分钟,然后缓慢地撤回吸头。
- 用缝线或吻合钉闭合头皮边缘。从立体定位框架中取出大鼠,并将其放入其笼舍中。将食物放在笼的地板上,术后监测动物体重 3 天。
在注射 6-OHDA 后 10-14 天内评估行为,使用多巴胺受体激动剂阿扑吗啡 (0.2 mg/kg, i.p.) 挑战时 30 分钟内出现至少 210 次对侧旋转的大鼠或使用 DA 释放物质安非他命 (5 mg/kg, i.p.) 挑战时 90 分钟内出现 630 次同侧旋转的大鼠适合进行进一步研究。
LT160 2011 年 3 月 17 日