图1.使用摇瓶或 96DWB 获得的人 IgG 表达结果比较。
Gibco ExpiCHO 表达系统汇集了高表达 CHO 细胞系和优化的培养基以及转染试剂盒,协同作用之下可提供较 Gibco FreeStyle MAX CHO 表达系统和 Gibco Expi293 表达系统更高的滴度,分别是二者的160倍和4倍。与其他瞬时表达技术相比,ExpiCHO 表达系统的超高产量(一些蛋白可达 1-3 g/L)使您能够缩小表达批次规模,显著节约成本。
在此,我们介绍了缩小至以下系统规模的方案:
在96深孔板中进行转染
材料
- Axygen™ 96深孔圆底储存微孔板(Corning,货号 PDW20CS)
- AeraSeal™ 无菌微孔板粘合密封膜(E&K Scientific,货号 T896100-S)
备注: 本方案要求使用定轨摇床;线性微孔板摇床提供的混合程度不足以支持本表达方案。
常规传代培养
- 根据 ExpiCHO 试剂盒方案,传代培养并扩增 ExpiCHO-S 细胞,直至细胞密度达到约 4-6 x 106 个活细胞/mL。
第 -1 天:分流细胞
- 转染前一天(第 -1 天),根据 ExpiCHO 试剂盒方案,分流 ExpiCHO-S 细胞使最终密度达到 3-4 x 106 个活细胞/mL,并让细胞过夜生长。
第0天:转染
- 根据 ExpiCHO 试剂盒方案,使用新鲜的 ExpiCHO 表达培养基将细胞稀释至 6 x 106 个活细胞/mL。
- 向96深孔板 (96DWB) 的各孔中分装 0.8 mL 细胞,用于转染。
备注:在 96DWB 中,外缘各孔的蒸发程度可能高于内部的60个孔。为达到最佳的孔间一致性,我们建议仅使用内部60个孔,并向深孔板外部各孔中分别加入 1 mL PBS,以尽量减少蒸发的可能性。 - 制备 ExpiFectamine CHO 试剂-DNA 复合物。
备注:以下示例用量将得到足以转染4个孔的复合反应体系。对于其他孔数的转染,可按比例缩放用量。- 对于无菌96孔聚丙烯板,通过取 2.5 µL 质粒 DNA(假设储备液浓度为 1 mg/mL)加入 250 µL Gibco OptiPRO SFM 中,稀释质粒 DNA,并使用移液器轻轻上下吹吸 3-4 次混匀。
- 向稀释后的 DNA 中加入 10 µL ExpiFectamine CHO 试剂,并使用移液器轻轻上下吹吸 3-4 次混匀。
- 在 96DWB 中,向含有培养物的各孔中加入 65 µL 复合混合物,并使用移液器轻轻上下吹吸 3-4 次混匀。
- 当加至步骤4所得的 0.8 mL 培养物中时,得到的质粒 DNA 终浓度约为 0.8 µg/mL。该步骤的最终质粒 DNA 浓度为 0.6-0.8 µg/mL,是大多数蛋白生产的典型浓度。
- 用透气密封膜盖住培养板。
- 将 96DWB 置于 37℃、含 8% CO2 的加湿培养箱中的定轨摇床上(对于定轨直径为 3 mm 的摇床,推荐振荡速度为 900 rpm)孵育。
第1天:添加增强剂和补料
- 转染后第 18-22 小时,加入 ExpiFectamine CHO 增强剂和 ExpiCHO 补料。
备注:所有用量均可按比例缩放。
标准方案:对于 96DWB 内部的60个孔,在锥形管中混合 325 µL ExpiFectamine CHO 增强剂和 13 mL ExpiCHO 补料。向 96DWB 的各孔中分别加入 200 µL 该混合物。将 96DWB 放回含 8% CO2 的 37℃ 培养箱中,振摇孵育。
高滴度方案:对于 96DWB 内部的60个孔,在锥形管中混合 325 µL ExpiFectamine CHO 增强剂和 13 mL ExpiCHO 补料。向 96DWB 的各孔中分别加入 200 µL 该混合物。将 96DWB 转移至含 5% CO2 的 32℃ 培养箱中,振摇孵育。
第 7-10 天:收获上清液
- 由于蒸发,建议在转染后的以下天数收获上清液:
标准方案:转染后第 7-8 天收获上清液。
高滴度方案:转染后第 7-10 天收获上清液。
使用两种方案获得的人 IgG 表达结果见图1。
在24深孔板中进行转染
材料
- Axygen™ 24深孔矩形底储存微孔板(Corning,货号 PDW10ML24CS)
- AeraSeal™ 无菌微孔板粘合密封膜(E&K Scientific,货号 T896100-S)
备注:本方案中的振荡速度适用于定轨直径为 19 mm 的摇床。对于其他定轨直径的摇床,可能需要调整振荡速度。
常规传代培养
- 根据 ExpiCHO 试剂盒方案,传代培养并扩增 ExpiCHO-S 细胞,直至细胞密度达到约 4-6 x 106 个活细胞/mL。
第 -1 天:分流细胞
- 转染前一天(第 -1 天),根据 ExpiCHO 试剂盒方案,分流 ExpiCHO-S 细胞使最终密度达到 3-4 x 106 个活细胞/mL,并让细胞过夜生长。
第0天:转染
- 根据 ExpiCHO 试剂盒方案,将细胞稀释至 6 x 106 个活细胞/mL。
- 向24深孔板 (24DWB) 的各孔中分装 2.5 mL 细胞,用于转染。
- 建议向任何未使用的孔中加入等体积的 PBS,以尽量减少蒸发。
- 建议向任何未使用的孔中加入等体积的 PBS,以尽量减少蒸发。
- 制备 ExpiFectamine 试剂-DNA 复合物。
备注:以下示例用量将得到足以转染1个孔的复合反应体系。对于其他孔数的转染,可按比例缩放用量。- 对于对于待转染的各孔,通过取 2.0 µL 质粒 DNA(假设储备液浓度为 1 mg/mL)加入 220 µL OptiPRO SFM 中,稀释质粒 DNA,并使用移液器轻轻上下吹吸 3-4 次混匀。
- 向稀释后的 DNA 中加入 9.0 µL ExpiFectamine CHO 试剂,并使用移液器轻轻上下吹吸 3-4 次混匀。
- 在 24DWB 中,向含有培养物的各孔中加入 200 µL 复合混合物。
- 当加至步骤4所得的 2.5 mL 培养物中时,得到的质粒 DNA 终浓度约为 0.8 µg/mL。该步骤的最终质粒 DNA 浓度为 0.6-0.8 µg/mL,是大多数蛋白生产的典型浓度。
- 当加至步骤4所得的 2.5 mL 培养物中时,得到的质粒 DNA 终浓度约为 0.8 µg/mL。该步骤的最终质粒 DNA 浓度为 0.6-0.8 µg/mL,是大多数蛋白生产的典型浓度。
- 用透气密封膜盖住培养板。
- 将 24DWB 置于 37℃、含 8% CO2 的加湿培养箱中的定轨摇床上(对于定轨直径为 19 mm 的摇床,推荐振荡速度为 225 rpm)孵育。
第1天:添加增强剂和补料
- 转染后第 18-22 小时,加入 ExpiFectamine CHO 增强剂和 ExpiCHO 补料。
备注:所有用量均可按比例缩放。
标准方案:对于整个 24DWB,在锥形管中混合 400 µL ExpiFectamine CHO 增强剂和 16 mL ExpiCHO 补料。向 24DWB 的各孔中分别加入 600 µL 该混合物。将 24DWB 放回含 8% CO2 的 37℃ 培养箱中,振摇孵育。
高滴度方案:对于整个 24DWB,在锥形管中混合 400 µL ExpiFectamine CHO 增强剂和 16 mL ExpiCHO 补料。向 24DWB 的各孔中分别加入 600 µL 该混合物。将 24DWB 转移至含 5% CO2 的 32℃ 培养箱中,振摇孵育。
第 7-10 天:收获上清液
- 由于蒸发,建议在转染后的以下天数收获上清液:
标准方案:转染后第 7-8 天收获上清液。
高滴度方案:转染后第 7-10 天收获上清液。
使用两种方案获得的人 IgG 表达结果见图2。
图2.使用摇瓶或 24DWB 获得的人 IgG 表达结果比较。
在 50 mL 微型生物反应器中进行转染
材料
- 带疏水性通气盖的 50 mL 微型生物反应器(Corning,货号 431720)
- 摇床,带有可成 45° 角的试管架
备注:本方案中 240 rpm 的振荡速度适用于定轨直径为 19 mm 的摇床。对于定轨直径更大的摇床,可能需要调低振荡速度。
备注:本方案中的程序适用于 15-20 mL 的转染体积。其他体积将需要优化振荡速度,以确保最大性能。以下提供的示例假定转染体积为 15 mL(见步骤4)。对于 15 mL 以外的转染体积,应按比例缩放试剂用量。
常规传代培养
- 根据 ExpiCHO 试剂盒方案,传代培养并扩增 ExpiCHO-S 细胞,直至细胞密度达到约 4-6 x 106 个活细胞/mL。
第 -1 天:分流细胞
- 转染前一天(第 -1 天),根据 ExpiCHO 试剂盒方案,分流 ExpiCHO-S 细胞使最终密度达到 3-4 x 106 个活细胞/mL,并让细胞过夜生长。
第0天:转染
- 根据 ExpiCHO 试剂盒方案,将细胞稀释至 6 x 106 个活细胞/mL。
- 向各微型生物反应器中分装 15 mL 细胞,用于转染。
- 制备 ExpiFectamine 试剂-DNA 复合物。
备注:以下示例用量将得到足以转染1个微型生物反应器的复合反应体系。对于其他数量的微型生物反应器转染,可按比例缩放用量。- 对于各待转染的微型生物反应器,通过取 12 µL 质粒 DNA(假设储备液浓度为 1 mg/mL)加入 1.2 mL OptiPRO SFM 中,稀释质粒 DNA。
- 向稀释后的 DNA 中加入 50 µL ExpiFectamine CHO 试剂,并使用移液器轻轻上下吹吸 3-4 次混匀。
- 向含有 ExpiCHO-S 细胞(6 x 106 个活细胞/mL)的各微型生物反应器中加入 1.2 mL 复合混合物。
- 当加至步骤4的 15 mL 培养物中时,得到的质粒 DNA 终浓度约为 0.8 µg/mL。该步骤的最终质粒 DNA 浓度为 0.6-0.8 µg/mL,是大多数蛋白生产的典型浓度。
- 当加至步骤4的 15 mL 培养物中时,得到的质粒 DNA 终浓度约为 0.8 µg/mL。该步骤的最终质粒 DNA 浓度为 0.6-0.8 µg/mL,是大多数蛋白生产的典型浓度。
- 将微型生物反应器置于 37℃、含 8% CO2 的加湿培养箱中的定轨摇床上(对于定轨直径为 19 mm 的摇床,推荐振荡速度为 240 rpm)孵育。微型生物反应器应固定在设定为 45° 角的 50 mL 试管架上。
第1天:添加增强剂和补料
- 转染后第 18-22 小时,加入 ExpiFectamine CHO 增强剂和 ExpiCHO 补料。
标准方案: 对于每个微型生物反应器,在锥形管中混合 90 µL ExpiFectamine CHO 增强剂和 3.6 mL ExpiCHO 补料,并将该混合物全部加入微型生物反应器中。对于其他数量的微型生物反应器,可按比例缩放用量。将微型生物反应器放回含 8% CO2 的 37℃ 培养箱中,振摇孵育。
高滴度方案: 对于每个微型生物反应器,在锥形管中混合 90 µL ExpiFectamine CHO 增强剂和 3.6 mL ExpiCHO 补料,并将该混合物全部加入微型生物反应器中。对于其他数量的微型生物反应器,可按比例缩放用量。将微型生物反应器转移至含 5% CO2 的 32℃ 培养箱中,振摇孵育。
第 7-10 天:收获上清液
- 建议在转染后的以下天数收获上清液:
标准方案:转染后第 7-8 天收获上清液。
高滴度方案:转染后第 7-10 天收获上清液。
使用两种方案获得的人 IgG 表达结果见图3。
图3.不同转染体积下使用摇瓶或微型生物反应器获得的人 IgG 表达结果比较。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。