Search Thermo Fisher Scientific
Beide Qubit Geräte sind genaue, empfindliche, schnelle und einfache Fluorometer, die die zielspezifischen Fluoreszenzfarbstoffe in Qubit Assays zur Quantifizierung von DNA, RNA oder Proteinen nutzen. Wählen Sie das Modell, das dem typischen Gebrauch in Ihrem Labor entspricht. Das Qubit 4 Fluorometer ist für die Verarbeitung mit niedrigem Durchsatz ausgelegt, während das Qubit Flex Fluorometer für die Verarbeitung mit mittlerem Durchsatz ausgelegt ist und bis zu acht Proben gleichzeitig quantifiziert, wobei flexibel eine Bearbeitung in anderen Schritten erfolgen kann. Qubit Flex Fluorometer sind für eine zusätzliche SAE-Software zur Unterstützung der Konformität gemäß 21 CFR Part 11 ausgelegt.
Beide Qubit Modelle funktionieren auf die gleiche Weise und haben gemeinsame Merkmale:
Der Hauptunterschied zwischen den Modellen besteht darin, dass das Qubit 4 Fluorometer jeweils eine Probe quantifiziert, während das Qubit Flex Fluorometer mit Qubit Flex Assay-Röhrchenstreifen bis zu acht Proben gleichzeitig quantifiziert. Für mehr als acht Proben stecken Sie einfach mehr Röhrchenstreifen ein.
Tipp: Für die Hochdurchsatzquantifizierung sollten Sie die Verwendung eines Mikrotiterplatten-Lesegeräts mit Fluoreszenzfunktionen in Betracht ziehen. Die Thermo Scientific Varioskan ALF und Varioskan LUX Multimodus-Mikroplatten-Lesegeräte sind mit Quant-iT Assays kompatibel, um die gleichen Analyten wie Qubit Fluorometer und Assays zu quantifizieren. Einen Vergleich finden Sie auf unserer Seite zur RNA/DNA-Quantifizierung.
| |
Produktzusammenfassung | |
Hochgenaue, anwenderfreundliche Quantifizierung einer einzelnen DNA-, RNA- oder Proteinprobe | Hochgenaue, anwenderfreundliche Quantifizierung von bis zu acht DNA-, RNA- oder Proteinproben |
Merkmal | Qubit 4 Fluorometer | Qubit Flex Fluorometer |
---|---|---|
Probendurchsatz | 1 Probe in 3 Sekunden | 1 bis 8 Proben in 3 Sekunden |
Benutzeroberfläche | 5,7-Zoll-Farbtouchscreen | 8-Zoll-Farbtouchscreen |
Integrierte Rechner | Reagenzienrechner | Reagenzienrechner Molaritätsrechner Normalisierungsrechner |
Systemprüfung | Qubit 4 System Verification Assay-Kit | Qubit Flex System Verification Assay-Kit |
Fluorometer-Modus | Ja | Ja |
Programmierbares offenes Format | Ja, MyQubit | Kein |
Grundfläche des Gerätes | 13,6 x 25 x 5,5 cm 5,4 x 10 x 2,2 in. | 18,6 x 28,2 x 10,3 cm 7,3 x 11,1 x 4,1 in. |
Speicherung von Probendaten | 1.000 Proben | 10.000 Proben |
Datenexport |
|
|
Lichtquellen | Blaue LED (Peak ~ 470 nm) Rote LED (Peak ~ 635 nm) | Blaue LED (Peak ~ 460 bis 480 nm) Rote LED (Peak ~ 620 bis 640 nm) |
Anregungsfilter | Blaue LED (430 bis 495 nm) Rote LED (600 bis 645 nm) | Blaue LED (456 bis 484 nm) Rote LED (612 bis 644 nm) |
Emissionsfilter | Grün (510 bis 580 nm) Rot (665 bis 720 nm) | Grün (513 bis 563 nm) Fernes Rot (671 bis 693 nm) |
Software zur Unterstützung der 21 CFR Part 11 | Nicht verfügbar | Optionale zusätzliche SAE-Software |
Das Invitrogen Qubit 4 Fluorometer bestimmt die Konzentration von DNA, RNA oder Protein in einer einzelnen Probe genau und schnell. Es kann auch zur Beurteilung der Integrität und Qualität von RNA verwendet werden. Die anwenderfreundlichen Touchscreen-Menüs erleichtern die Auswahl und Durchführung der benötigten Assays. Die Ergebnisse werden innerhalb weniger Sekunden angezeigt.
Das Invitrogen Qubit Flex Fluorometer bestimmt genau und schnell die Konzentration von DNA, RNA oder Protein in bis zu acht Proben gleichzeitig. Im Vergleich zu Mikrovolumen-Fluorometern, die für die Analyse einzelner Proben ausgelegt sind, kann die Verwendung des Qubit Flex Systems für mehrere Proben die Zeit bis zum Ergebnis um bis zu 50 % verkürzen. Für die Unterstützung der Konformität gemäß 21 CFR Part 11 ist für Qubit Flex Fluorometer eine optionale zusätzliche SAE-Software erhältlich.