Search Thermo Fisher Scientific
Die Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen fügt sich üblicherweise in einen Arbeitsablauf ein, bei dem der gewünschte Analyt extrahiert und isoliert, quantifiziert und der quantifizierte Analyt als Eingabe in einer nachfolgenden Anwendung verwendet wird. In diesem Abschnitt finden Sie Links zu ausgewählten Hilfsmitteln für die vorgelagerte Extraktion und Isolierung, zu alternativen Quantifizierungsmethoden und gängigen nachgeschalteten Anwendungen.
* Das Ion Torrent Genexus System bietet einen schnellen, einfachen, automatisierten End-to-End-Workflow für die Next-Generation-Sequenzierung, der NGS-Testergebnisse in nur 24 Stunden liefert. Da das Genexus System die Qubit Technologie für die Nukleinsäurequantifizierung enthält, ist kein separates Qubit Fluorometer erforderlich.
Obwohl die Fluorometrie für die Quantifizierung von Nukleinsäuren empfindlicher und selektiver ist, kann die UV-Absorptionsmethode für viele Anwendungen ohne zusätzliche Reagenzien genaue Ergebnisse liefern. Die UV/VIS-Spektralphotometrie eignet sich auch hervorragend für den Nachweis von Verunreinigungen in einer Probe, und viele Labore verwenden beide Technologien für unterschiedliche Zwecke.
Vergleichen Sie die beiden Quantifizierungsmethoden und UV/Vis-Optionen wie die NanoDrop Spektralphotometer, den Multiskan SkyHigh Spektralphotometer und das Varioskan LUX Multimodus-Mikroplatten-Lesegerät auf unserer Seite für die RNA-/DNA-Quantifizierung.
Für eine Hochdurchsatzquantifizierung sollten Sie ein Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Fluoreszenzfunktion verwenden. Unsere Varioskan ALF und Varioskan LUX Multimodus-Mikroplatten-Lesegeräte sind mit Quant-iT Assays kompatibel, um die gleichen Analyten wie Qubit Fluorometer und Qubit Assays zu quantifizieren. Jedes Varioskan-Modell (im Bild) kann sowohl fluorometrische als auch spektrophotometrische Assays durchführen.
Vergleichen Sie diese Hochdurchsatzgeräte auf unserer Seite für Mikroplatten-Lesegerätemodelle.
Für eine fluorometrische Hochdurchsatz-Quantifizierung empfehlen wir die Verwendung von Quant-iT Assays auf einem Varioskan ALF oder Varioskan LUX fluorometrischen Plattenlesegerät. Diese Assays quantifizieren dieselben Analyten wie die Qubit Fluorometer und Qubit Assays, sind jedoch für die Durchführung von Tests in großen Mengen konzipiert.
Empfohlene Assays für verschiedene Durchsatzstufen
Anzahl der Proben | Empfehlung |
1 bis 20 | Qubit Assay-Kits für die Verwendung mit Qubit Fluorometern |
20 bis 2.000 | Quant-iT Assay-Kits und Reagenzien zur Verwendung mit Mikrotiterplatten-Lesegeräten |
> 2.000 | Quant-iT Reagenzien und Kits in großen Mengen |
Quant-iT Assays und Reagenzien stehen zur Quantifizierung von dsDNA, RNA, microRNA und Protein zur Verfügung. Sie ähneln Qubit Assays und decken ähnliche Bereiche (wie dsDNA HS und BR) und Formate (wie 1X dsDNA) ab.