Search Thermo Fisher Scientific
CRISPR-Cas9 Screening-Bibliotheken |
Mit dem CRISPR-Screening können Sie gezielte Funktionsverlustanalysen für relevante Gensätze oder individuelle Sätze durchführen oder unverzerrte genomweite CRISPR-Screens mit großer Verlässlichkeit vornehmen.
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihres CRISPR-Screenings mit lentiviralen gRNA-Bibliotheken. Mit lentiviralen Bibliotheken ist es einfach, CRISPR-Geneditierungen für Hunderte von Genen auf einmal durchzuführen. Preisgekrönte Invitrogen LentiArray und LentiPool CRISPR-Bibliotheken verwenden fortschrittliche gRNA-Designs für maximale Knockout-Effizienz ohne Abstriche bei der Spezifität.
Wird im Array-Plattenformat mit einem Genziel (und bis zu vier gRNAs) pro Well geliefert. Kompatibel mit Hochdurchsatz-Screening-Plattformen.
Sammlungen von gRNA-Lentiviren, die in einem einzigen Röhrchen gebündelt sind. Ermöglichen Sie CRISPR-Cas9-Screening ohne die Notwendigkeit einer Hochdurchsatz-Infrastruktur.
CRISPR-Bibliotheken werden mithilfe unseres proprietären gRNA-Design-Algorithmus erstellt, in den die neuesten Forschungsergebnisse und unsere umfangreiche Erfahrung im eigenen Unternehmen eingeflossen sind. Die gRNA-Designs werden ausgewählt, um maximale Knockout-Effizienz ohne Abstriche bei der Spezifität bieten. Für jedes Genziel fügen wir bis zu vier hochwertige gRNAs hinzu, um sicherzustellen, dass die lentivirale Bibliothek einen hocheffizienten Knockout der Zielgene in einer Vielzahl von Zelltypen ermöglicht.
LentiArray CRISPR-Bibliotheken werden in einem Array-Format in 96-Well-Platten geliefert, die mit Hochdurchsatz-Screening-Plattformen kompatibel sind. Diese lentiviralen Bibliotheken stellen ein flexibles System dar, das Sie bei der Entwicklung von funktionellen Genomanalysen und Ihren Forschungszielen nicht einschränkt.
LentiPool CRISPR-Bibliotheken ermöglichen CRISPR-Cas9-Screening ohne die Notwendigkeit einer Hochdurchsatz-Infrastruktur. Diese qualitativ hochwertigen gepoolten lentiviralen Bibliotheken decken die gleichen Genziele wie unsere LentiArray Bibliotheken ab und werden als gebrauchsfertige lentivirale Hochtiter-Partikel (>1 x 108 TU/ml) für ein Gen-Knockout-Screening mit maximaler Wirkung geliefert.
Die LentiPool CRISPR-Bibliotheken enthalten Lentiviren, die für bis zu vier gRNAs für jedes Zielgen kodieren und in einem Röhrchen gebündelt sind. Alle Analysen können mittels Next-Generation-Sequenzierung (NGS) durchgeführt werden. Unsere LentiPool-Bibliotheken werden durch NGS qualitätsgeprüft, um die Repräsentanz von gRNA und Genen zu bestätigen.
![]() | Erzeugung von Cas9-exprimierenden Zellen:
|
![]() | Transduktion mit gepoolter sgRNA-Bibliothek
|
![]() | Primäres Screening durch Positiv- oder Negativselektion:
|
![]() | Trefferidentifikation mittels NGSHochdurchsatz-Sequenzierungsanalyse von angereicherter [Positivselektion (+)] oder depletierter [Negativselektion (-)] sgRNA aus genomischer DNA |
Abbildung 2.Arbeitsablauf für gepooltes lentivirales Screening Eine Cas9-exprimierende stabile Zelllinie wird mit LentiArray lentiviraler Cas9-Nuklease durch Selektion auf Blasticidin-Resistenz erzeugt. Diese Cas9-exprimierenden Zellen werden dann mit der LentiPool sgRNA-Bibliothek an der entsprechenden MOI transduziert und einer Selektion auf Puromycin-Resistenz unterzogen. Die transduzierte Population wird dann einem selektiven Druck oder einer Behandlung wie einem Arzneimittel oder einem chemischen Störstoff unterzogen. Genomische DNA wird isoliert und die sgRNA-Insertionen werden mittels PCR amplifiziert. Abschließend werden die Amplikons sequenziert, um festzustellen, welche Gene als Reaktion auf die Behandlung angereichert bzw. depletiert waren.
Qualitativ hochwertige Kontrollen spielen eine wesentliche Rolle bei der erfolgreichen Entwicklung und Durchführung von Hochdurchsatz-Screenings. Vergessen Sie nicht, Kontrollen zu bestellen, die Ihnen helfen, die Übertragungsbedingungen zu optimieren, die Editiereffizienz zu maximieren und Trefferauswahlkriterien festzulegen.
Speziell für die LentiArray CRISPR-Bibliotheken bieten wir eine Reihe von Optionen für die Negativ-oder Positivkontrolle der Übertragung an, die mit oder ohne ein GFP-exprimierendes Konstrukt geliefert werden können. Der GFP-Marker kann eine visuelle Rückmeldung liefern, die eine schnelle Optimierung der Bedingungen für die Virusübertragung ermöglicht.
Diese CRISPR-Bibliotheken enthalten bis zu vier gRNAs pro Genziel mit einem Gen pro Well. Die lentiviralen Bibliotheken sind in zwei Formaten erhältlich:
Es sind sowohl vorgefertigte als auch benutzerdefinierte CRISPR-Bibliotheken erhältlich, die von gezielten Gensätzen bis hin zu ganzen Genombibliotheken reichen. Unsere CRISPR-Bibliothek für arzneimittelwirksame Genome dient der Identifizierung potenzieller therapeutischer Ziele, die an der Entstehung und Progression von Krankheiten beteiligt sind.
Die Genziele jeder CRISPR-Bibliothek wurden unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, ausgewählt und verweisen auf die Gene Ontology Consortium (GO) Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Die gRNA-Designs für jedes Ziel wurden dann mit einem proprietären Design-Algorithmus erstellt, der von den Wissenschaftlern bei Thermo Fisher Scientific entwickelt wurde.
CRISPR-Bibliothek und Beschreibung | Anzahl der Gene* | Anzahl der gRNAs* | LentiArray Format | |
---|---|---|---|---|
Gebrauchsfertige Partikel | Glycerin-Stammlösung | |||
CRISPR-Bibliothek für das gesamte Genom Entwickelt für genomweite CRISPR-Screenings zur Identifizierung neuer Ziele in biologischen Signalwegen und der Krankheitsentwicklung. | 18.392 | 73.568 | A42234 | A32167 |
CRISPR-Bibliothek für arzneimittelwirksame Genome Entwickelt für die Identifizierung potenzieller therapeutischer Ziele, die an der Entwicklung und Progression von Krankheiten beteiligt sind. | 10.132 | 40.512 | Auf Anfrage | A32184 |
CRISPR-Bibliothek für Kinasen Da Kinasen an zahlreichen Signalkaskaden beteiligt sind und ihre Fehlregulation mit der Entstehung von Krankheiten in Verbindung gebracht wird, sind Kinasen eine wichtige Klasse von Arzneimittelzielen. Weitere Genziele wurden aus der KinBase-Datenbank und anderen Ressourcen ausgewählt. | 822 | 3288 | A42234 | A32167 |
CRISPR-Bibliothek für GPCR G-Protein-gekoppelte RezeptorenAls Regulatoren vieler physiologischer und krankheitsbezogener Prozesse haben sich G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR) als eine der am besten mit Arzneimitteln zu behandelnden Genklassen erwiesen. Fast 30 % der von der FDA zugelassenen Medikamente zielen auf sie ab. | 446 | 1784 | A42282 | A32183 |
CRISPR-Bibliothek für Krebsbiologie Zielt auf einige der häufigsten Gene ab, die an der Krebsentwicklung beteiligt sind. Weitere Genziele wurden aus dem Cancer Genome Atlas (TCGA) ausgewählt. | 510 | 2040 | A42268 | A32169 |
Epigenetische CRISPR-Bibliothek Die epigenetische Regulierung der Genexpression spielt eine zentrale Rolle bei der normalen Entwicklung und wird als ein Faktor anerkannt, der zur Entwicklung vieler Krankheiten beiträgt. | 396 | 1548 | A42269 | A32170 |
CRISPR-Bibliothek für Ubiquitin Das Ubiquitin-System ist für die Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase von zentraler Bedeutung, indem es den Proteinumsatz reguliert. Seine Fehlregulation wird mit Krebserkrankungen, Virusinfektionen sowie neurodegenerativen, muskuloskelettalen, kardiovaskulären und metabolischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. | 943 | 3722 | A42270 | A32171 |
Zellzyklus-CRISPR-Bibliothek Zellzyklus-Regulatoren sind wichtig für die normale Entwicklung und spielen auch eine Rolle bei der Entwicklung von Krebs, kardiovaskulären, entzündlichen und neurodegenerativen Erkrankungen Zu den Zielen gehören cyclinabhängige Kinasen (CDK), die für die Progression des Zellzyklus entscheidend sind, Regulatoren der Zellzyklusprogression wie Proteine der CIP/KIP-Familie und INK4-Zellzyklusinhibitoren, Proteine der Retinoblastom-Familie und DNA-Replikationsfaktoren wie die Zellteilungszyklusproteine (CDC). | 1444 | 5776 | A42271 | A32172 |
CRISPR-Bibliothek für Membrantransporter Membrantransportproteine sind an der Freisetzung von Neurotransmittern und endokrinen Stoffen, an Phagozytose, Endozytose, Autophagie und anderen Prozessen beteiligt. | 141 | 564 | A42272 | A32173 |
CRISPR-Bibliothek für Transkriptionsfaktoren Transkriptionsfaktoren sind wichtige Regulatoren der Genexpression. | 1817 | 7724 | A42273 | A32174 |
CRISPR-Bibliothek für nukleäre Hormonrezeptoren Nukleäre Hormonrezeptoren sind eine Gruppe von Transkriptionsfaktoren, die durch lipidlösliche Liganden wie Steroidhormone, Schilddrüsenhormone, Vitamin D und Retinolsäure aktiviert werden und Stoffwechsel, Entwicklung, Proliferation, Reproduktion und andere biologische Prozesse regulieren. | 47 | 188 | A42274 | A32175 |
Apoptose-CRISPR-Bibliothek Apoptose ist ein streng regulierter Prozess, der für die Erhaltung der Homöostase in mehrzelligen Organismen unerlässlich ist. Eine Hemmung der Apoptose kann zu Krebs, autoimmunen und entzündlichen Erkrankungen und Virusinfektionen führen, während eine Überaktivierung Atrophie, Gewebeschäden und neurodegenerativen Erkrankungen zur Folge haben kann. | 904 | 3616 | A42275 | A32176 |
CRISPR-Bibliothek für Arzneimitteltransporter Transporterproteine spielen eine Schlüsselrolle in der Pharmakologie und beeinflussen die Art und Weise, wie Moleküle über Zellmembranen transportiert werden. | 98 | 392 | A42276 | A32177 |
Ionenkanal-CRISPR-Bibliothek Ionenkanäle sind integrale Membranproteine, die den elektrochemischen Gradienten herstellen, der sowohl das ruhende Membranpotential als auch die Bildung von Aktionspotenzialen zur Folge hat Diese sind für die Nervenleitung, die Herz- und Muskelkontraktion, die Insulinausschüttung der Bauchspeicheldrüse, die Aktivierung von T-Zellen und andere Prozesse von entscheidender Bedeutung. | 328 | 1312 | A42277 | A32178 |
CRISPR-Bibliothek für Zelloberflächenproteine Die breite Palette an Zelloberflächenproteinen ermöglicht es Zellen, Informationen aus ihrer Umgebung zu erhalten und auf sie zu reagieren | 778 | 3112 | A42278 | A32179 |
CRISPR-Bibliothek für Proteasen Proteasen bauen nicht nur Proteine ab, sondern sind auch bedeutende Signalmoleküle. Eine Fehlregulation der Protease-Signalwege wird mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologischen Störungen, Krebs und entzündlichen Erkrankungen assoziiert. | 475 | 1900 | A42279 | A32180 |
CRISPR-Bibliothek für Tumorsuppressoren Tumorsuppressoren sind negative Regulatoren der Zellzyklusprogression, und der Verlust oder die Mutation von Tumorsuppressor-Genen ist häufig an der Entstehung von Krebs beteiligt. Weitere Ziele wurden aus der Tumor-Suppressor-Gen-Datenbank (TSGene) ausgewählt. | 716 | 2864 | A42280 | A32181 |
CRISPR-Bibliothek für die DNA-Schadensantwort DNA-Überwachungsproteine überwachen kontinuierlich die DNA-Integrität und aktivieren Zellzyklus-Kontrollpunkte und DNA-Reparaturwege als Reaktion auf DNA-Schäden. | 561 | 2244 | A42281 | A32182 |
CRISPR-Bibliothek für Phosphatasen Reversible Phosphorylierung spielt eine zentrale Rolle bei der Regulierung von Signaltransduktionswegen. Phosphatasen dephosphorylieren ihre Zielproteine, sind an der Regulierung von Signalwegen beteiligt und stellen potenzielle therapeutische Ziele dar. | 288 | 1152 | A42267 | A32168 |
Benutzerdefinierte CRISPR-Bibliothek | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
* Die Anzahl der Gene und die Anzahl der gRNA können sich ändern.