Search Thermo Fisher Scientific
Los datos de las muestras sobre cuantificación de ADN, cuantificación de ARN, integridad y calidad del ARN (IQ), cuantificación de proteínas y detección de endotoxinas demuestran que los datos generados con los ensayos Qubit que se ejecutan en fluorímetros Qubit son exactos, precisos, sensibles y selectivos.
Selectividad y sensibilidad del ensayo Qubit de dsADN HS
El ensayo Qubit de dsADN HS informó de resultados precisos y lineales para cantidades conocidas y ascendentes de dsADN (círculos verdes), incluso en cantidades bajas (recuadro, ampliación del extremo muy bajo de la escala). Estas mediciones específicas del ADN únicamente se vieron ligeramente afectadas por el ARN añadido solo (triángulos rojos) o en combinación con el ADN (cuadrados azules).
A) Ensayo Qubit 1X dsADN HS
B) Ensayo Qubit 1X dsADN BR
Selectividad de ensayos Qubit 1X (A) dsADN HS y (B) BR
Las gráficas muestran los resultados de cuantificación de las muestras inoculadas con cantidades conocidas de ADN y ARN frente a los valores previstos. Los círculos representan muestras con 10 μL de ADN más 190 μL de solución de trabajo en concentraciones variables. Los cuadrados representan muestras con 10 μL de ARN y 10 μL de ADN más 180 μL de solución de trabajo en concentraciones variables. La cercanía de los círculos y cuadrados, en algunos casos casi indistinguibles, demuestra que estos dos ensayos de dsADN se ven afectados mínimamente por la presencia de ARN.
Exactitud y selectividad de los ensayos Qubit de ARN y microARN. El ARN ribosómico (ARNr) en las concentraciones enumeradas en el eje x se añadió a las muestras que contenían 2 μg/mL de siARN. Las mezclas se analizaron mediante el ensayo Qubit de microARN,el ensayo Qubit de ARN y el ensayo NanoDrop A260, que cuantifica mediante la absorbancia UV. Se promediaron los resultados de ocho réplicas, con las desviaciones estándar que se muestran. El límite de detección del instrumento NanoDrop (barras moradas) para la concentración total de ARN es de 1,5 μg/mL, lo que afecta a su precisión y exactitud a niveles de concentración bajos. El ensayo Qubit de ARN (barras rojas) cuantificó con precisión la concentración de ARNr a gran escala. El ensayo Qubit de microARN (barras azules) cuantificó con precisión la concentración de siARN de 2 μg/mL, mientras que la precisión se vio ligeramente afectada a medida que el ARNr aumentó de 2 a 5 veces esa cantidad. Las líneas de tendencia azules y rojas indican las concentraciones reales de ARNr y siARN en las muestras, respectivamente.
Volumen de entrada de muestras | Dilución para endotoxinas sin agua | Intervalo dinámico |
5 µL | 45 µL | 1,0-10 EU/mL |
25 µL | 25 µL | 0,02-2 EU/mL |
50 µL | 0 µL | 0,01-1 EU/mL |
En el ensayo de detección de endotoxinas Qubit se emplea un flujo de trabajo de incubación simplificado de un solo paso y ofrece un amplio rango de detección de 0,01-1,0 EU/mL con 50 µL de muestra. El ensayo puede detectar con precisión hasta 10,0 EU/mL utilizando entradas de muestra variables. Simplemente hay que seleccionar el icono Endotoxina en la página de inicio del Qubit Flex Fluorometer. Utilice el estándar de endotoxina suministrado para generar una curva de calibración de 4 puntos y medir hasta 8 muestras a la vez utilizando las Qubit Flex Pyrogen Free Assay Tube Strips (N.º de cat. Q32893).
Concentración esperada (EU/mL) | 0,010 | 0,050 | 0,100 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 10,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concentración medida media (EU/mL) | 0,0098 | 0,045 | 0,099 | 0,98 | 0,97 | 4,96 | 10,0 |
CV | 5 % | 2% | 8% | 5 % | 4% | 6% | 10% |
Error relativo | 2% | 11% | 1% | 2% | 3% | 1% | 0% |
Al combinarse con el Qubit Flex Fluorometer (N.º de cat. Q33327), los cálculos se realizan automáticamente, lo que reduce las posibilidades de error. El Qubit Flex Fluorometer calcula automáticamente el coeficiente de correlación utilizando una regresión lineal transformada mediante logaritmos, tal como se describe en la farmacopea de los Estados Unidos. A continuación, los datos de Qubit Flex se analizan utilizando datos transformados mediante logaritmos y un ajuste cuadrático con corrección de fondo. Con el Qubit Flex, las muestras de 5 µL y 50 µL generaron resultados precisos y reproducibles. Las muestras de cinco microlitros (gris) presentaban un CV medio del <7 % y un error relativo medio del <5 %. Las muestras de cincuenta microlitros presentaban un CV medio del 5 % y un error relativo medio del <5 %.