優れた品質のための基準を設定
最も厳しい基準を満たす最高品質の樹脂が、製薬、大学での研究、食品、および汎用品用途で使用されています。高品質の樹脂を使用することでボトルの内容物を汚染する可能性のある不純物の溶出レベルを低減します。
関連するプラスチック製パッケージングボトルおよびバイアルカテゴリー
バルクパック/ラボボトル
高品質の樹脂で製造された、さまざまな材質と形状の広口角型ボトル。
バルクパック/パッケージングボトル
保管、輸送、およびパッケージング用ボトル。バルクパックのパッケージングボトルは、さまざま用途に使用できる経済的な包装容器として使用することができます。豊富なサイズと包装形態の製品をご用意しています。
マイクロパッケージングバイアル
サンプリング、保存、および輸送用容器。マイクロパッケージングバイアルの豊富なキャップの種類は、キット内の試薬の視認性を高め、相互汚染の可能性を最小限にします。
パッケージング製品アクセサリ
試薬を確実に密閉します。試薬を確実に密閉するための、さまざまなカラーキャップやトルク器具などのアクセサリを用意しています。キャップはライナーレスで、一体成型されたシールリングにより他に類を見ない液漏れ防止性能を発揮します。トルクレンチフィッティングによって、正確なトルク測定を保証します。
ローパーティクルボトル
サンプルを確実に注入できます。Nalgene ローパーティクル/ローメタルボトルは、優れた化学薬品耐性をもち、サンプル、医薬中間体、医薬品有効成分 (active pharmaceutical ingredients:API) の保存に使用することができます。
培地ボトル
培地ボトルは生物学的検査済み、液漏れ防止機能付き、かつ滅菌が施されています。ポリエチレンテレフタレート (PET) およびグリコール変性ポリエチレンテレフタレートコポリエステル (PETG) 製で、その角型の形状により保存棚のスペースが節約できます。
セラムバイアル
液漏れ、破損、および汚染を防ぎます。セラムバイアルはガラスよりも軽量で、また透明であるため内容物を容易に確認できます。
キット用ボトル
サンプリング、保存、および輸送向けの小容量ボトルです。液漏れ防止保証付きの当社のキット用ボトルは、少量の試薬の包装容器として使用することができます。
ドロッパーボトル
高い信頼性と再現性の分注を実現します。低密度ポリエチレン (LDPE) 製の Thermo Scientific™ Nalgene™ ドロッパーボトルは貴重な試薬の包装や分注に適しており、ピペットや他の分注機器の優れた代替品となります。ドロッパーボトルには、4 mL、8 mL、15 mL のサイズ、本体の色は白とナチュラルがあります。また、試薬の識別に便利なカラーキャップをご用意しています。
Nalgene ラボボトルは優れた性能と高い品質をもつプラスチックボトルです。
液漏れ防止性能と頑丈な構造で、世界各地のラボで愛用されています。Nalgene ボトルが支持される理由とは? Thermo Scientific Nalgene ボトルとキャップは、完全に密着するよう精巧に製造されており、常に信頼性の高い液漏れ防止保証を提供します。
Resources
Support
- Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products