Search Thermo Fisher Scientific
Nalgene ボトルは優れた性能と高い品質をもつプラスチックボトルです。液漏れ防止性能と頑丈な構造で、Nalgeneボトルは世界各地のラボで愛用されています。Nalgeneボトル が支持される理由とは? Thermo Scientific Nalgene ボトルとキャップは完全に密着するよう精巧に製造されており、常に信頼性の高い液漏れ防止保証を提供します。
Nalgene ポリプロピレン | Nalgene 高密度ポリエチレン | Nalgene 低密度ポリエチレン | Nalgene ポリカーボネート | Nalgene ポリエチレンテレフタレート (共重合体 G) | Nalgene フッ素ポリマー |
優れた 化学薬品耐性、 半透明、 オートクレーブ可能 | 優れた化学薬品耐性、 半透明、低コスト | 優れた化学薬品耐性、半透明、低コスト、柔軟 | 透明、耐衝撃性、フリーザーからオートクレーブ | 透明、 滅菌済 | 優れた化学薬品耐性と不活性 |
PPCO | HDPE | LDPE | PC | PETG | FEP/PFA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nalgene ポリプロピレン | Nalgene 高密度ポリエチレン | Nalgene 低密度ポリエチレン | Nalgene ポリカーボネート | Nalgene ポリエチレンテレフタレート (共重合体 G) | Nalgene フッ化ポリマー |
優れた 化学薬品耐性、 半透明、 オートクレーブ可能 | 優れた化学薬品耐性、 半透明、低コスト | 優れた化学薬品耐性、半透明、低コスト、柔軟 | 透明、耐衝撃性、フリーザーからオートクレーブ | 透明、 滅菌済 | 優れた化学薬品耐性と不活性 |
PPCO | HDPE | LDPE | PC | PETG | FEP/PFA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 mL ~ 8 L | 4 mL ~ 4 L | 8 mL ~ 8 L | 15 mL ~ 2 L | 30 mL ~ 2 L | 30 mL ~ 2.2 L |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 半透明乳白色 | 透明 | 透明 | オフホワイト |
半硬い | 中程度の柔軟性 | 非常に柔軟 | 硬い | 中程度の柔軟性 | 非常に柔軟 |
オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 |
最高使用可能温度 121oC | 最高使用可能温度 120oC | 最高使用可能温度 70oC | 最高使用可能温度 135oC | 最高使用可能温度 70oC | 205oC FEP 260oC PFA |
脆化温度1 -40oC 未満 | 脆化温度1 -100oC 未満 | 脆化温度1 -76oC 未満 | 脆化温度1 -135oC 未満 | 脆化温度1 -40oC 未満 | 脆化温度1 -270oC 未満 |
食品用に Part 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用に Part 21 CFR 177.1520 に準拠2 | 食品用に Part 21 CFR 177.1520 に準拠2 | 食品用に Part 21 CFR 177.1580 に準拠 | 食品用に Part 21 CFR 177.1315 に準拠3 | 食品用に FEP Part 21 CFR 177.1550 に準拠4 |
BPA 非含有 | BPA 非含有 | BPA 非含有 | BPA 含有 | BPA 非含有 | BPA 非含有 |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
脚注:
1.脆化温度とは、その材質の製品が落下した際に壊れる、または亀裂が生じる温度です。 十分に注意して使用/取り扱いするかぎり、脆化温度は最低使用可能温度ではありません。
2.HDPE および LDPE の許容物質: 非酸性の水性製品 (塩、砂糖、またはその両方を含有することあり (pH 5.0 超))。乳製品と修飾物 (水中油型エマルジョン、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないしっとりしたベーカリー製品表面に遊離脂肪またはオイルを含まず、FDA 規制 177.1520 表 2 に記載される全条件下の乾燥固体 (ただし、条件 A 除く: 最終製品の試験不要) - 高温滅菌100 oC 212°F 超)
3.PETG はアルコール含有量 15% 未満のアルコール飲料に許容されます。充填温度と保管温度は 49 oC(120°F) 超ノンアルコール飲料では、82 oC(180°F) および保管温度 49 oC(120°F) 未満とします。炭酸飲料、ビール、熱処理を必要とする食品パッケージには不向きです。
4.PFA に適用される食品関連法規制はありません
酸 (希酸または弱酸) | 酸^ (強酸、濃酸) | アルコール (脂肪族) | アルデヒド |
塩基/アルカリ | エステル | 炭化水素 (脂肪族) | 炭化水素 (芳香族) |
炭化水素 (ハロゲン化物) | ケトン (芳香族) | 酸化剤 (強) |
炭化水素、 |
炭化水素、 |
Nalgene ポリプロピレン | Nalgene 高密度ポリエチレン | Nalgene 低密度ポリエチレン | Nalgene ポリカーボネート | Nalgene ポリエチレンテレフタレート (共重合体 G) | Nalgene フッ素ポリマー | |
酸 (希酸または弱酸) | E | E | E | E | G | E |
酸^ (強酸、濃酸) | G | G | G | N | N | E |
アルコール (脂肪族) | E | E | E | G | G | E |
アルデヒド | G | G | G | F | G | E |
塩基/アルカリ | E | E | E | N | N | E |
エステル | G | G | G | N | F | E |
炭化水素 (脂肪族) | G | G | F | G | G | E |
炭化水素 (芳香族) | N | N | N | N | N | E |
炭化水素 (ハロゲン化物) | N | N | N | N | N | E |
ケトン (芳香族) | N | N | N | N | N | E |
酸化剤 (強) | F | F | F | F | F | E |
薬品別および適用温度別の詳細な化学薬品耐性ガイドについては、Nalgene 化学薬品耐性ウォールチャートを参照いただくか、Nalgene テクニカルサポートまでお問い合わせください。
E | 20 ℃ で 30 日間連続曝露後も損傷なし |
G | 20 ℃ で 30 日間連続曝露後もほとんど損傷が認められない、または全く損傷がない |
F | 20 ℃ で 7 日間連続曝露後に多少の影響 |
N | 推奨しない。即座に損傷が生じることがあります |
^酸化性酸を除く。参照: "酸化性酸 (強酸)"
Nalgene ボトルはさまざまな重量とパッケージ形態で利用できるため、広範囲のアプリケーション、予算、および使用規模に対応できます。少量のラボ用パックから導入して、プラスチックを変更せずにバルクパックの製造用ボトルまで拡大できます。
ラボに最適の製品を選択するには、Nalgene ボトルおよびカーボーイのオンライン選択ガイドをご利用ください ›
Nalgene 容器は各種プラスチックで製造されており、ほぼすべてのラボ用途のニーズに対応します。選択したプラスチックの種類とボトルに充填しようとする内容物に化学的適合性があるか、慎重に確認してください。同様に、一部のプラスチック材質は極端な高温/低温で優れた性能を発揮します。
ラボ用途に最適の Nalgene ボトルを選択するには、当社のオンライン選択ガイドをご利用いただくか、化学薬品耐性表をご請求ください。個別のサポートが必要な場合には、Nalgene テクニカルサポートまでご連絡ください。
Nalgene ボトルは最高品質のプラスチック材質でのみ製造されており、製薬、ラボ、食品等級基準に適合します。当社のプラスチック樹脂は、添加物を最低限に抑え、溶出物を低減するよう選択されています。Nalgene ボトルは、ISO 13485:2003 規格に登録した当社の製造施設で生産されています。 当社のプラスチック樹脂のほとんどは DMF 登録済みで、以下をはじめとする多数の規制仕様に適合しています。USP クラス VI、欧州薬局方要件、食品接触材料及び物品に関する欧州規則、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313、21 CFR pt 177。 個々の Nalgene ボトルに適用される規制要求事項と認証については、Nalgene 規制サポートまでお問い合わせください (RocRegSupport@thermofisher.com)。
シンプルになった化学薬品耐性ガイド お客様のアプリケーションに最適のラボ用プラスチック製品を選択するため、当社のガイドをダウンロードしてください › ![]() または、ラボ用に印刷版ポスターをリクエストしてください。 |
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) キャップ径が 100mm 未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 2 psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れがないこと、 b) キャップ径 100 mm 超のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから 15 分間反転させた後に水漏れがないこと。注: これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全に使用いただくために、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップと併用した場合に、常温・常圧で液漏れがありません。
Nalgene 希釈ボトルは、1/10 および 1/100 の希釈が簡単にできます。90 mL および 99 mL が保証されるため、希釈後試薬を追加するスペースが十分にあり、後続のプロセスで希釈したサンプルを他の容器に移し替える必要はほとんどありません。