Search Thermo Fisher Scientific
Nalgeneプラスチック製洗浄瓶は頑丈な構造を特長としており、真正性が常に保証されています。市販されている他の洗浄瓶よりも多くの形状と樹脂でご用意していますので、より多くのアプリケーションに対応します。実験台を漂白剤溶液で消毒したり、顕微鏡スライドや再使用可能なラボウェアのリンス、、電極のクリーニング、試薬の容量の確保、特に過酷な化学薬品の使用、またはその他のアプリケーションなど、Thermo Scientific Nalgene洗浄瓶は、作業をより簡単かつ安全にします。
Nalgeneトップディスペンス洗浄瓶は、ぴったりとフィットするドローチューブとクロージャーを備えています。クロージャーとステムは一体成形されており、均一な液漏れ防止*サービスを提供します。直線的で安定した流れを実現する精密成形チップ。先端を切断すると、注ぐ流量を増やすこともできます
Nalgene LDPE製エコノミー洗浄瓶 | Nalgene LDPE広口洗浄瓶 | Nalgene LDPEカラーコード付き洗浄瓶 | Nalgeneオートクレーブ可能洗浄瓶 | Nalgeneフッ素加工洗浄瓶 | Nalgene FEP製洗浄瓶 |
シンプルで機能的、高品質の洗浄瓶、低価格 | 広口設計で充填が容易 | カラーコーディングされたキャップとステムにより、内容物を簡単に識別できます | 汚染のリスクを低減するために、滅菌水や試薬の分注に有用です | 溶媒との化学的適合性を強化するフッ素加工、充填を容易にする広口設計 | 優れた化学薬品耐性、長期間の暴露に耐えます |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
脱イオン水、ほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤、界面活性剤に使用 | 脱イオン水、ほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤、界面活性剤に使用 | 脱イオン水、ほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤、界面活性剤に使用 | 脱イオン水、ほとんどの酸、塩基、アルコール、界面活性剤、界面活性剤に使用 | 脂肪族および芳香族炭化水素、エーテル、エステル、ケトン、アルコールに使用 | ほぼすべてのラボ用化学薬品に使用 |
LDPEボトル | LDPEボトル | LDPEボトル | PPCOボトル | フッ化HDPE | FEPボトル |
PPキャップおよび ステム | PPキャップおよび ステム | PPキャップおよび ステム | PPキャップおよび ステム | フッ素加工PPCO クロージャー およびステム | ETFEキャップ およびステム |
PPCOドローチューブ | PPCOドロー チューブ | PPCOドローチューブ | PPCOドロー チューブ | PPドローチューブ | ETFEドロー チューブ |
細口 | 広口 | 細口 | 細口 | 広口 | 細口 |
ナチュラル色キャップ | ナチュラル色 キャップ | 黄色、青色、緑色、または赤色のキャップ | 青色キャップ | 赤色キャップ | ナチュラル色 キャップ |
乳白色半透明ボトル | 乳白色半透明ボトル | 乳白色半透明ボトル | 乳白色半透明ボトル、コンタクト透明 | 不透明ボトル | LDPEやPPCOよりも鮮明なボトル |
125 mL~1 L | 500 mL~1 L | 500 mL | 500 mL~1 L | 500 mL | 125 mL~1 L |
4~32 oz | 16~32 oz | 16 oz | 16~32 oz | 16 oz | 4~32 oz |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可能 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可能 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1615 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1550 に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー |
Nalgene LDPE製エコノミー洗浄瓶 | Nalgene LDPE広口洗浄瓶 | Nalgene LDPEカラーコード付き洗浄瓶 | Nalgeneオートクレーブ可能洗浄瓶 | Nalgeneフッ素加工洗浄瓶 | Nalgene FEP製洗浄瓶 | |
酸(希釈された酸または弱酸) | E | E | E | E | E | E |
酸^(強酸、濃酸) | G | G | G | G | G | E |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G | G | E |
塩基/アルカリ | E | E | E | E | F | E |
エステル | G | G | G | G | G | E |
炭化水素(脂肪族) | F | F | F | G | E | E |
炭化水素(芳香族) | N | N | N | N | E | E |
炭化水素(ハロゲン化物) | N | N | N | N | G | E |
ケトン(芳香族) | N | N | N | N | G | E |
酸化剤(強) | F | F | F | F | F | E |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学物質耐性ガイドまたはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEは以下の用途に使用できます。非酸、水性製品。塩、砂糖、またはその両方(pH 5.0以上)を含有する場合があります。乳製品と修飾物(水中油型エマルジョン、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないしっとりしたベーカリー製品表面に遊離脂肪またはオイルを含まず(最終製品の試験不要)、FDA規制177.1520表2に記載される全条件下の乾燥固体。ただし、条件Aを除く - 高温滅菌(100℃/212°F超など)
^ 酸化酸を除く。酸化酸については、「酸化剤、強」を参照してください。
Nalgene Right-to-Knowカスタムラベリングシステムは、お客様のラボが化学物質の安全なラベリング要件に準拠するのに役立ちます。これらのラベルは当社のプラスチックペーパー素材を使用しており、裂けや裂けを防止し、化学物質への暴露による劣化を防ぎます。このシステムには、GHS準拠のシンボル体系が組み込まれています。
Nalgene Unitary洗浄ボトルを使用することで、内容物を最後まで簡単に分注できます。サイドアーム設計で、分注チューブ差込口がボトルの壁に一体成形されているため、均一な液漏れ防止*サービスと、スパッタリングなしの精密な流量を実現します。直線的で安定した流れを実現する精密成形チップ。先端を切断すると、注ぐ流量を増やすこともできます広口クロージャーは分注チップと吸引チューブから分離されているため、簡単にアクセスでき、充填中の汚染を防止します。
Nalgene Unitary LDPE 製洗浄瓶 | Nalgene カラーコード 一体成型洗浄瓶 | Nalgen 赤色LDPE Unitary洗浄瓶 |
シンプルで機能的、基本的な作業馬 | 識別しやすいように、商品種別パックにカラーコードされたキャップが付属しています | 識別しやすく、即座に認識できる赤色のボトル |
![]() | ![]() | ![]() |
DI水、およびほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤に使用 | DI水、およびほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤に使用 | DI水、およびほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤に使用 |
LDPEボトル | LDPEボトル | 赤色LDPEボトル |
PPCOキャップ | PPCOキャップ | PPCOキャップ |
広口 | 広口 | 広口 |
ナチュラル色キャップ | 赤、白、青、または黄色のキャップ | 赤色キャップ |
乳白色半透明ボトル | 乳白色半透明ボトル | 不透明の赤色ボトル |
125 mL~1 L | 500 mL | 250~500 mL |
4~32 oz | 16 oz | 8~16oz |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
Nalgene Unitary LDPE 製洗浄瓶 | Nalgene カラーコード 一体成型洗浄瓶 | Nalgene赤色LDPE Unitary安全洗浄ボトル | |
酸(希釈された酸または弱酸) | E | E | E |
酸***(強酸、濃酸) | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G |
塩基/アルカリ | E | E | E |
エステル | G | G | G |
炭化水素(脂肪族) | F | F | F |
炭化水素(芳香族) | N | N | N |
炭化水素(ハロゲン化物) | N | N | N |
ケトン(芳香族) | N | N | N |
酸化剤(強) | F | F | F |
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
Nalgene Polyolefin Right-To-Know Custom Labeling Systemは、お客様のラボが化学物質の安全なラベリング要件に準拠するのに役立ちます。これらのラベルは当社のプラスチックペーパー素材を使用しており、裂けや裂けを防止し、化学物質への暴露による劣化を防ぎます。このシステムには、GHS準拠のシンボル体系が組み込まれています。
Nalgene安全ラベル付き洗浄瓶は、ラボが作業現場での化学物質コンテナのラベリングに関する規制要件を満たすのに役立ちます。全世界調和システム(GHS)のコード体系は、当社のすべてのラベル付き洗浄ボトルに使用されており、一般的に使用されるラボ用化学薬品に対して、即座に認識可能な危険性警告を提供します。Nalgene Right-to-Know洗浄瓶には、米国運輸省(DOT)、米国防火協会(NFPA)、および国際化学会(ISC)の標準的な処方情報が組み込まれています。新しいRight-to-Understand洗浄瓶は、世界調和システム(GHS)のラベリング基準に厳密に従っており、他のシステムのラベリングやコード体系は含まれていません。これにより、異なる基準や競合する基準が同一のボトルに表示された場合に生じる混乱を回避できます。
Nalgene Unitary 通気孔付き薬品識別 LDPE 製洗浄瓶 | Nalgene 薬品識別洗浄瓶 | Nalgene Right-to-Understand LDPE 洗浄瓶 | Nalgene Right-to-Understand FEP 洗浄ボトル |
サイドアーム分注スタイル、スパッタなしのストレートで安定したストリーム、通気キャップにより、自己分注、カラーコード付きキャップ、4色NFPAダイヤモンド、および基本的なGHS情報の印刷を防止します | 一体型分注クロージャー、ベント付きドロップチューブ、ストレートストリームで、自己分注を防止、カラーコードキャップ、4色NFPAダイヤモンド、および基本的なGHS情報が印刷されています | 一体型分注クロージャー、ベント付きドロップチューブ、ストレートストリーム、自己分注防止、カラーコードキャップ、拡張GHS安全情報印刷 | 一体型分注クロージャー、排気なしドロップチューブ、スパッタなしの直線的で安定した流路、拡張GHS安全情報レーザーエッチング、卓越した化学的不活性 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LDPEボトル | LDPEボトル | LDPEボトル | FEPボトル |
PPキャップ NaClOを除く (HDPE製クロージャー) | PPキャップ NaClOを除く (HDPE製クロージャー) | PPキャップ NaClOを除く (HDPE製クロージャー) | ETFEキャップ |
PP/HDPE製のドローチューブ | PP/HDPE製のドローチューブ | ETFEドローチューブ | |
サイドノズルを介して分注します | キャップからの分注 | キャップからの分注 | キャップからの分注 |
広口 | 細口 | 細口 | 細口 |
耐薬品性インクで印刷 | 耐薬品性インクで印刷 | 耐薬品性インクで印刷 | ボトルの壁に刻印された安全情報レーザー |
アセトン、次亜塩素酸ナトリウム、エチルアルコール、メタノール、イソプロパノール、蒸留水または脱イオン水とともに使用 | アセトン、次亜塩素酸ナトリウム、エチルアルコール、メタノール、イソプロパノール、蒸留水または脱イオン水とともに使用 | エタノール、メタノール、イソプロパノール、蒸留水、次亜塩素酸ナトリウム、または脱イオン水とともに使用 | キシレン、アセトン、トルエン、n-ヘキサン、塩化メチレン、またはメチルエチルケトンとともに使用 |
赤色、白色、緑色、黄色、またはナチュラルキャップ | 赤、緑、白、黄、またはナチュラルのクロージャーおよびステム | 緑色、黄色、ナチュラルまたは白色のキャップとステム | ナチュラル色キャップとステム |
NaClOは不透明な白色、その他は半透明です | NaClOは不透明な白色、その他は半透明です | NaClOは不透明な白色、その他は半透明です | LDPE よりも鮮明で透明度が高い |
500 mL~1 L | 500 mL~1 L | 500 mL | 500 mL |
16~32 oz | 16~32 oz | 16 oz | 16 oz |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可能 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1550 に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
Nalgeneトップディスペンス洗浄瓶は、ぴったりとフィットするドローチューブとクロージャーを備えています。クロージャーとステムは一体成形されており、均一な液漏れ防止*サービスを提供します。直線的で安定した流れを実現する精密成形チップ。先端を切断すると、注ぐ流量を増やすこともできます
Nalgene LDPE製エコノミー洗浄瓶 | Nalgene LDPE広口洗浄瓶 | Nalgene LDPEカラーコード付き洗浄瓶 | Nalgeneオートクレーブ可能洗浄瓶 | Nalgeneフッ素加工洗浄瓶 | Nalgene FEP製洗浄瓶 |
シンプルで機能的、高品質の洗浄瓶、低価格 | 広口設計で充填が容易 | カラーコーディングされたキャップとステムにより、内容物を簡単に識別できます | 汚染のリスクを低減するために、滅菌水や試薬の分注に有用です | 溶媒との化学的適合性を強化するフッ素加工、充填を容易にする広口設計 | 優れた化学薬品耐性、長期間の暴露に耐えます |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
脱イオン水、ほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤、界面活性剤に使用 | 脱イオン水、ほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤、界面活性剤に使用 | 脱イオン水、ほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤、界面活性剤に使用 | 脱イオン水、ほとんどの酸、塩基、アルコール、界面活性剤、界面活性剤に使用 | 脂肪族および芳香族炭化水素、エーテル、エステル、ケトン、アルコールに使用 | ほぼすべてのラボ用化学薬品に使用 |
LDPEボトル | LDPEボトル | LDPEボトル | PPCOボトル | フッ化HDPE | FEPボトル |
PPキャップおよび ステム | PPキャップおよび ステム | PPキャップおよび ステム | PPキャップおよび ステム | フッ素加工PPCO クロージャー およびステム | ETFEキャップ およびステム |
PPCOドローチューブ | PPCOドロー チューブ | PPCOドローチューブ | PPCOドロー チューブ | PPドローチューブ | ETFEドロー チューブ |
細口 | 広口 | 細口 | 細口 | 広口 | 細口 |
ナチュラル色キャップ | ナチュラル色 キャップ | 黄色、青色、緑色、または赤色のキャップ | 青色キャップ | 赤色キャップ | ナチュラル色 キャップ |
乳白色半透明ボトル | 乳白色半透明ボトル | 乳白色半透明ボトル | 乳白色半透明ボトル、コンタクト透明 | 不透明ボトル | LDPEやPPCOよりも鮮明なボトル |
125 mL~1 L | 500 mL~1 L | 500 mL | 500 mL~1 L | 500 mL | 125 mL~1 L |
4~32 oz | 16~32 oz | 16 oz | 16~32 oz | 16 oz | 4~32 oz |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可能 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可能 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1615 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1550 に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー |
Nalgene LDPE製エコノミー洗浄瓶 | Nalgene LDPE広口洗浄瓶 | Nalgene LDPEカラーコード付き洗浄瓶 | Nalgeneオートクレーブ可能洗浄瓶 | Nalgeneフッ素加工洗浄瓶 | Nalgene FEP製洗浄瓶 | |
酸(希釈された酸または弱酸) | E | E | E | E | E | E |
酸^(強酸、濃酸) | G | G | G | G | G | E |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G | G | E |
塩基/アルカリ | E | E | E | E | F | E |
エステル | G | G | G | G | G | E |
炭化水素(脂肪族) | F | F | F | G | E | E |
炭化水素(芳香族) | N | N | N | N | E | E |
炭化水素(ハロゲン化物) | N | N | N | N | G | E |
ケトン(芳香族) | N | N | N | N | G | E |
酸化剤(強) | F | F | F | F | F | E |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学物質耐性ガイドまたはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEは以下の用途に使用できます。非酸、水性製品。塩、砂糖、またはその両方(pH 5.0以上)を含有する場合があります。乳製品と修飾物(水中油型エマルジョン、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないしっとりしたベーカリー製品表面に遊離脂肪またはオイルを含まず(最終製品の試験不要)、FDA規制177.1520表2に記載される全条件下の乾燥固体。ただし、条件Aを除く - 高温滅菌(100℃/212°F超など)
^ 酸化酸を除く。酸化酸については、「酸化剤、強」を参照してください。
Nalgene Right-to-Knowカスタムラベリングシステムは、お客様のラボが化学物質の安全なラベリング要件に準拠するのに役立ちます。これらのラベルは当社のプラスチックペーパー素材を使用しており、裂けや裂けを防止し、化学物質への暴露による劣化を防ぎます。このシステムには、GHS準拠のシンボル体系が組み込まれています。
Nalgene Unitary洗浄ボトルを使用することで、内容物を最後まで簡単に分注できます。サイドアーム設計で、分注チューブ差込口がボトルの壁に一体成形されているため、均一な液漏れ防止*サービスと、スパッタリングなしの精密な流量を実現します。直線的で安定した流れを実現する精密成形チップ。先端を切断すると、注ぐ流量を増やすこともできます広口クロージャーは分注チップと吸引チューブから分離されているため、簡単にアクセスでき、充填中の汚染を防止します。
Nalgene Unitary LDPE 製洗浄瓶 | Nalgene カラーコード 一体成型洗浄瓶 | Nalgen 赤色LDPE Unitary洗浄瓶 |
シンプルで機能的、基本的な作業馬 | 識別しやすいように、商品種別パックにカラーコードされたキャップが付属しています | 識別しやすく、即座に認識できる赤色のボトル |
![]() | ![]() | ![]() |
DI水、およびほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤に使用 | DI水、およびほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤に使用 | DI水、およびほとんどの酸、塩基、アルコール、漂白剤、界面活性剤に使用 |
LDPEボトル | LDPEボトル | 赤色LDPEボトル |
PPCOキャップ | PPCOキャップ | PPCOキャップ |
広口 | 広口 | 広口 |
ナチュラル色キャップ | 赤、白、青、または黄色のキャップ | 赤色キャップ |
乳白色半透明ボトル | 乳白色半透明ボトル | 不透明の赤色ボトル |
125 mL~1 L | 500 mL | 250~500 mL |
4~32 oz | 16 oz | 8~16oz |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
Nalgene Unitary LDPE 製洗浄瓶 | Nalgene カラーコード 一体成型洗浄瓶 | Nalgene赤色LDPE Unitary安全洗浄ボトル | |
酸(希釈された酸または弱酸) | E | E | E |
酸***(強酸、濃酸) | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G |
塩基/アルカリ | E | E | E |
エステル | G | G | G |
炭化水素(脂肪族) | F | F | F |
炭化水素(芳香族) | N | N | N |
炭化水素(ハロゲン化物) | N | N | N |
ケトン(芳香族) | N | N | N |
酸化剤(強) | F | F | F |
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
Nalgene Polyolefin Right-To-Know Custom Labeling Systemは、お客様のラボが化学物質の安全なラベリング要件に準拠するのに役立ちます。これらのラベルは当社のプラスチックペーパー素材を使用しており、裂けや裂けを防止し、化学物質への暴露による劣化を防ぎます。このシステムには、GHS準拠のシンボル体系が組み込まれています。
Nalgene安全ラベル付き洗浄瓶は、ラボが作業現場での化学物質コンテナのラベリングに関する規制要件を満たすのに役立ちます。全世界調和システム(GHS)のコード体系は、当社のすべてのラベル付き洗浄ボトルに使用されており、一般的に使用されるラボ用化学薬品に対して、即座に認識可能な危険性警告を提供します。Nalgene Right-to-Know洗浄瓶には、米国運輸省(DOT)、米国防火協会(NFPA)、および国際化学会(ISC)の標準的な処方情報が組み込まれています。新しいRight-to-Understand洗浄瓶は、世界調和システム(GHS)のラベリング基準に厳密に従っており、他のシステムのラベリングやコード体系は含まれていません。これにより、異なる基準や競合する基準が同一のボトルに表示された場合に生じる混乱を回避できます。
Nalgene Unitary 通気孔付き薬品識別 LDPE 製洗浄瓶 | Nalgene 薬品識別洗浄瓶 | Nalgene Right-to-Understand LDPE 洗浄瓶 | Nalgene Right-to-Understand FEP 洗浄ボトル |
サイドアーム分注スタイル、スパッタなしのストレートで安定したストリーム、通気キャップにより、自己分注、カラーコード付きキャップ、4色NFPAダイヤモンド、および基本的なGHS情報の印刷を防止します | 一体型分注クロージャー、ベント付きドロップチューブ、ストレートストリームで、自己分注を防止、カラーコードキャップ、4色NFPAダイヤモンド、および基本的なGHS情報が印刷されています | 一体型分注クロージャー、ベント付きドロップチューブ、ストレートストリーム、自己分注防止、カラーコードキャップ、拡張GHS安全情報印刷 | 一体型分注クロージャー、排気なしドロップチューブ、スパッタなしの直線的で安定した流路、拡張GHS安全情報レーザーエッチング、卓越した化学的不活性 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LDPEボトル | LDPEボトル | LDPEボトル | FEPボトル |
PPキャップ NaClOを除く (HDPE製クロージャー) | PPキャップ NaClOを除く (HDPE製クロージャー) | PPキャップ NaClOを除く (HDPE製クロージャー) | ETFEキャップ |
PP/HDPE製のドローチューブ | PP/HDPE製のドローチューブ | ETFEドローチューブ | |
サイドノズルを介して分注します | キャップからの分注 | キャップからの分注 | キャップからの分注 |
広口 | 細口 | 細口 | 細口 |
耐薬品性インクで印刷 | 耐薬品性インクで印刷 | 耐薬品性インクで印刷 | ボトルの壁に刻印された安全情報レーザー |
アセトン、次亜塩素酸ナトリウム、エチルアルコール、メタノール、イソプロパノール、蒸留水または脱イオン水とともに使用 | アセトン、次亜塩素酸ナトリウム、エチルアルコール、メタノール、イソプロパノール、蒸留水または脱イオン水とともに使用 | エタノール、メタノール、イソプロパノール、蒸留水、次亜塩素酸ナトリウム、または脱イオン水とともに使用 | キシレン、アセトン、トルエン、n-ヘキサン、塩化メチレン、またはメチルエチルケトンとともに使用 |
赤色、白色、緑色、黄色、またはナチュラルキャップ | 赤、緑、白、黄、またはナチュラルのクロージャーおよびステム | 緑色、黄色、ナチュラルまたは白色のキャップとステム | ナチュラル色キャップとステム |
NaClOは不透明な白色、その他は半透明です | NaClOは不透明な白色、その他は半透明です | NaClOは不透明な白色、その他は半透明です | LDPE よりも鮮明で透明度が高い |
500 mL~1 L | 500 mL~1 L | 500 mL | 500 mL |
16~32 oz | 16~32 oz | 16 oz | 16 oz |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可能 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1550 に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、Nalgene化学物質耐性ウォールチャートを参照するか、当社にお問い合わせください:
technicalsupport@thermofisher.com