Search Thermo Fisher Scientific
Nalgene丸型ラボ用ボトルは、世界中のラボで使用されている象徴的なボトルです。細口のため、広口ボトルよりも注入するのが容易です。広口デザインのボトルは充填しやすく、固体、半固体および粘性液体物質への使用が推奨されます。Nalgeneボトルとキャップは、実験用試薬やサンプルを漏らさないよう設計されています。
当社の頑丈なラボ用ボトル、大型ラボ用ボトル、または低価格で軽量なエコノミーボトルからお選びください。Thermo Scientific Nalgeneボトルは最高品質のプラスチック材質で製造されており、製薬、ラボ、食品等級基準に適合します。当社のプラスチック樹脂は、添加物を最低限に抑え、溶出物を低減するよう製造されています。
Nalgeneボトルは、ISO 13485:2016規格に登録した当社の製造施設で生産されています。当社のプラスチック樹脂のほとんどはDMF登録済みで、以下をはじめとする多数の規制に適合しています:USPクラスVI、EPモノグラフ適合証明、EU食品接触材料規則、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Se.313、21 CFR pt 177。Nalgene容器は各種プラスチックで製造されており、ほぼすべてのラボ用途のニーズに対応します。
お客様のラボのアプリケーションに最適な Nalgene ボトルの選択には、当社のオンライン選択ガイドをご使用ください。個人的なサポートについては、Nalgene テクニカルサポートチームにお問い合わせください。
広口丸型PPCO ラボ品質ボトル (2105シリーズ) | 広口 丸型LDPE ラボ品質ボトル(2103シリーズ) | 広口 丸型HDPE ラボ品質ボトル(2104シリーズ) | 広口丸型褐色HDPEラボ用ボトル (2106シリーズ) | 大型広口丸型HDPEボトル (2120シリーズ) | 大型広口丸型PPCOボトル (2120シリーズ) |
長期的な使用や重要なアプリケーション向けの、再使用可能なラボ用ボトル、オートクレーブ可能 | 長期的な使用や重要なアプリケーション向けの、再使用可能なラボ用ボトル、柔軟 | 長期的な使用や重要なアプリケーション向けの、再使用可能なラボ用ボトル、 | 褐色が光に敏感な溶液を保護。長期的な使用や重要なアプリケーション向けの、再使用可能なラボ用ボトル、 | 大型で頑丈なラボ品質の構造 | 大型で頑丈なラボ品質の構造、オートクレーブ可能 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | LDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ | HDPEボトル 白色PPキャップ | PPCOボトル 白色PPキャップ |
半透明色 | 半透明色 | 半透明色 | 褐色ボトル | 半透明色 | 半透明色 |
30 mL~1 L | 30 mL~1 L | 30 mL~1.5 L | 30 mL~1 L | 2 L~4 L | 2 L~4 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止構造ではありません | 液漏れ防止構造ではありません |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲-40℃~121℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-40℃~121℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 |
広口丸型PPCO ラボ品質ボトル (2105シリーズ) | 広口 丸型LDPE ラボ品質ボトル (2103シリーズ) | 広口 丸型HDPE ラボ品質ボトル (2104シリーズ) | 広口丸型褐色HDPEラボ用ボトル (2106シリーズ) | 大型広口丸型HDPEボトル (2120シリーズ) | 大型広口丸型PPCOボトル (2120シリーズ) | |
酸(希釈 /弱酸) | E | E | E | E | E | E |
酸^(濃縮/ 強酸) | G | G | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | F | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0 以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
広口丸型HDPEエコノミーボトル (2189シリーズ) | 広口丸型HDPEエコノミーボトルバルクパック(332189シリーズ) | 広口丸型HDPE褐色エコノミーボトル(DS2185シリーズ) | 広口丸型PPCOエコノミーボトル (2187シリーズ) |
低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | さらなるコスト削減を実現するバルクパック、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶液を保護。低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | 低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け、オートクレーブ可能 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ | PPCOボトル PPキャップ |
半透明乳白色 | 半透明乳白色 | 不透明褐色ボトル | 半透明乳白色 |
30 mL~1 L | 60 mL~1 L | 30 mL~1 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -100℃~120℃ | 温度範囲 -100℃~120℃ | 温度範囲 -100℃~120℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 |
広口丸型HDPEエコノミーボトル (2189シリーズ) | 広口丸型HDPEエコノミーボトルバルクパック(332189シリーズ) | 広口丸型HDPE褐色エコノミーボトル(DS2185シリーズ) | 広口丸型PPCOエコノミーボトル (2187シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0 以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
細口丸型PPCOラボ用品質ボトル(2006シリーズ) | 細口丸型HDPEラボ用品質ボトル(2002シリーズ) | 細口 丸型褐色ラボ用品質ボトル(2004シリーズ) | 細口丸型LDPEラボ用品質ボトル(2003シリーズ) | 細口丸型FEPボトル(1600シリーズ) | 細口丸型PFAボトル(1630シリーズ) |
優れた耐薬品性、オートクレーブ可能 | 優れた耐化学薬品性、もっともよく使用されている試薬ボトル | 褐色は光に敏感な溶液を保護、優れた化学薬品耐性 | 柔軟、優れた化学薬品耐性 | 高い耐薬品性と不活性、広い温度範囲、高価格 | 高い耐薬品性と不活性、広い温度範囲、高価格 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ | LDPEボトル PPキャップ | FEPボトル ETFEキャップ | PFAボトル PFAキャップ |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 褐色 ボトル | 乳白色 半透明 | 白濁色 半透明 | 白濁色 半透明 |
柔らかい | 柔らかい | 柔らかい | 柔らかい | 柔らかい | 柔らかい |
4 mL~1 L | 4 mL~1 L | 4 mL~1 L | 8 mL~1 L | 30 mL~2 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲-40℃~121℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-40℃~121℃ | 温度範囲-270℃~150℃ | 温度範囲-270℃~250℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1550準拠 | 食品用途には準拠なし |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 |
細口丸型PPCOラボ用高品質ボトル(2006シリーズ) | 細口丸型HDPEラボ用高品質ボトル(2002シリーズ) | 細口 丸型褐色ラボ用高品質ボトル(2004シリーズ) | 細口丸型LDPEラボ用高品質ボトル(2003シリーズ) | 細口丸型FEPボトル(1600シリーズ) | 細口丸型PFAボトル(1630シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | G | E | E |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G | E | E |
アルカリ | E | E | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G | E | E |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | F | E | E |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N | E | E |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | E | E |
ケトン | N | N | N | N | E | E |
強酸化剤 | F | F | F | F | E | E |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0 以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
細口丸型PPCOエコノミーボトル (2087シリーズ) | 細口丸型HDPEエコノミーボトル(2089シリーズ) | 細口丸型HDPEエコノミーボトルバルクパック(332089シリーズ) | 細口丸型褐色エコノミーボトル(DS2085シリーズ) |
低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け、オートクレーブ可能 | 低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | さらなるコスト削減を実現するバルクパック、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶液を保護。低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ |
半透明色 | 半透明色 | 半透明色 | 褐色ボトル |
30 mL~1 L | 30 mL~1 L | 125 mL~1 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -100℃~120℃ | 温度範囲 -100℃~120℃ | 温度範囲 -100℃~120℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 |
細口丸型エコノミーボトル(2087シリーズ) | 細口丸型エコノミーボトル(2089シリーズ) | 細口丸型エコノミーボトルバルクパック(332089シリーズ) | 細口丸型褐色エコノミーボトル(DS2085シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0 以上)。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
細口大型丸型PPCOボトル (2203シリーズ) | 大型細口丸型褐色ボトル (2204シリーズ) | 大型細口丸型LDPEボトル (2202シリーズ) | 大型細口丸型PCボトル (2205シリーズ) |
優れた耐薬品性、オートクレーブ可能 | 褐色が光に敏感な溶液を保護。 優れた耐薬品性、オートクレーブ可能 | 優れた耐薬品性、低価格 | 透明性が高いため、内容物をはっきりと確認可能、 優れた耐衝撃性、オートクレーブ可能 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | 褐色PPCOボトル 褐色または白色のキャップ | LDPEボトル PPキャップ | PCボトル PPキャップ |
半透明色 | 褐色ボトル | 半透明色 | クリア |
2 L~8 L | 2 L~8 L | 2 L~8 L | 500 mL~8 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -100℃~80℃ | 温度範囲 -135℃~135℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1580に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPA含有 |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
細口大型丸型ボトル(2203シリーズ) | 細口大型丸型褐色ボトル(2204シリーズ) | 細口丸型ラボ品質ボトル(2202シリーズ) | 大型細口丸型ボトル(2205シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | N |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | G |
アルデヒド | G | G | G | F |
アルカリ | E | E | E | N |
エステル | G | G | G | N |
脂肪族炭化水素 | G | G | F | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0 以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
広口丸型PPCO ラボ品質ボトル (2105シリーズ) | 広口 丸型LDPE ラボ品質ボトル(2103シリーズ) | 広口 丸型HDPE ラボ品質ボトル(2104シリーズ) | 広口丸型褐色HDPEラボ用ボトル (2106シリーズ) | 大型広口丸型HDPEボトル (2120シリーズ) | 大型広口丸型PPCOボトル (2120シリーズ) |
長期的な使用や重要なアプリケーション向けの、再使用可能なラボ用ボトル、オートクレーブ可能 | 長期的な使用や重要なアプリケーション向けの、再使用可能なラボ用ボトル、柔軟 | 長期的な使用や重要なアプリケーション向けの、再使用可能なラボ用ボトル、 | 褐色が光に敏感な溶液を保護。長期的な使用や重要なアプリケーション向けの、再使用可能なラボ用ボトル、 | 大型で頑丈なラボ品質の構造 | 大型で頑丈なラボ品質の構造、オートクレーブ可能 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | LDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ | HDPEボトル 白色PPキャップ | PPCOボトル 白色PPキャップ |
半透明色 | 半透明色 | 半透明色 | 褐色ボトル | 半透明色 | 半透明色 |
30 mL~1 L | 30 mL~1 L | 30 mL~1.5 L | 30 mL~1 L | 2 L~4 L | 2 L~4 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止構造ではありません | 液漏れ防止構造ではありません |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲-40℃~121℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-40℃~121℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 |
広口丸型PPCO ラボ品質ボトル (2105シリーズ) | 広口 丸型LDPE ラボ品質ボトル (2103シリーズ) | 広口 丸型HDPE ラボ品質ボトル (2104シリーズ) | 広口丸型褐色HDPEラボ用ボトル (2106シリーズ) | 大型広口丸型HDPEボトル (2120シリーズ) | 大型広口丸型PPCOボトル (2120シリーズ) | |
酸(希釈 /弱酸) | E | E | E | E | E | E |
酸^(濃縮/ 強酸) | G | G | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | F | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0 以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
広口丸型HDPEエコノミーボトル (2189シリーズ) | 広口丸型HDPEエコノミーボトルバルクパック(332189シリーズ) | 広口丸型HDPE褐色エコノミーボトル(DS2185シリーズ) | 広口丸型PPCOエコノミーボトル (2187シリーズ) |
低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | さらなるコスト削減を実現するバルクパック、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶液を保護。低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | 低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け、オートクレーブ可能 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ | PPCOボトル PPキャップ |
半透明乳白色 | 半透明乳白色 | 不透明褐色ボトル | 半透明乳白色 |
30 mL~1 L | 60 mL~1 L | 30 mL~1 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -100℃~120℃ | 温度範囲 -100℃~120℃ | 温度範囲 -100℃~120℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクパックでも提供、 ラボ用(少量)も提供 |
広口丸型HDPEエコノミーボトル (2189シリーズ) | 広口丸型HDPEエコノミーボトルバルクパック(332189シリーズ) | 広口丸型HDPE褐色エコノミーボトル(DS2185シリーズ) | 広口丸型PPCOエコノミーボトル (2187シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0 以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
細口丸型PPCOラボ用品質ボトル(2006シリーズ) | 細口丸型HDPEラボ用品質ボトル(2002シリーズ) | 細口 丸型褐色ラボ用品質ボトル(2004シリーズ) | 細口丸型LDPEラボ用品質ボトル(2003シリーズ) | 細口丸型FEPボトル(1600シリーズ) | 細口丸型PFAボトル(1630シリーズ) |
優れた耐薬品性、オートクレーブ可能 | 優れた耐化学薬品性、もっともよく使用されている試薬ボトル | 褐色は光に敏感な溶液を保護、優れた化学薬品耐性 | 柔軟、優れた化学薬品耐性 | 高い耐薬品性と不活性、広い温度範囲、高価格 | 高い耐薬品性と不活性、広い温度範囲、高価格 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ | LDPEボトル PPキャップ | FEPボトル ETFEキャップ | PFAボトル PFAキャップ |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 褐色 ボトル | 乳白色 半透明 | 白濁色 半透明 | 白濁色 半透明 |
柔らかい | 柔らかい | 柔らかい | 柔らかい | 柔らかい | 柔らかい |
4 mL~1 L | 4 mL~1 L | 4 mL~1 L | 8 mL~1 L | 30 mL~2 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲-40℃~121℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-40℃~121℃ | 温度範囲-270℃~150℃ | 温度範囲-270℃~250℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1550準拠 | 食品用途には準拠なし |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 |
細口丸型PPCOラボ用高品質ボトル(2006シリーズ) | 細口丸型HDPEラボ用高品質ボトル(2002シリーズ) | 細口 丸型褐色ラボ用高品質ボトル(2004シリーズ) | 細口丸型LDPEラボ用高品質ボトル(2003シリーズ) | 細口丸型FEPボトル(1600シリーズ) | 細口丸型PFAボトル(1630シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | G | E | E |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G | E | E |
アルカリ | E | E | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G | E | E |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | F | E | E |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N | E | E |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | E | E |
ケトン | N | N | N | N | E | E |
強酸化剤 | F | F | F | F | E | E |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0 以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
細口丸型PPCOエコノミーボトル (2087シリーズ) | 細口丸型HDPEエコノミーボトル(2089シリーズ) | 細口丸型HDPEエコノミーボトルバルクパック(332089シリーズ) | 細口丸型褐色エコノミーボトル(DS2085シリーズ) |
低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け、オートクレーブ可能 | 低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | さらなるコスト削減を実現するバルクパック、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶液を保護。低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ |
半透明色 | 半透明色 | 半透明色 | 褐色ボトル |
30 mL~1 L | 30 mL~1 L | 125 mL~1 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -100℃~120℃ | 温度範囲 -100℃~120℃ | 温度範囲 -100℃~120℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 |
細口丸型エコノミーボトル(2087シリーズ) | 細口丸型エコノミーボトル(2089シリーズ) | 細口丸型エコノミーボトルバルクパック(332089シリーズ) | 細口丸型褐色エコノミーボトル(DS2085シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0 以上)。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
細口大型丸型PPCOボトル (2203シリーズ) | 大型細口丸型褐色ボトル (2204シリーズ) | 大型細口丸型LDPEボトル (2202シリーズ) | 大型細口丸型PCボトル (2205シリーズ) |
優れた耐薬品性、オートクレーブ可能 | 褐色が光に敏感な溶液を保護。 優れた耐薬品性、オートクレーブ可能 | 優れた耐薬品性、低価格 | 透明性が高いため、内容物をはっきりと確認可能、 優れた耐衝撃性、オートクレーブ可能 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | 褐色PPCOボトル 褐色または白色のキャップ | LDPEボトル PPキャップ | PCボトル PPキャップ |
半透明色 | 褐色ボトル | 半透明色 | クリア |
2 L~8 L | 2 L~8 L | 2 L~8 L | 500 mL~8 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -100℃~80℃ | 温度範囲 -135℃~135℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1580に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPA含有 |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
細口大型丸型ボトル(2203シリーズ) | 細口大型丸型褐色ボトル(2204シリーズ) | 細口丸型ラボ品質ボトル(2202シリーズ) | 大型細口丸型ボトル(2205シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | N |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | G |
アルデヒド | G | G | G | F |
アルカリ | E | E | E | N |
エステル | G | G | G | N |
脂肪族炭化水素 | G | G | F | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0 以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
お客様のアプリケーションに最適な製品の選択サポートは、Nalgeneテクニカルサポート担当者(+1.585.586.8800または1.800.625.4327(米国トールフリー))まで電話いただくか、またはEメールで
technicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。
オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、スイスおよび英国からは、テクニカルサポート(+800 1234 9696(トールフリー)または +49.6184.90.6321)までお電話いただくか、またはEメールでtechsupport.labproducts.eu@thermofisher.comまでお問い合わせください。
規制サポート:製品の規制文書または材質表示に関しては、Nalgene Regulatory Support宛てにRocRegSupport@thermofisher.comまでご連絡ください。