Search Thermo Fisher Scientific
Nalgene角型ラボボトルは、丸型ボトルよりも保存スペースが少なくて済みます。100℃までのフリーザー保存に最適です。角型ボトルは頑丈な均一壁構造で、側面はまっすぐなので、割れたり穴が開いたりしにくく、広口も液漏れ防止保証なので、繰り返し長期的に使用するのに最適なボトルです
当社のプラスチック樹脂は医薬品、研究所、食品グレードの基準を満たす最高品質のプラスチック材料のみを使用し、添加物を最小限に抑え、溶出物を低減するためにプラスチック樹脂を選択しています。
Thermo Scientific Nalgeneボトルは、ISO 13485:2003規格に登録した当社の製造施設で生産されています。当社のプラスチック樹脂のほとんどはDMF登録済みで、以下をはじめとする多数の規制に適合しています:USPクラスVI、EPモノグラフ適合証明、EU食品接触材料規則、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313、21 CFR pt 177。Nalgene容器は多くの実験用途のニーズを満たすために、さまざまな種類のプラスチックで作られています。
お客様のラボのアプリケーションに最適な Nalgene ボトルの選択には、当社のオンライン選択ガイドをご使用ください。個人的なサポートについては、Nalgene テクニカルサポートチームにお問い合わせください。特定の規制要件について Nalgene Regulatory Supportにお問い合わせください。
広口角型ボトル (2007シリーズ) | 広口褐色角型ボトル (2009シリーズ) |
省スペースの長方形形状 | 褐色のため、光に敏感な溶液を保護します。 省スペースの長方形形状 |
![]() | ![]() |
褐色HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル PPキャップ |
乳白色 半透明 | 不透明褐色 |
125 mL~2 L | 125 mL~2 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -100℃~120℃ | 温度範囲 -100℃~120℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
広口角型ボトル (2007シリーズ) | 広口褐色角型ボトル (2009シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E |
アルデヒド | G | G |
アルカリ | E | E |
エステル | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N |
ケトン | N | N |
強酸化剤 | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液 (塩、砂糖、またはその両方を含有することあり (pH 5.0 以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「酸化性酸 (強酸)」参照。
お客様のアプリケーションに最適な製品の選択サポートは、Nalgeneテクニカルサポート担当者(+1.585.586.8800または1.800.625.4327(米国トールフリー))まで電話いただくか、またはEメールで
technicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。
オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、スイスおよび英国からは、テクニカルサポート(+800 1234 9696(トールフリー)または +49.6184.90.6321)までお電話いただくか、またはEメールでtechsupport.labproducts.eu@thermofisher.comまでお問い合わせください。
規制サポート:製品の規制文書または材質表示に関しては、Nalgene Regulatory Support宛てにRocRegSupport@thermofisher.comまでご連絡ください