Search Thermo Fisher Scientific
Nalgeneフッ素樹脂ラボボトルはラボアプリケーションに最適なプラスチックボトルです。ほぼすべての化学薬品に優れた耐性を示し、液体窒素温度まで柔軟な飛散防止特性を維持し、200℃以上の温度まで使用可能です。沸騰硝酸での厳しい洗浄が可能で、液漏れ防止が保証されています。FEPおよびPFAボトルは不活性で潤滑性のある表面を備えているため、溶液の完全性を保護し、貴重な溶液すべてを回収します。微量金属分析や有機溶媒を含むアプリケーションに最適です。
PFAおよびFEPボトルは、多くの規制に準拠した高品質のラボグレード樹脂材料から製造されています。特定のThermo Scientific Nalgeneボトルに適用される規制および認証については、Nalgene規制に関するサポートまでお問い合わせください。
お客様のラボのアプリケーションに最適なNalgeneボトルの選択のサポートは、当社のオンライン選択ガイドをご利用ください。サポートについては、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
細口丸型 FEPボトル (1600シリーズ) | 広口丸型 FEPボトル (2100シリーズ) | 大広口丸型 FEPボトル (2101シリーズ) | 細口丸型 PFAボトル (1630シリーズ) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FEPボトル ETFEキャップ | FEPボトル ETFEキャップ | FEPボトル PFAライナー付きPPクロージャー | PFAボトル PFAキャップ |
白濁色 半透明 | 白濁色 半透明 | 白濁色 半透明 | 白濁色 半透明 |
30 mL~2 L | 125 mL~1 L | 2.2 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
温度範囲 -270℃~150℃ | 温度範囲 -270℃~150℃ | 温度範囲 -270℃~150℃ | 温度範囲 -270℃~250℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
食品用途にFEP Part 21 CFR 177.1550に準拠 | 食品用途にFEP Part 21 CFR 177.1550に準拠 | 食品用途にFEP Part 21 CFR 177.1550に準拠 | 食品用途の準拠なし |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
細口丸型 FEPボトル (1600シリーズ) | 広口丸型 FEPボトル (2100シリーズ) | 広口丸型 FEPボトル (2101シリーズ) | 細口丸型 PFAボトル (1630シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | E | E | E | E |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E |
アルデヒド | E | E | E | E |
アルカリ | E | E | E | E |
エステル | E | E | E | E |
脂肪族炭化水素 | E | E | E | E |
芳香族炭化水素 | E | E | E | E |
ハロゲン化炭化水素 | E | E | E | E |
ケトン | E | E | E | E |
強酸化剤 | E | E | E | E |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分間後に水漏れがないこと確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてくださいThermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
お客様のアプリケーションに最適な製品の選択サポートは、Nalgeneテクニカルサポート担当者(+1.585.586.8800または1.800.625.4327(米国トールフリー))まで電話いただくか、またはEメールで
technicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。
オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、スイスおよび英国からは、テクニカルサポート(+800 1234 9696(トールフリー)または +49.6184.90.6321)までお電話いただくか、またはEメールでtechsupport.labproducts.eu@thermofisher.comまでお問い合わせください。
規制サポート:製品の規制文書または材質表示に関しては、Nalgene Regulatory Support宛てにRocRegSupport@thermofisher.comまでご連絡ください