Search Thermo Fisher Scientific
Nalgeneポリプロピレン製ボトルは特別なものです。当社のボトルは、低温性能を向上させるポリプロピレン共重合体素材で製造されています。40℃からオートクレーブまで、これらのボトルは幅広いラボ用途に適しています。PPCOボトルは、ほとんどの酸、アルカリ、アルコール、アルデヒド、エステル、脂肪族炭化水素など、さまざまなラボ試薬に使用可能です。
特定の化学薬品およびアプリケーション温度による化学的適合性評価については、Nalgene化学薬品耐性表を参照するか、印刷されたウォールチャートのコピーを請求してください。ポリプロピレン共重合体ボトルは、以下のような多くの規制に準拠した高品質のラボグレード樹脂材料のみで製造されています。USPクラスVI、EPモノグラフ適合証明、EU食品接触材料規則、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Se.食品使用の313および21 CFR pt 177.1520。特定のNalgeneボトルに適用される規制および認証については、Nalgene規制に関するサポートまでお問い合わせください。 保証された液漏れ防止*(記載されている場合)。
お客様のラボのアプリケーションに最適なNalgeneボトルの選択サポートは、オンライン選択ガイドをご利用ください。個人的なサポートについては、Nalgeneテクニカルサポートチームにお問い合わせください。
細口丸型 ラボ品質ボトル (2006シリーズ) | 細口 丸型エコノミーボトル (2087シリーズ) | 細口 大型丸型ボトル (2203シリーズ) | 細口大丸型 褐色ボトル (2204シリーズ) |
再利用可能な ラボ用ボトル 長期使用、および 重要なアプリケーション向け | 低価格、 軽量、 薄型 軽作業アプリケーション向け | 大型、 頑丈なラボ用の 高品質の構造 | 褐色は 光に敏感な 溶液を保護、大型、 頑丈なラボ用の 高品質の構造 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | PPCOボトル 白色PPキャップ | PPCOボトル PPキャップ | 褐色PPCOボトル 褐色または白色のキャップ |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 褐色 |
4 mL~1 L | 30 mL~1 L | 2 L~8 L | 2 L~8 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 |
細口 丸型ラボ 高品質ボトル (2006シリーズ) | 細口丸型エコノミーボトル (2087シリーズ) | 細口 大型丸型ボトル (2203シリーズ) | 細口 大型丸型 褐色ボトル (2204シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
広口丸型 ラボ品質ボトル (2105シリーズ) | 広口丸型 エコノミーボトル (2187シリーズ) | 広口 丸型ボトル (2121シリーズ) |
再利用可能なラボ用ボトル 長期使用、および 重要なアプリケーション向け | 低価格、軽量、 薄型、 軽作業アプリケ=ション向け | 大型で頑丈なラボ用の 高品質の構造 |
![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | PPCOボトル PPキャップ | PPCOボトル 白色PPキャップ |
半透明色 | 半透明色 | 半透明色 |
30 mL~1 L | 30 mL~1 L | 2 L~4 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止構造ではありません |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 |
広口丸型 ラボ品質ボトル (2105シリーズ) | 広口 丸型エコノミーボトル (2187シリーズ) | 広口 丸型ボトル (2121シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G |
アルカリ | E | E | E |
エステル | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N |
ケトン | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
細口角型 ラボ品質ボトル (2016シリーズ) | 広口角型 ラボ品質ボトル (2110シリーズ) | 広口 角型ボトル (2122シリーズ) |
省スペースの角型形状、 細口、目盛り付き | 省スペースの角型形状、 広口 | 省スペースの角型形状、 広口、大容量、 一体成型のハンドグリップ |
![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル/ PPキャップ | PPCOボトル/ PPキャップ | PPCOボトル/ 白色PPキャップ |
半透明色 | 半透明色 | 半透明色 |
30 mL~1 L | 60 mL~1 L | 4 L |
L* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止構造ではありません |
成型目盛り付き | 目盛りなし | 目盛りなし |
細口 | 広口 | 広口 |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40°C~121°C |
オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
細口角型 ラボ品質ボトル (2016シリーズ) | 広口角型 ラボ品質ボトル (2187シリーズ) | 広口 角型ボトル (2122シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G |
アルカリ | E | E | E |
エステル | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N |
ケトン | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
細口丸型 ラボ品質ボトル (2006シリーズ) | 細口 丸型エコノミーボトル (2087シリーズ) | 細口 大型丸型ボトル (2203シリーズ) | 細口大丸型 褐色ボトル (2204シリーズ) |
再利用可能な ラボ用ボトル 長期使用、および 重要なアプリケーション向け | 低価格、 軽量、 薄型 軽作業アプリケーション向け | 大型、 頑丈なラボ用の 高品質の構造 | 褐色は 光に敏感な 溶液を保護、大型、 頑丈なラボ用の 高品質の構造 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | PPCOボトル 白色PPキャップ | PPCOボトル PPキャップ | 褐色PPCOボトル 褐色または白色のキャップ |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 褐色 |
4 mL~1 L | 30 mL~1 L | 2 L~8 L | 2 L~8 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 |
細口 丸型ラボ 高品質ボトル (2006シリーズ) | 細口丸型エコノミーボトル (2087シリーズ) | 細口 大型丸型ボトル (2203シリーズ) | 細口 大型丸型 褐色ボトル (2204シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
広口丸型 ラボ品質ボトル (2105シリーズ) | 広口丸型 エコノミーボトル (2187シリーズ) | 広口 丸型ボトル (2121シリーズ) |
再利用可能なラボ用ボトル 長期使用、および 重要なアプリケーション向け | 低価格、軽量、 薄型、 軽作業アプリケ=ション向け | 大型で頑丈なラボ用の 高品質の構造 |
![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル PPキャップ | PPCOボトル PPキャップ | PPCOボトル 白色PPキャップ |
半透明色 | 半透明色 | 半透明色 |
30 mL~1 L | 30 mL~1 L | 2 L~4 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止構造ではありません |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 |
広口丸型 ラボ品質ボトル (2105シリーズ) | 広口 丸型エコノミーボトル (2187シリーズ) | 広口 丸型ボトル (2121シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G |
アルカリ | E | E | E |
エステル | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N |
ケトン | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
細口角型 ラボ品質ボトル (2016シリーズ) | 広口角型 ラボ品質ボトル (2110シリーズ) | 広口 角型ボトル (2122シリーズ) |
省スペースの角型形状、 細口、目盛り付き | 省スペースの角型形状、 広口 | 省スペースの角型形状、 広口、大容量、 一体成型のハンドグリップ |
![]() | ![]() | ![]() |
PPCOボトル/ PPキャップ | PPCOボトル/ PPキャップ | PPCOボトル/ 白色PPキャップ |
半透明色 | 半透明色 | 半透明色 |
30 mL~1 L | 60 mL~1 L | 4 L |
L* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止構造ではありません |
成型目盛り付き | 目盛りなし | 目盛りなし |
細口 | 広口 | 広口 |
温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40℃~121℃ | 温度範囲 -40°C~121°C |
オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
細口角型 ラボ品質ボトル (2016シリーズ) | 広口角型 ラボ品質ボトル (2187シリーズ) | 広口 角型ボトル (2122シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G |
アルカリ | E | E | E |
エステル | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N |
ケトン | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
お客様のアプリケーションに最適な製品の選択サポートは、Nalgeneテクニカルサポート担当者(+1.585.586.8800または1.800.625.4327(米国トールフリー))まで電話いただくか、またはEメールで
technicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。
オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、スイスおよび英国からは、テクニカルサポート(+800 1234 9696(トールフリー)または +49.6184.90.6321)までお電話いただくか、またはEメールでtechsupport.labproducts.eu@thermofisher.comまでお問い合わせください。
規制サポート:製品の規制文書または材質表示に関しては、Nalgene Regulatory Support宛てにRocRegSupport@thermofisher.comまでご連絡ください