Search Thermo Fisher Scientific
Nalgeneデシケーターは、ガラス製デシケーターに代わる安全で手頃な価格の製品です。飛散防止で軽量なため、安全性と扱いやすさが向上しています。ラボ内の作業でデシケーターを移動する場合、Thermo Scientific Nalgeneプラスチック製デシケーターと同等のガラス製デシケーターの重量の違いに驚きます。また、コストの違いにも感動して頂けると思います。Nalgene真空デシケーターは、ガラスに対する購入価格を約60%に節約でき、ガラス製品の脆弱性や重さに起因する事故や関連コストからお客様とスタッフを守ります。
真空機能を備えたNalgeneクラシック設計 デシケーター | 真空機能付きNalgeneデシケーター | Nalgeneオートクレーブ可能デシケーター、大型 | Nalgeneオートクレーブ可能デシケーター、小型 | Nalgeneデシケーター キャビネット |
過酷な使用に耐えるタフなPC構造。真空付きまたは真空なしでのグリースフリー操作。 | 堅牢なPP製は、すべての固形乾燥剤に耐性があり、室温でのみ使用できます。真空付きまたは真空なしで使用します。 | オートクレーブ滅菌に対応しています。丈夫なPP製の本体は、すべての固体乾燥剤に耐性があります。 | オートクレーブ滅菌に対応しています。堅牢なPP製は、あらゆる固形乾燥剤に耐性があり、小型化も実現 | 透明なアクリル製キャビネットスタイルで、室温での固定式ベンチの使用に適しています。3種類のサイズがあります。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高温乾燥品の冷却(真空なし)や吸湿性物質の保管(真空ありまたは真空なし)に最適で、研究室間の移動が容易です。大型のものに対応し、ガスパージに便利です。 | 高温乾燥品の冷却(真空なし)や吸湿性物質の保管(真空ありまたは真空なし)に最適で、研究室間の移動が容易です。 | 高温乾燥品の冷却や滅菌済みおよび/または吸湿性の物質の保管に最適で、研究室間の移動が容易です。オートクレーブ可能で、使用後の除染が可能です。 | 少量の乾燥保存とラボ内での試薬、重量分析用の小型アイテム、および乾燥または滅菌保存が必要なその他のアイテムの保管。オートクレーブ可能で、使用後の除染が可能です。 | 無水性および吸湿性の生物製剤および化学薬品化合物、電子部品、および乾燥かつ安定した保存を必要とするすべての成分の保管に最適です。 |
重量2.2 lbs/1.0 kg (ガラスの場合、約18 lbs/8 kg) | 重量1.8 lbs/0.8 kg | 重量1.7 lbs/0.8 kg | 重量0.6 lb/0.3 kg | 重量13 lbs/5.9 kg、22 lbs/10 kg、31 lbs/14 kg |
クラシックなスタイル | スペースシップスタイル | スペースシップスタイル | スペースシップスタイル | キャビネットスタイル |
チャンバーサイズ内径250 mm(10")x高さ200 mm (11") | チャンバーサイズ内径246mm(9.9")x高さ143mm (5.6") | チャンバーサイズ 内径246 mm(9.9")x高さ143 mm(5.6") | チャンバーサイズ 内径150 mm(9.9")x高さ87mm(3.4") | 12" x 12" (305 mm x 305 mm)の設置面積は、高さ3段と棚2~4段をご用意して います |
透明なPCカバーとベース、赤いシリコンOリングガスケット、PPストップコック | 透明なPCカバー、 ストップコック付き青色PPベース | 青色PPベース付き透明PCカバー | 青色PPベース付き透明PCカバー | ステンレス製ハードウェアを備えたアクリル製、ネオプレン製ガスケット |
28" Hg(71.1cm)の真空度を24時間保持できます | 28" Hg(71.1cm)の真空度を24時間保持できます | 真空なし | 真空なし | 真空なし |
真空付きまたは真空なしで使用します | 真空付きまたは真空なしで使用します | 真空なし | 真空なし | 真空なし |
ガスケットシール、 グリース不要の操作 | ガスケットは不要; グリースが必要 | ガスケットは不要; グリースが必要 | ガスケットは不要; グリースが必要 | ガスケットシール、 グリース不要の操作 |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 |
別売りの230 mmデシケータープレートが必要 | 別売りの230 mmデシケータープレートが必要 | 別売りの230 mmデシケータープレートが必要 | 付属: アルミニウムプレート | 乾燥プレートは不要 |
230 mm Nalgeneデシケータープレートは、セラミックエナメルコーティング金属で構成されています。損傷を受けることなく最高900℃までの温度に耐え、飛散防止構造です。Nalgeneクラシックデザインデシケーター(5333-0250)および250 mm Nalgene青色デシケーター(5309-0250および5310-0250)用です。
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションは、当社のtechnicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。