材料加工のためのコンパウンディングおよび押出混錬ツール
二軸スクリュー押出混錬は、ポリマーの混合および混練における標準的なテクニックですが、新材料開発などの他のアプリケーションにも拡張されてきました。高レベルのプロセス柔軟性、プロセスパラメーター制御を提供し、幅広い製品の製造に対応します。ベースのマトリックスと複数の添加物を新たな化合物に変換する連続した混合プロセスとして、従来のポリマー加工に留まらず、さまざまな産業に恩恵をもたらす可能性を秘めています。
Thermo Scientificのエクストルーダーおよびコンパウンダーは、多様なプロセス要件に対応する柔軟性、効率性、そして信頼性に優れたスケールアップを提供できるよう設計されています。
二軸スクリューエクストルーダー
ラボスケールのエクストルーダーでは、実験用の材料は少量で済むので、多数の試験を効率的かつ低コストで実行でき、貴重なラボのスペースも節約できます。
Thermo Scientificのラボスケール二軸スクリューエクストルーダーは、スクリュー直径を11 mmから16 mm、24 mmへと簡単にスケールアップできるよう配慮された設計です。
トルクレオメーター
革新的な新素材の開発では、さまざまな特性評価が不可欠です。Thermo Scientific HAAKE PolyLabトルクレオメーターは、現在(そして将来)の品質管理とR&Dのニーズに対応するよう設計された、ミキサーおよびエクストルーダー測定システムです。このモジュラーシステムのトルクレオメータードライブに、交換可能なミキサー、一軸スクリューエクストルーダー、コニカル/パラレル二軸スクリューエクストルーダーを接続できます。材料特性の分析、生産プロセスのシミュレーション、キャピラリーレオロジーを実行することで、実際のプロセス条件下でのフロー特性を確認することが可能です。
製薬用エクストルーダー
新薬の開発において、市場投入までの期間短縮、高価なAPIの浪費削減、開発コストの最小化は、製薬メーカーにとって明確な優位性をもたらします。当社の製薬用エクストルーダーおよび関連する分析装置は、実現可能性調査から生産までの過程を短縮し、医薬品製剤の課題克服に寄与します。
オンラインレオメーター
当社のプロセスコントロールレオメーターシリーズ(PCR)は、粘度およびメルトフローインデックスの連続リアルタイム測定に最適であり、ポリマーその他の関連材料の製造やリサイクル時の高品質を確保します。
マイクロコンパウンダーおよび射出成形機
当社のマイクロコンパウンダーはコニカル二軸スクリューエクストルーダーであり、ポリマー、製薬、バイオサイエンス、ナノテクノロジーのR&Dに最適です。どのモデルも、最小5 g(または7 mL)から材料の混練を行えます。これは高価な材料や少量の材料の混練に特に有利です。オプションのフォースフィーダーアタッチメントを使用することで、きわめて少量の材料でも連続的に押し出すことができます。
製薬用マイクロコンパウンダー
混練および押出成形用装置の選択ガイド
エクストルーダーについて学べるe-learning
製薬、食品、ポリマーなどの分野におけるエクストルーダーのアプリケーションや、当社エクストルーダーの特長など幅広い内容のオンデマンド・コンテンツを日本語版にて用意しております。ぜひご視聴ください。