Search Thermo Fisher Scientific
組織切片、in vivo ニューロン、および培養細胞によく用いられる3,000 MWデキストランは、微細な神経突起のトレーシングおよびギャップジャンクションの研究に使用されます。10,000 MWのデキストランは分散がより遅く、細胞に留まる時間がより長く、ギャップジャンクションは通過しません。これらの標識デキストラン試薬による染色パターンのほとんどはリジン残基を介した固定が可能です。
蛍光デキストランおよびビオチン化デキストランは、神経突起のトレーシングに一般的に使われている試薬です。3,000 MWのデキストランは微細な細胞突起の中を高速で拡散し、ギャップジャンクションの研究に使用できます。対照的に、10,000 MWのデキストランは細胞の中に留まりギャップジャンクションは通過せず、分散速度は遅いですがより長時間細胞内に留まります。 蛍光デキストランは直接イメージングが可能です。ビオチン化デキストランは二次検出およびシグナル増幅に適しています。様々な蛍光色の製品をご用意しており、多くのコンジュゲートはリジン残基を介した固定が可能で、抗体による標識と併用できます。一般的に10,000 MW AlexaFluor®コンジュゲートはより明るくより光安定性に優れています。 | ![]() 雄のカダヤシから得た脊髄ホールマウント標本を用い3000 MW Texas Red®dextran, lysine fixable で染色した二次運動ニューロン。 |
3,000 MW デキストラン
|
3,000 MW デキストラン、フルオロフォア、ビオチン
| ||
---|---|---|---|
リードアウト | 細胞のダイレクト蛍光イメージング | 細胞のダイレクト蛍光イメージング;ビオチンは微弱なシグナルの増幅を目的とした二次検出に簡単に対応できます | |
担体 | デキストラン、3,000 MW | デキストラン、ビオチン、3,000 MW | |
組織切片 | 可 | ||
In vivo ニューロン | 可 | ||
固定組織切片 | 不可 | ||
培養細胞 | 可 | ||
細胞へのローディング | マイクロインジェクション | ||
染色モード | 内在性 | ||
最適な染色対象 | シングル セル | ||
輸送 | 双方向性 | ||
シナプス移行 | 不可 | ||
ギャップジャンクション移行 | 可 | ||
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 |
標準フィルターセット
|
フルオロフォア/コンジュゲート
|
Ex/Em (nm)
|
光退色耐性
|
サイズ
|
カタログ番号
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Dextran, Biotin, 3,000 MW | NA | ビオチン | NA | NA | 10 mg | D7135 |
Dextran, Fluorescein and Biotin, 3,000 MW | FITC | フルオレセイン | 494/518 | ![]() | 5 mg | D7156 |
Dextran, Tetramethylrhodamine and Biotin, 3,000 MW | TAMRA | TAMRA | 555/580 | ![]() | 5 mg | D7162 |
Dextran, Fluorescein, 3,000 MW | FITC | フルオレセイン | 494/521 | ![]() | 10 mg | D3306 |
Dextran, Tetramethylrhodamine, 3,000 MW | TAMRA | TAMRA | 555/580 | ![]() | 10 mg | D3308 |
Dextran, Texas Red®, 3,000 MW | Texas Red® | Texas Red® | 595/615 | ![]() | 10 mg | D3328 |
標準フィルターセット
|
フルオロフォア/コンジュゲート
|
Ex/Em (nm)
|
光退色耐性
|
サイズ
|
カタログ番号
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Dextran, Rhodamine Green™, 3,000 MW | FITC | Rhodamine Green™ | 502/527 | ![]() | 5 mg | D7163 |
Dextran, Tetramethylrhodamine, 3,000 MW | TAMRA | TAMRA | 555/580 | ![]() | 10 mg | D3307 |
Dextran, Texas Red®, 3,000 MW | Texas Red® | Texas Red® | 595/615 | ![]() | 10 mg | D3329 |
10,000 MW デキストラン、Alexa Fluor®
|
10,000 MW デキストラン、フルオロフォア、ビオチン
| ||
---|---|---|---|
リードアウト | 細胞のダイレクト蛍光イメージング | 細胞のダイレクト蛍光イメージング;ビオチンは微弱なシグナルの増幅を目的とした二次検出に簡単に対応できます | |
担体 | デキストラン、10,000 MW | デキストラン、ビオチン、10,000 MW | |
組織切片 | 可 | ||
In vivo ニューロン | 可 | ||
固定組織切片 | 不可 | ||
培養細胞 | 可 | ||
細胞へのローディング | マイクロインジェクション | ||
染色モード | 内在性 | ||
最適な染色対象 | シングル セル | ||
固定 | リジン残基を介した固定が可能 | ||
輸送 | 双方向性 | ||
光退色耐性 | ![]() | ![]() | |
シナプス移行 | 不可 | ||
ギャップジャンクション移行 | 不可 | ||
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 |
標準フィルターセット
|
フルオロフォア/コンジュゲート
|
Ex/Em (nm)
|
サイズ
|
カタログ番号
| |
---|---|---|---|---|---|
Dextran, Alexa Fluor® 488, 10,000 MW | FITC | Alexa Fluor® 488 | 495/519 | 5 mg | D22910 |
Dextran, Alexa Fluor® 546, 10,000 MW | TRITC | Alexa Fluor® 546 | 556/573 | 5 mg | D22911 |
Dextran, Alexa Fluor® 555, 10,000 MW | Alexa Fluor® 555 | 555/565 | 5 mg | D34679 | |
Dextran, Alexa Fluor® 568, 10,000 MW | Rhodamine | Alexa Fluor® 568 | 578/603 | 5mg | D22912 |
Dextran, Alexa Fluor® 594, 10,000 MW | Texas Red® | Alexa Fluor® 594 | 590/617 | 5 mg | D22913 |
Dextran, Alexa Fluor® 647, 10,000 MW | Cy®5 | Alexa Fluor® 647 | 650/668 | 5 mg | D22914 |
Dextran, Alexa Fluor® 680, 10,000 MW | Cy®5.5 | Alexa Fluor® 680 | 679/702 | 5 mg | D34680 |
Dextran, Tetramethylrhodamine and Biotin, 10,000 MW | TAMRA | TAMRA | 555/580 | 10 mg | D3312 |
Dextran, Fluorescein and Biotin, 10,000 MW | FITC | フルオレセイン | 494/518 | 10 mg | D7178 |
3,000 MW デキストラン
|
3,000 MW デキストラン、フルオロフォア、ビオチン
| ||
---|---|---|---|
リードアウト | 細胞のダイレクト蛍光イメージング | 細胞のダイレクト蛍光イメージング;ビオチンは微弱なシグナルの増幅を目的とした二次検出に簡単に対応できます | |
担体 | デキストラン、3,000 MW | デキストラン、ビオチン、3,000 MW | |
組織切片 | 可 | ||
In vivo ニューロン | 可 | ||
固定組織切片 | 不可 | ||
培養細胞 | 可 | ||
細胞へのローディング | マイクロインジェクション | ||
染色モード | 内在性 | ||
最適な染色対象 | シングル セル | ||
輸送 | 双方向性 | ||
シナプス移行 | 不可 | ||
ギャップジャンクション移行 | 可 | ||
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 |
標準フィルターセット
|
フルオロフォア/コンジュゲート
|
Ex/Em (nm)
|
光退色耐性
|
サイズ
|
カタログ番号
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Dextran, Biotin, 3,000 MW | NA | ビオチン | NA | NA | 10 mg | D7135 |
Dextran, Fluorescein and Biotin, 3,000 MW | FITC | フルオレセイン | 494/518 | ![]() | 5 mg | D7156 |
Dextran, Tetramethylrhodamine and Biotin, 3,000 MW | TAMRA | TAMRA | 555/580 | ![]() | 5 mg | D7162 |
Dextran, Fluorescein, 3,000 MW | FITC | フルオレセイン | 494/521 | ![]() | 10 mg | D3306 |
Dextran, Tetramethylrhodamine, 3,000 MW | TAMRA | TAMRA | 555/580 | ![]() | 10 mg | D3308 |
Dextran, Texas Red®, 3,000 MW | Texas Red® | Texas Red® | 595/615 | ![]() | 10 mg | D3328 |
標準フィルターセット
|
フルオロフォア/コンジュゲート
|
Ex/Em (nm)
|
光退色耐性
|
サイズ
|
カタログ番号
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Dextran, Rhodamine Green™, 3,000 MW | FITC | Rhodamine Green™ | 502/527 | ![]() | 5 mg | D7163 |
Dextran, Tetramethylrhodamine, 3,000 MW | TAMRA | TAMRA | 555/580 | ![]() | 10 mg | D3307 |
Dextran, Texas Red®, 3,000 MW | Texas Red® | Texas Red® | 595/615 | ![]() | 10 mg | D3329 |
10,000 MW デキストラン、Alexa Fluor®
|
10,000 MW デキストラン、フルオロフォア、ビオチン
| ||
---|---|---|---|
リードアウト | 細胞のダイレクト蛍光イメージング | 細胞のダイレクト蛍光イメージング;ビオチンは微弱なシグナルの増幅を目的とした二次検出に簡単に対応できます | |
担体 | デキストラン、10,000 MW | デキストラン、ビオチン、10,000 MW | |
組織切片 | 可 | ||
In vivo ニューロン | 可 | ||
固定組織切片 | 不可 | ||
培養細胞 | 可 | ||
細胞へのローディング | マイクロインジェクション | ||
染色モード | 内在性 | ||
最適な染色対象 | シングル セル | ||
固定 | リジン残基を介した固定が可能 | ||
輸送 | 双方向性 | ||
光退色耐性 | ![]() | ![]() | |
シナプス移行 | 不可 | ||
ギャップジャンクション移行 | 不可 | ||
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 |
標準フィルターセット
|
フルオロフォア/コンジュゲート
|
Ex/Em (nm)
|
サイズ
|
カタログ番号
| |
---|---|---|---|---|---|
Dextran, Alexa Fluor® 488, 10,000 MW | FITC | Alexa Fluor® 488 | 495/519 | 5 mg | D22910 |
Dextran, Alexa Fluor® 546, 10,000 MW | TRITC | Alexa Fluor® 546 | 556/573 | 5 mg | D22911 |
Dextran, Alexa Fluor® 555, 10,000 MW | Alexa Fluor® 555 | 555/565 | 5 mg | D34679 | |
Dextran, Alexa Fluor® 568, 10,000 MW | Rhodamine | Alexa Fluor® 568 | 578/603 | 5mg | D22912 |
Dextran, Alexa Fluor® 594, 10,000 MW | Texas Red® | Alexa Fluor® 594 | 590/617 | 5 mg | D22913 |
Dextran, Alexa Fluor® 647, 10,000 MW | Cy®5 | Alexa Fluor® 647 | 650/668 | 5 mg | D22914 |
Dextran, Alexa Fluor® 680, 10,000 MW | Cy®5.5 | Alexa Fluor® 680 | 679/702 | 5 mg | D34680 |
Dextran, Tetramethylrhodamine and Biotin, 10,000 MW | TAMRA | TAMRA | 555/580 | 10 mg | D3312 |
Dextran, Fluorescein and Biotin, 10,000 MW | FITC | フルオレセイン | 494/518 | 10 mg | D7178 |