Search Thermo Fisher Scientific
学術論文レベルの画像作成をサポートするために、当社はEVOS Imaging Systemを補完するように設計されたさまざまなアクセサリを提供しています。そのうちのいくつかは標準で付属しており、必要に応じてオプションで追加可能です。
EVOS Light Cubeは、細胞イメージングを次のレベルに高めるように最適化されています。向上した光学機械設計と、スペクトル的に最適化された光学部品を特長としており、視野全体で卓越した照明均一性と、薄暗いサンプルでも最大限のS/N比を実現します。これらの交換可能なLED Light Cubeは接続すればすぐに使用できるため、すべてのEVOS Imaging Systemで正確なコントロールを実現します。
使用可能な13種類のLight Cubeから選択できるため、スペクトルを使用したい色素(幅広い色素に対応)に適合させることができます。多くのお客様が、DAPI、GFP、RFPまたはTexas Red、およびCy5またはCy7色素を組み合わせて選択されています。もっとも使用されているこれら6つのLight Cubeで検出される一般的な色素を下の表に示します。追加のLight Cubeはいつでも購入できるため、新たなアプリケーション要件を満たすのに役立ちます。
Light Cube | カラー | 励起(nm) | 発光(nm) | 対応色素 | カタログ番号 |
DAPI | 青 | 357/44 | 447/60 | DAPI、Hoechst、NucBlue、Alexa Fluor 350、BFP | AMEP4950 |
GFP | 緑 | 470/22 | 525/50 | GFP、Alexa Fluor 488、Calcein、SYBR Green、FITC、Fluo-4、MitoTracker Green、pHrodo Green | AMEP4951 |
RFP | 橙 | 531/40 | 593/40 | RFP、Alexa Fluor 546/555、PE、Cy3、MitoTracker Orange、Rhodamine Red、SYTOX Orange | AMEP4952 |
Texas Red | 赤 | 585/29 | 628/32 | Texas Red、Alexa Fluor 568/594、MitoTracker Red CMXRos、mCherry、pHrodo Red、Cy3.5、CellTracker Red CMTPX | AMEP4955 |
Cy5 | 濃赤(Deep Red) | 628/40 | 685/40 | Cy5、Alexa Fluor 647/660、DRAQ5 | AMEP4956 |
Cy7 | 近赤外 | 716/40 | 794/32 | Cy7、IRDye® 800CW、DyLight 750 | AMEP4667 |
水銀アークランプは、稼働の最初の100時間で強度を50%失う可能性があります。さらに、異なるセッションで取得した画像は、複雑な校正を行わないと定量的に比較できません。EVOS LED光源は安定した光強度を提供するため、ユーザーは一貫した照明を信頼でき、異なる日に取得した画像から得た結果を定量的に比較できます。
EVOSシステムのLEDランプの定格寿命は、50,000時間以上(約17年)です。一般的な水銀ランプの定格寿命は300時間(金属ハロゲンランプは1,500時間)です。すなわち、機器の全体的な維持費を大幅に節約できます。
ハードコートフィルターセットはより高価ですが、端部が一層シャープで、透過効率が大幅に高くなるため、従来のソフトコートフィルターより25%以上高い光透過を達成します。EVOSシステムのハードコートフィルターセットにより、Light Cubeのコストは長期的に安価になり、より明るい蛍光、より高い透過効率、弱い蛍光シグナルの検出、より優れたS/N比を実現できます。
すべてのEVOS対物レンズは、可視光から近赤外光まで、卓越した光学性能を提供します。倍率1.25~100倍の範囲の40種を超える高性能対物レンズから選択できます。対物レンズの幅広い選択肢は、倍率および光学仕様の包括的範囲をカバーし、お客様のアプリケーション要件を満たします。Light Cubeと同様に、EVOS対物レンズは、日々変化するニーズに基づいていつでも購入できます。
顕微鏡対物レンズには3つのタイプがあり、それぞれは色収差の補正レベルに対応しています。
顕微鏡対物レンズの各タイプには、次の2つのクラスがあります:
対物レンズを選択する際の一般的なガイドラインを以下に示します:
EVOSベッセルホルダーは、お客様の顕微鏡スライド、細胞培養フラスコまたはディッシュ、マイクロウェルプレートをEVOS Imaging Systemのステージに正確に合わせ、サンプル位置合わせにおける精度を高めます。多数のベッセルホルダーおよびステージプレートオプションは、さまざまなブランドのプレート、フラスコ、およびディッシュに適合するよう特別に設計されているため、お好みのブランドに確実に対応できるようになっています。
EVOS M5000のStage View機能や、EVOS Onstage Incubatorでタイムラプスイメージングを行うために最適化されたベッセルホルダーなど、EVOS顕微鏡用の適切なホルダーまたはステージプレートが見つかります。
EVOS Onstage IncubatorはEVOS M5000またはEVOS M7000 Imaging Systemと組み合わせることで、生理学的および非生理学的条件下で細胞を長期間インキュベートするための温度、湿度、およびガス(O2、CO2、N2)レベルを正確に制御できるため、低酸素症や神経突起伸長研究などの要求の厳しいライブセルイメージング実験に最適です。そのユーザーインターフェースは直感的に使用できるため、実験のセットアップや実験条件のモニタリングが簡素になり、実験中の調整が可能です。
Celleste 6 Image Analysis Softwareは幅広い機能を提供し、シンプルなポイントアンドクリックで操作できます。使いやすさと柔軟性を考慮して設計されており、細胞のカウントやサイズ測定、複雑な画像の分類、セグメンテーション、および分析に強力なツールを提供します。Celleste 6 Softwareのマルチチャネル解析(MCA;multichannel analysis)プロトコルは、機械学習アルゴリズムとウィザードベースのワークフローが組み込まれた事前設定済みのテンプレートを使用しており、バッチ分析を簡素化します。
自信を持って細胞培養を開始できます
Gibco、Thermo Scientific Nunc、およびInvitrogenの細胞培養製品は、いつでも再現性のある結果と優れた研究成果を達成するのに役立ちます。
さまざまな哺乳類細胞や細胞株の増殖と維持をサポートする当社の細胞培養培地、FBS、プラスチック製品、トランスフェクションソリューションのポートフォリオをご覧ください。