細胞向けQdotナノクリスタル共役
最も便利な色素コンジュゲートでさえも存在度の低い抗原の検出は難しく、加えて光褪色により画像を記録することが困難になっています。 Qdot®ナノクリスタル複合体のひときわ優れた光安定性は、低頻度の標的の検出でかなりの利点を提供しています。 その狭くて対称的な発光スペクトルにより、Qdot®ナノクリスタルは405 nmレーザーなどの単一励起ソースを利用した多色の、多重蛍光検出にも適しています。
すべての製品を検索する。
Qdot®ストレプトアビジンコンジュゲート
Qdot®ストレプトアビジンコンジュゲートは、ストレプトアビジンの非常に特異性の高い結合特性と、Qdot®ナノクリスタルの卓越した光安定性を兼ね備えています。 これらの強力な蛍光性検出試薬は、多種多様な組織の標識やフローサイトメトリー実験で特に有用です。Qdot® ナノクリスタルの蛍光は405 nmバイオレットレーザーにより励起され、非常に優れた退色耐性を有しています。
Qdot®ストレプトアビジンコンジュゲートの内容
これらの製品には、Qdot®ストレプトアビジンコンジュゲートと、 蛍光顕微鏡を用いた免疫組織化学(IHC)のアプリケーションに使用する場合のプロトコルが含まれています。 At conventional working concentrations, ~100 staining experiments may be performed
Qdot®ストレプトアビジンコンジュゲートサンプラーキットの内容
Qdot® Streptavidin Sampler キットには、 50 µLずつ、6色のQdot®ストレプトアビジンコンジュゲート(525、565、585、605、655、および705 nm 蛍光波長)、および蛍光顕微鏡を用いた免疫組織化学(IHC)のアプリケーションに使用する場合のプロトコルが含まれています。 各色の試薬を従来の使用濃度で ~20回程度の染色実験を行うことができるでしょう。
Qdot®二次抗体コンジュゲート
Qdot®二次抗体コンジュゲートは、蛍光顕微鏡やマイクロプレートによる解析、フローサイトメトリー、その他多数のアプリケーションにあった免疫試薬です。 これらのコンジュゲートは、多種の血清蛋白質に対して交差吸着させた、アフィニティー精製済みヤギ抗体のF(ab')2フラグメントから作られています。 Qdot®標識二次抗体は、pH 4–9で、BSAを含む標準生理的バッファーに使用して様々な高塩濃度条件下において、極めて低バックグランドかつ高感度で染色することができます。
Qdot®2次抗体 コンジュゲートの内容
各キットには、200 µLの Qdot®標識二次抗体と、蛍光顕微鏡を用いた免疫組織化学のアプリケーションに使用する場合のプロトコルが含まれています。 従来の使用濃度で、100回程度の染色実験が行うことができるでしょう。
see all qdot® secondary antibody conjugates
Qdot®標識一次抗体およびWGA
未知のタンパク質や高い免疫反応を起こさないために抗体を産生することができないタンパク質に関しても、GST(グルタチオン-S-トランスフェラーゼ)のような融合タグを用いることにより、容易にタンパク質を精製し、検出することができます。 弊社のQdot®655 標識GST(グルタチオン-s-トランスフェラーゼ)抗体は、ウエスタンブロット法および蛍光顕微鏡や マイクロタイタープレートを使用したアプリケーションにおいて、GST-タグ融合タンパク質の検出に使用することができます。
fluoresceinは、蛍光色素として幅広く使用されていると同時に、様々なアプリケーションで二次検出試薬によって確認できる優れたハプテンでもあります。 核酸プローブや抗体など多くの一次または二次検出試薬はfluoresceinと効果的に結合させたり、Qdot®標識fluorescein抗体で検出することができます。 fluorescein抗体は、従来型のビオチン-アビジン反応に代えて使用することができます。 特に、fluorescein-抗fluorescein抗体システムは、ビオチン-アビジン試薬を使用するそれぞれの方法に代わってよく機能し、、また、細胞や組織の内因性ビオチンによるバックグラウンドを回避することができます。 ハプテン、ジニトロフェノール(DNP)検出用の、Qdot®標識 655ラット-ジニトロフェノール コンジュゲートもご使用いただけます。
コムギ胚芽レクチンは、糖タンパク質および糖脂質のN-アセチルグルコサミン残基およびN-アセチルノイラミン酸(シアル酸)残基と結合する、分子量36,000のタンパク質です。 WGAは細胞表面の標識や神経細胞の逆行性輸送の解析など、様々な用途にご使用いただけます。 弊社のQdot®標識655コムギ胚芽レクチンは、非特異結合性が低く、N-アセチルグルコサミン残基を高感度に標識します。
Qdot® Primary Conjugate Product Contents
各製品には、200 µLの Qdot®コンジュゲートと、蛍光顕微鏡を使用したアプリケーションに用いる場合のプロトコルが含まれています。
また、フローサイトメトリーでの解析に対応したQdot®標識一次抗体のアレイもございます。
see all qdot® protein conjugates
Qdot® Antibody Conjugation キット
Qdot®antibody conjugation キットを用いて、お手持ちの抗体をQdot®ナノクリスタルで標識することができます。 キットは幅広い蛍光色を取り揃えており、—525、565、605、655、705、または800 nm 蛍光波長—数時間で標識することができます。 非常に早く、効率的なチオール基とマレイミド基の結合により標識されます。
Qdot® antibody conjugates generated with these kits are ideally suited for applications such as immunohistochemistry, tissue staining, ELISA, Western blotting, flow cytometry, and other user-designed experiments. このキットを用いて、抗体の標識のみならず、他のチオール含有分子にQdot®ナノクリスタルを結合することができます。
Qdot®抗体コンジュゲーションキットの内容
キットには、1回にIgG抗体300 µg標識した場合、2回分の反応に必要な全ての試薬と詳細なプロトコルが含まれています。
see all qudot® antibody conjugation kits
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Hero banner dark gradient overlay