Search Thermo Fisher Scientific
不可逆的な光褪色による蛍光の損失は、特に標的分子の量が少ない場合や励起光が高強度または長持続性である場合には、感度の著しい低下につながります。光褪色に関連した機構は、細胞の生存率およびデータの質に負の影響を与える可能性のある、光毒性にも関与しています。
実験サンプルの光褪色を最小限に抑えるために、当社では生細胞と固定化細胞の両方において蛍光物質の光安定性を向上させる、一連の褪色防止剤を開発してきました。当社では、即時イメージング用と長期保存用の選択肢をご提供し、さらに封入および核染色による対比染色を、単一ステップで同時に実施できる試薬もご用意しております。光褪色を抑えることで、経時変化の追跡実験をより長く実施でき、より高感度で定量性の高い蛍光シグナルを得ることができます。
ProLong Glass | ProLong Diamond | ProLong Gold | |
---|---|---|---|
詳細を見る | |||
一般仕様 | |||
形状 | Ready-to-useの硬化マウント剤 | ||
屈折率 | 1.52(硬化後) | 1.47(硬化後) | 1.47(硬化後) |
どのような種類のイメージングが実施できますか? | |||
サンプルタイプ | 動物細胞/組織(固定) | ||
生細胞イメージング | |||
固定細胞の即時イメージング | |||
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが10 µmまで) | ![]() | ![]() | ![]() |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが150 µmまで) | ![]() | ||
どのような種類の顕微鏡対物レンズが最適ですか?
| |||
油浸対物レンズ | ![]() | ||
グリセロール対応対物レンズ | ![]() | ![]() | |
水またはドライ対応対物レンズ | |||
サンプルに含まれている蛍光物質は何ですか? | |||
Alexa Fluor色素 | ![]() | ![]() | ![]() |
従来の色素 | ![]() | ![]() | |
蛍光タンパク質 | ![]() | ![]() | |
封入剤に対比染色を加えますか? | |||
DAPIによる対比染色 | ![]() | ![]() | ![]() |
SYTOX Deep Redによる対比染色 | ![]() | ![]() | ![]() |
対比染色なし | ![]() | ![]() | ![]() |
SlowFade Glass | SlowFade Diamond | SlowFade Gold | |
---|---|---|---|
詳細を見る | |||
一般仕様 | |||
形状 | Ready-to-useのソフトマウント剤 | ||
屈折率 | 1.52 | 1.42 | 1.42 |
どのような種類のイメージングが実施できますか? | |||
サンプルタイプ | 動物細胞/組織(固定) | ||
生細胞イメージング | |||
固定細胞の即時イメージング | ![]() | ![]() | ![]() |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが10 µmまで) | |||
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが500 µmまで) | ![]() | ||
どのような種類の顕微鏡対物レンズが最適ですか?(全ての種類の対物レンズがこれらの試薬に適合します) | |||
油浸対物レンズ | |||
グリセロール対応対物レンズ | ![]() | ![]() | ![]() |
水またはドライ対応対物レンズ | |||
サンプルに含まれている蛍光物質は何ですか? | |||
Alexa Fluor色素 | ![]() | ![]() | ![]() |
従来の色素 | ![]() | ![]() | |
蛍光タンパク質 | ![]() | ![]() | |
封入剤に対比染色を加えますか? | |||
DAPIによる対比染色 | ![]() | ![]() | ![]() |
SYTOX Deep Redによる対比染色 | |||
対比染色なし | ![]() | ![]() | ![]() |
ProLong Live | |
---|---|
詳細を見る | |
一般仕様 | |
形状 | 100倍濃縮溶液 |
屈折率 | 1.3 |
どのような種類のイメージングが実施できますか? | |
サンプルタイプ | 動物細胞/組織(生) |
生細胞イメージング | ![]() |
固定細胞の即時イメージング | |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが10 µmまで) | |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが150 µmまで) | |
どのような種類の顕微鏡対物レンズが最適ですか?(全ての種類の対物レンズがこれらの試薬に適合します) | |
油浸対物レンズ | |
グリセロール対応対物レンズ | ![]() |
水またはドライ対応対物レンズ | ![]() |
サンプルに含まれている蛍光物質は何ですか? | |
Alexa Fluor色素 | ![]() |
従来の色素 | ![]() |
蛍光タンパク質 | ![]() |
封入剤に対比染色を加えますか? | |
DAPIによる対比染色 | |
SYTOX Deep Redによる対比染色 | |
対比染色なし | ![]() |
ProLong Glass (硬化) | SlowFade Glass (非硬化) | CytoVista試薬 (非硬化) | |
---|---|---|---|
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | |
一般的な仕様 | |||
形状 | Ready-to-useの硬化マウント剤 厚さ150 mmまでのサンプルを迅速にイメージングできます | すぐに使用可能な非硬化(ソフトセット)封入剤 厚さ500 mmまでのサンプルを迅速にイメージングできます | すぐに使用可能な非硬化(ソフトセット)試薬 3D細胞培養の即時イメージング用の3D細胞培養洗浄および染色キット(厚さ1 mmまでのオルガノイドおよびスフェロイド) 厚組織の即時イメージング用の組織洗浄および染色キット(最大10 mm ) |
屈折率 | 1.52(硬化後) | 1.52 | 1.48(厚さ1 mmまでのオルガノイド/スフェロイド) 1.53(厚さ10 mmまでの組織サンプル) |
どのような種類のイメージングが実施できますか? | |||
サンプルタイプ | 動物細胞/組織(固定) | 動物細胞/組織(固定) | 動物細胞/組織(固定) |
固定細胞の即時イメージング | ![]() | ![]() | |
固定細胞の長時間イメージング | ![]() | ||
サンプルの厚さは? | |||
最大10 μm | ![]() | ||
最大150 μm | ![]() | ||
最大500 μm | ![]() | ||
最大1 mm | ![]() | ||
最大10 mm | ![]() | ||
どのような種類の顕微鏡対物レンズが最適ですか?(全ての種類の対物レンズがこれらの試薬に適合します) | |||
油浸対物レンズ | ![]() | ![]() | ![]() |
グリセロール対応対物レンズ | ![]() | ||
サンプルに含まれている蛍光物質は何ですか? | |||
Alexa Fluor色素 | ![]() | ![]() | ![]() |
従来の色素 | ![]() | ![]() | ![]() |
蛍光タンパク質 | ![]() | ![]() | ![]() |
封入剤に対比染色を加えますか? | |||
DAPIによる対比染色 | ![]() | ![]() | |
SYTOX Deep Redによる対比染色 | ![]() | ||
対比染色なし | ![]() | ![]() | ![]() |
Image-iT Plant Clearing and Mounting Reagents for Imaging | |
---|---|
詳細を見る | |
一般的な仕様 | |
形状 | イメージング用の植物組織の洗浄およびマウントにReady-to-use な試薬 |
屈折率 | 1.45(クリアリングおよびソフトセット取り付けオプション) 1.415(ハードセット取り付けオプション) |
どのような種類のイメージングが実施できますか? | |
サンプルタイプ | 植物細胞/組織切片/組織全体(固定) |
生細胞イメージング | |
固定細胞イメージング | ![]() |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが10 µmまで) | ![]() |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが150 µmまで) | ![]() |
どのような種類の顕微鏡対物レンズが最適ですか?(全ての種類の対物レンズがこれらの試薬に適合します) | |
油浸対物レンズ | |
グリセロール対応対物レンズ | ![]() |
水またはドライ対応対物レンズ | |
サンプルに含まれている蛍光物質は何ですか? | |
もっとも一般的な組織学的染色 | ![]() |
蛍光タンパク質 | |
封入剤に対比染色を加えますか? | |
DAPIによる対比染色 | |
SYTOX Deep Redによる対比染色 | |
対比染色なし | ![]() |
ProLong Glass | ProLong Diamond | ProLong Gold | |
---|---|---|---|
詳細を見る | |||
一般仕様 | |||
形状 | Ready-to-useの硬化マウント剤 | ||
屈折率 | 1.52(硬化後) | 1.47(硬化後) | 1.47(硬化後) |
どのような種類のイメージングが実施できますか? | |||
サンプルタイプ | 動物細胞/組織(固定) | ||
生細胞イメージング | |||
固定細胞の即時イメージング | |||
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが10 µmまで) | ![]() | ![]() | ![]() |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが150 µmまで) | ![]() | ||
どのような種類の顕微鏡対物レンズが最適ですか?
| |||
油浸対物レンズ | ![]() | ||
グリセロール対応対物レンズ | ![]() | ![]() | |
水またはドライ対応対物レンズ | |||
サンプルに含まれている蛍光物質は何ですか? | |||
Alexa Fluor色素 | ![]() | ![]() | ![]() |
従来の色素 | ![]() | ![]() | |
蛍光タンパク質 | ![]() | ![]() | |
封入剤に対比染色を加えますか? | |||
DAPIによる対比染色 | ![]() | ![]() | ![]() |
SYTOX Deep Redによる対比染色 | ![]() | ![]() | ![]() |
対比染色なし | ![]() | ![]() | ![]() |
SlowFade Glass | SlowFade Diamond | SlowFade Gold | |
---|---|---|---|
詳細を見る | |||
一般仕様 | |||
形状 | Ready-to-useのソフトマウント剤 | ||
屈折率 | 1.52 | 1.42 | 1.42 |
どのような種類のイメージングが実施できますか? | |||
サンプルタイプ | 動物細胞/組織(固定) | ||
生細胞イメージング | |||
固定細胞の即時イメージング | ![]() | ![]() | ![]() |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが10 µmまで) | |||
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが500 µmまで) | ![]() | ||
どのような種類の顕微鏡対物レンズが最適ですか?(全ての種類の対物レンズがこれらの試薬に適合します) | |||
油浸対物レンズ | |||
グリセロール対応対物レンズ | ![]() | ![]() | ![]() |
水またはドライ対応対物レンズ | |||
サンプルに含まれている蛍光物質は何ですか? | |||
Alexa Fluor色素 | ![]() | ![]() | ![]() |
従来の色素 | ![]() | ![]() | |
蛍光タンパク質 | ![]() | ![]() | |
封入剤に対比染色を加えますか? | |||
DAPIによる対比染色 | ![]() | ![]() | ![]() |
SYTOX Deep Redによる対比染色 | |||
対比染色なし | ![]() | ![]() | ![]() |
ProLong Live | |
---|---|
詳細を見る | |
一般仕様 | |
形状 | 100倍濃縮溶液 |
屈折率 | 1.3 |
どのような種類のイメージングが実施できますか? | |
サンプルタイプ | 動物細胞/組織(生) |
生細胞イメージング | ![]() |
固定細胞の即時イメージング | |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが10 µmまで) | |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが150 µmまで) | |
どのような種類の顕微鏡対物レンズが最適ですか?(全ての種類の対物レンズがこれらの試薬に適合します) | |
油浸対物レンズ | |
グリセロール対応対物レンズ | ![]() |
水またはドライ対応対物レンズ | ![]() |
サンプルに含まれている蛍光物質は何ですか? | |
Alexa Fluor色素 | ![]() |
従来の色素 | ![]() |
蛍光タンパク質 | ![]() |
封入剤に対比染色を加えますか? | |
DAPIによる対比染色 | |
SYTOX Deep Redによる対比染色 | |
対比染色なし | ![]() |
ProLong Glass (硬化) | SlowFade Glass (非硬化) | CytoVista試薬 (非硬化) | |
---|---|---|---|
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | |
一般的な仕様 | |||
形状 | Ready-to-useの硬化マウント剤 厚さ150 mmまでのサンプルを迅速にイメージングできます | すぐに使用可能な非硬化(ソフトセット)封入剤 厚さ500 mmまでのサンプルを迅速にイメージングできます | すぐに使用可能な非硬化(ソフトセット)試薬 3D細胞培養の即時イメージング用の3D細胞培養洗浄および染色キット(厚さ1 mmまでのオルガノイドおよびスフェロイド) 厚組織の即時イメージング用の組織洗浄および染色キット(最大10 mm ) |
屈折率 | 1.52(硬化後) | 1.52 | 1.48(厚さ1 mmまでのオルガノイド/スフェロイド) 1.53(厚さ10 mmまでの組織サンプル) |
どのような種類のイメージングが実施できますか? | |||
サンプルタイプ | 動物細胞/組織(固定) | 動物細胞/組織(固定) | 動物細胞/組織(固定) |
固定細胞の即時イメージング | ![]() | ![]() | |
固定細胞の長時間イメージング | ![]() | ||
サンプルの厚さは? | |||
最大10 μm | ![]() | ||
最大150 μm | ![]() | ||
最大500 μm | ![]() | ||
最大1 mm | ![]() | ||
最大10 mm | ![]() | ||
どのような種類の顕微鏡対物レンズが最適ですか?(全ての種類の対物レンズがこれらの試薬に適合します) | |||
油浸対物レンズ | ![]() | ![]() | ![]() |
グリセロール対応対物レンズ | ![]() | ||
サンプルに含まれている蛍光物質は何ですか? | |||
Alexa Fluor色素 | ![]() | ![]() | ![]() |
従来の色素 | ![]() | ![]() | ![]() |
蛍光タンパク質 | ![]() | ![]() | ![]() |
封入剤に対比染色を加えますか? | |||
DAPIによる対比染色 | ![]() | ![]() | |
SYTOX Deep Redによる対比染色 | ![]() | ||
対比染色なし | ![]() | ![]() | ![]() |
Image-iT Plant Clearing and Mounting Reagents for Imaging | |
---|---|
詳細を見る | |
一般的な仕様 | |
形状 | イメージング用の植物組織の洗浄およびマウントにReady-to-use な試薬 |
屈折率 | 1.45(クリアリングおよびソフトセット取り付けオプション) 1.415(ハードセット取り付けオプション) |
どのような種類のイメージングが実施できますか? | |
サンプルタイプ | 植物細胞/組織切片/組織全体(固定) |
生細胞イメージング | |
固定細胞イメージング | ![]() |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが10 µmまで) | ![]() |
固定細胞の長期イメージング(サンプルの厚さが150 µmまで) | ![]() |
どのような種類の顕微鏡対物レンズが最適ですか?(全ての種類の対物レンズがこれらの試薬に適合します) | |
油浸対物レンズ | |
グリセロール対応対物レンズ | ![]() |
水またはドライ対応対物レンズ | |
サンプルに含まれている蛍光物質は何ですか? | |
もっとも一般的な組織学的染色 | ![]() |
蛍光タンパク質 | |
封入剤に対比染色を加えますか? | |
DAPIによる対比染色 | |
SYTOX Deep Redによる対比染色 | |
対比染色なし | ![]() |
光褪色とは、蛍光シグナルの分解です。光励起された蛍光色素が酸素に曝露されると遊離ラジカルが生成され、シグナル強度が低下します。蛍光色素分子の光への暴露の強度と時間を減らすことで、光褪色を抑えることができます。褪色防止剤は光褪色効果を低減することで、より長いシグナルを可能にしました。
ステップ1.スライドまたはカバースリップにサンプルを置きます。このステップの前または後にすべての染色を完了してください。
ステップ2.サンプルの上に褪色防止用封入剤を塗布します。ハードマウントの場合は、一晩中空気中で硬化させてください。
ステップ3.硬化性封入剤を使用する場合のみ:マウントされたサンプルに100%のグリセロールを1滴加え、カバースリップを適用します。グリセロールはカバースリップの接着に役立ちます。ProLong Glass褪色防止用封入剤は、24時間で最終屈折率1.52まで完全に硬化させます。
封入剤にゲル化剤が含まれているかどうかによって、ソフトまたはハードタイプとなっております。ソフトセット封入剤には緩衝グリセロール溶液が含まれており、スライドを直ちにイメージングする必要がある場合に使用します。ソフトセット封入剤は洗浄可能で、サンプルを再調整したり、シングルセルRNAシーケンシングやPCRなどのダウンストリーム目的で使用することができます。硬化マウント剤には、カバースリップをスライドに恒久的に固定するポリマーが含まれています。これは、サンプルの長期保存に使用されます。
Publication showing stripping and FISH reprobing after imaging with SlowFade Gold Antifade Mountant (Cat.No. S36936)
![]() | イメージングプロトコルハンドブックサンプルやアッセイの調製から、染色、ラベリング、データ解析まで、イメージングのニーズに適したプロトコルです。 今すぐダウンロードする |
Cell Analysis Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your cell analysis workflow.