フローサイトメトリー用細菌生存率および活性アッセイ
細菌細胞に最適化した BacLight™ シリーズのフローサイトメトリー用細菌生存率および活性アッセイは、さまざまな細胞特性を基に生細胞と死細胞を明確に区別します。 細菌の生細胞集団と死細胞集団を区別するには、原核細胞と真核細胞の本質的な違いを考慮した専用の色素を使用する必要があります。
  • 使いやすさ—染色時間は 5 ~ 10 分間、洗浄ステップは不要です。
  • 特異性—生細胞と死細胞を異なる色で表示するため、混合集団でも分離が簡単です。
  • 信頼性—いかなる細菌種でも安定した結果を提供します。
  • 多用途—蛍光顕微鏡や蛍光光度計、マイクロプレートリーダーなど、他の検出プラットフォームでも使用できます。
細胞膜完全性生存率キット
フローサイトメトリー用 LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial Viability Kit は、細胞膜の完全性に基づく細菌集団の生存率測定に便利な使いやすいキットです。 膜が損なわれた細胞は死細胞またはその過程にある細胞とみなされて赤色に染色され、膜が完全な細胞は緑色に染色されます。
図1. Micrococcus luteus と Bacillus cereus を、フローサイトメトリー用 LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial Viability Kit で染色しました。 このキットに同梱の SYTO® 9 とPropidium iodide核酸染色剤でインキュベーションすると、膜が完全な生細胞細菌は緑色蛍光を発し、膜の損なわれた死細胞細菌は赤色蛍光を示します。
製品 レーザー Ex/Em* 生細胞染色剤 死細胞染色色素 カタログ番号  
LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial Viability Kit488 nm480/500 nm(L)、490/635 nm(D)SYTO®9Propidium IodideL7012オーダー
*励起および蛍光波長を示します。 L = 生細胞、D = 死細胞
本製品の参考文献
McIver, AM, et al. (2008) Microbial Oxidation of Naphthalene to cis-1,2-Naphthalene Dihydrodiol Using Naphthalene Dioxygenase in Biphasic Media. Biotechnology Progress 24:593-598.
İleri, N., et al. (2007) Phosphate enrichment and fed-batch operation for prolonged β-lactamase production by Bacillus licheniformis. J. of Applied Micro. (102) 1418–1426.
Berney, M., et al. (2007) Assessment and Interpretation of Bacterial Viability by Using the LIVE/DEAD BacLight Kit in Combination with Flow Cytometry. App. Env. Micro., 73:3283-3290.
El-Nezami, H. et al. (2004) Chemical Moieties and Interactions Involved in the Binding of Zearalenone to the Surface of Lactobacillus rhamnosus Strains GG. J. Agric. Food Chem., 52: 4577–4581.
代謝活動生存率キット
フローサイトメトリー用 BacLight™ RedoxSensor™ Bacterial Vitality Assay は、オキシダーゼとレダクターゼ活性検出に基づく細菌の cell health と活性測定に効果的な試薬です。 代謝の活発な細菌細胞は、強い蛍光シグナルを発します。 また、BacLight™ RedoxSensor™ Bacterial Vitality Kits は、固定処理にも対応します。
図2。 BacLight™ RedoxSensor™ Green Bacterial Vitality Kit黄色ブドウ球菌の生細胞と死細胞の混合液を、100 nM RedoxSensor™ Green 試薬とPropidium iodideで染色しました。 サンプルをフローサイトメトリー解析し、細菌を散乱光でゲーティングして、生細胞集団と膜の損なわれた細胞集団を示しました。 大腸菌でも同様の結果が得られます。
製品 レーザー Ex/Em* 生細胞染色剤 死細胞染色色素 カタログ番号  
BacLight™ RedoxSensor™ Green Bacteria Vitality Kit488 nm490/520 nm(L)、
490/635 nm(D)
SYTO®9Propidium IodideB34954ご注文
BacLight™ RedoxSensor™ CTC Vitality Kit488 nm480/500 nm(L)、
490/635 nm(D)
SYTO®24Propidium IodideL7012ご注文
*励起および蛍光波長を示します。 L = 生細胞、D = 死細胞
本製品の参考文献
Yeom, J. et al. (2010) Iron Homeostasis Affects Antibiotic-mediated Cell Death in Pseudomonas Species. Journ. Biol. Chem. 285:22689-22695.
Lyon, DL and JJ Alvarez (2008) Fullerene Water Suspension (nC60) Exerts Antibacterial Effects via ROS-Independent Protein Oxidation. Envir. Sci.Tech. 42:8127-8132.
Kalyuzhnaya, MG, et al. (2008) Real-time detection of actively metabolizing microbes by redox sensing as applied to methylotroph populations in Lake Washington. ISME Journal 2:696-706.
細菌の膜電位キット
フローサイトメトリー用 BacLight™ Bacterial Membrane Potential Kit は、蛍光膜電位インジケーター色素、DiOC2(3) を使用します。この色素はすべての細菌細胞で緑色蛍光を発しますが、膜電位を維持している正常な細胞ではこの蛍光色素が自己会合して強まり、蛍光シグナルが赤色に変化します。 赤色と緑色の蛍光を発する細菌集団は、フローサイトメーターで簡単に区別できます
図3。 BacLight™ Bacterial Membrane Potential Kit for flow cytometry. 5 µM carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone(CCCP)を添加・未添加それぞれで30 µM DiOC2(3) で 30 分間染色した黄色ブドウ球菌サンプルは赤色-緑色蛍光のドットプロット。 フローサイトメーターのデータは、対数増幅期で収集しました。
製品 レーザー Ex/Em* 生細胞染色剤 死細胞染色色素 カタログ番号  
BacLight™ Bacterial Membrane Potential Kit488 nm482 nm/497 nmDiOC2(3)なしB34950ご注文
*励起および蛍光波長を示します。
本製品の参考文献
Leys N, et al. (2009) The response of Cupriavidus metallidurans CH34 to spaceflight in the international space station. Antonie Van Leeuwenhoek 96:227-245.
Lyon, DL and JJ Alvarez (2008) Fullerene Water Suspension (nC60) Exerts Antibacterial Effects via ROS-Independent Protein Oxidation. Envir. Sci.Tech. 42:8127-8132.
Rao, SPS, et al. (2008) The protonmotive force is required for maintaining ATP homeostasis and viability of hypoxic, nonreplicating Mycobacterium tuberculosis. PNAS 105:11945-11950.
Resources
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Download Flow Cytometry Protocols Handbook
Spectral Flow Cytometry Fundamentals
Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
5 Steps Resources
Support
Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.
Flow Cytometry Protocols
Flow Cytometry Application Notes and Posters