Search Thermo Fisher Scientific
図1. AbC™ Anti-Mouse Bead Kit を使用したフロー サイトメトリーのコンペンセーション。(A) 陽性のシグナルを発する AbC™ captureビーズと陰性のシグナルを発するネガティブビーズを、PE標識マウス抗ヒトCD56 抗体で標識しました。(B) 陽性のシグナルを発する AbC™ captureビーズと陰性のシグナルを発するネガティブビーズを、FITC標識マウス抗ヒトCD3 抗体で標識しました。2 つのパラメータで作成したプロットでは、ゲーティング後のPE標識マウス抗ヒトCD56 抗体と FITC標識マウス抗ヒトCD3 抗体で標識したヒト リンパ球が表示されています。このプロットには、AbC™ Anti-Mouse Bead Kit で収集したコンペンセーションの設定を使用しました |
図2。 ArC™ Bead Kit のフローサイトメトリー用コンペンセーションビーズを LIVE/DEAD® Fixable Violet Dead Cell Stain Kit(V34955)で染色し、フローサイトメ-ターで解析しました。 ArC™ Bead Kit のポジティブビーズとネガティブビーズの混合液を LIVE/DEAD® Fixable Violet Dead Cell Stain Kit で染色、洗浄した後、405/7 nm レーザーと 450/50 nm バンドパスフィルターを使用してフローサイトメ-ターで解析しました。 ヒストグラムでは、ポジティブビーズのピークとネガティブビーズのピークが明確に区別されています。 |
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Download Flow Cytometry Protocols Handbook
Spectral Flow Cytometry Fundamentals
Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.