サンプル調製用分子生物学バルク試薬およびラボ用品
分子生物学研究のためのサンプル準備には、緩衝液、酵素、プライマー、RNaseフリーチューブ、チップ、プレート、遠心分離機、サーマルサイクラー、保護用実験器具など、必須の試薬や実験用消耗品が必要です。研究者やラボ管理者は、サーモフィッシャーサイエンティフィックでサンプル調製用の試薬やラボ用品をストックできます。バルク試薬を注文することで、より大規模なスケールとサンプルサイズで実験や検査を実施でき、ラボ運営のコスト削減に役立ちます。 
  • DNAポリメラーゼ
  • RNaseの制御
  • TRIzol RNA分離
  • ヌクレアーゼフリー水
  • RNaseフリーのチューブとピペットチップ
  • マルチウェルプレート
  • スピンカラムを遠心分離します
  • ラテックス、ニトリル、ビニール手袋
  • バルクおよびOEM磁気ビーズ
  • 拡張可能な特殊化学薬品サービス 
サンプル調製用のバルク試薬
TRIzol RNA分離
TRIzol試薬は、脂質が豊富で困難なサンプルタイプなど、組織や細胞からのトータルRNAの抽出をサポートする特許取得済みの製剤です。この製品は数え切れないほどのラボで使用されており、ラボでTRIzol試薬を使用して、選択した生物学的サンプルからインタクトで高品質なRNAを提供するように、数千もの学術論文で引用されています。
フェノール・クロロホルム抽出
フェノールクロロホルムは、分子生物学者が核酸からタンパク質を除去するために一般的に使用します。フェノールは、25:24:1の比率でクロロホルム:イソアミルと事前混合されます。 
Cells-to-CT
Cells-to-CTバルクRT試薬は、TaqMan Fast Advanced Cells-to-CTキットおよびSYBR Green Fast Advanced Cells-to-CTキットにおいて逆転写(RT)に使用される大量の試薬です。 
RNaseの制御
クリーン表面とヌクレアーゼフリーのラボ用品を組み合わせることで、RNaseおよびDNaseの汚染を防止できます。コントロールを改善することで、最終サンプルの純度を向上させます。RNaseコントロールの基礎をマスターすれば、当社の必需品を閲覧する準備が整います。
DNAポリメラーゼ
DNAポリメラーゼは、DNAの複製、修復、および増幅に不可欠な酵素です。バルクDNAポリメラーゼは低コストで利用できます。これにより、研究者はより多くの量を購入でき、ラボ業務のコストを削減しながら、結果の一貫性と信頼性を確保できます。
ヌクレアーゼフリー水
試薬の調製や沈殿したRNAの再懸濁に使用するヌクレアーゼフリーの水を使用します。ヌクレアーゼフリー水の主な4種類のフォーマットを提供しています。 
  • DEPC処理済み
  • 非DEPC処理
  • RT-PCRグレード水
  • DNase/RNaseフリー水
サンプル調製用ラボ備品
チューブおよびピペットチップ
RNaseフリーのチューブはRNAベースのアプリケーションに不可欠です。これらのチューブは、RNAを分解する酵素であるRNaseを不活性化するために処理されているため、RNAサンプルの完全性を確保するのに役立ちます。逆転写、PCR、およびRNA保存などの手順で一般的に使用されます。
  • PCRチューブ
  • マイクロチューブ
  • コニカルチューブ
マルチウェルプレート
6ウェルプレートから96ディープウェルプレートまでのマルチウェルプレートは、非常に多くのライフサイエンスワークフローで使用されています。大量に購入すると、コストが削減され、必須プラスチックの補充にかかる時間が節約されます。 
スピンカラムを遠心分離します
遠心分離スピンカラムは、生物学的サンプルの精製、濃縮、および脱塩に使用します。このキットは、遠心力を使用してフィルターやゲルマトリックスを通してサンプルを駆動し、サイズやその他の特性に基づいて分離することで、DNA、RNA、およびタンパク質を他の細胞成分から分離する能力を備えています。大量のバルク遠心分離スピンカラムは、ラボ運用のコストを削減し、結果の一貫性と信頼性の確保に役立ちます。
ラテックス、ニトリル、ビニール手袋
手袋はラボの安全性に不可欠な要素であり、有害な化学物質、生物学的作用物質、およびその他の危険物質から研究者を保護します。ラテックス、ニトリル、ビニールなどさまざまな材質のバルク手袋があり、低コストで大量に購入できます。適切な手袋を選択することは非常に重要です。取り扱う化学薬品や物質に耐性があり、汚染を避けるために適切にフィットする必要があるためです。
  • ゴム手袋
  • ニトリル手袋
  • ビニール手袋 
KingFisher自動精製装置
ラボ用品用の拡張可能なサービス
バルク磁気ビーズおよびカスタム製造
磁気ビーズは、DNAやタンパク質の精製、細胞単離、およびイムノアッセイなど、さまざまなアプリケーションで使用します。バルクおよびOEM磁気ビーズは大量に購入できるため、ラボ運営のコストを削減し、結果の一貫性と信頼性を確保できます。特定の分析物の抽出および精製用のバルク磁気ビーズをご購入になるには、当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせいただくか、情報のリクエストにご記入ください。 
特殊化学薬品サービス
特殊化学薬品サービスは、特定の研究アプリケーション用に化学薬品、ペプチド、タンパク質をカスタム合成するサービスです。バルク特殊化学薬品サービスは、信頼性と費用対効果の高いカスタム化学薬品ソースを研究者に提供することで、低コストで購入できます。特殊ラボ用化学薬品サービスには以下のものの調達と取り扱いが含まれます: 
  • 溶媒
  • 緩衝液および溶液
  • 塩および無機物
  • 触媒
  • 酸と塩基
  • 純元素、金属、材料
  • ライフサイエンス試薬
  • 製薬のビルディングブロック
Dynabeads技術のOEMパートナーシップ
Dynabeads OEMチームは、国際的に認められた品質基準に準拠した常磁性ビーズの設計、開発、製造において35年以上の経験を持ち、バイオテクノロジー企業、製薬、診断、およびヘルスケア企業と協力してきました。当社は、カスタムOEM供給契約の下で、最適化および検証済みのDynabeads磁気ビーズを提供しています。
リソースおよびサポート
PCRサンプル調製に関する関連リソース
分子クローニングハンドブック
Invitrogen分子生物学教室(ISMB)
KingFisher装置で未来に備える—DNA、RNA、タンパク質、または細胞用の自動サンプル調製
RNA参照ガイド
リキッドバイオプシーの未来を加速:サンプル調製からデータ解析までの超低変異検出ソリューション
Dynabeads磁気ビーズ