Search Thermo Fisher Scientific
Novex® IEFとネイティブタンパク質スタンダードは、高pHまたは低pHにおけるネイティブ電気泳動条件と分解能に柔軟性を要する解析に使用する特殊なスタンダードです。
各スタンダードには、それぞれの利点があります。お客様の解析に適切なタンパク質スタンダードを選択される際には、参考として以下の表と情報を使用してください。
For IEF applications, ideal pI determination of unknown protein samples | For molecular weight estimation of proteins using native gel electrophoresis | |
---|---|---|
IEF Marker 3-10 | NativeMark™ Unstained Protein Standard | |
No. of bands | 9 bands | 8 bands |
No. of colors | Unstained | Unstained |
MW range (kDa) | 3.5–10.3 pl | 20–1,200 kDa |
Gel compatibility | All IEF gels | NativePAGE, Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetate |
Shelf life | 1 year at –20°C | 1 year at –20°C |
Catalog # | 39212-01 | LC0725 |
Product size | 500 µL | 500 µL |
No. of rxns | 100 | 50 |
![]() | ![]() | |
Order now | Order now |
アプリケーション | IEFマーカー3~10 | NativeMark™未着色 |
---|---|---|
SDS-PAGE | 該当なし | 該当なし |
ウェスタンブロット | 該当なし | 良い |
UVトランスイルミネーターで検出 | 該当なし | 良い |
エピトープタグ付きタンパク質の確認 | 該当なし | 該当なし |
直接的バンド識別 | 該当なし | 該当なし |
シャープなバンド | 良い | 良い |
MW推定 | 該当なし | ネイティブタンパク質に最適 |
電気泳動中の泳動をモニター | 該当なし | 該当なし |
銀染色 | 良い | 良い |
MW/pIの範囲 | pI 3.5~10.7 | 20~1230 kDa |
IEFゲル | ベスト | 該当なし |
カタログ 番号 | 39212-01 | LC0725 |