Search Thermo Fisher Scientific
当社の染色済みタンパク質ラダーを使用することで、電気泳動中にタンパク質の特定とモニタリングを簡単に行えます。これらの染色済みラダーには分子量が低分子量範囲、広範囲、高分子量範囲のものがあり、簡単に視認できるシャープなバンドが得られます。さらに、当社の多色ラダーは、バンドの一部がゲルの底から外れる場合でも、分子量に対応したバンドを特定するために使用できる明瞭な基準点となります。
タンパク質ラダーおよびスタンダードにはそれぞれ独自の利点があります。以下に示す表と情報は、お客様の解析に適切なタンパク質ラダーを選択するときに役立ちます。
PageRuler Prestained Protein Ladder | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder | Spectra Multicolor High Range Protein Ladder | HiMark™ Pre-Stained Protein Standard | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Range | Low MW range | Broad MW range | Multi-color broad MW range | Multi-color high MW range | High MW range |
---|---|---|---|---|---|
No. of bands | 10 bands | 9 bands | 10 bands | 8 bands | 9 bands |
No. of colors | 3 colors | 3 colors | 4 colors | 4 colors | 2 colors |
MW range (kDa) | 10–180 kDa | 10–250 kDa | 10–260 kDa | 40–300 kDa | 30–460 kDa |
Gel compatibility | All gels | All gels | All gels | All gels | Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetate |
Shelf life | 1 year at –20°C | 1 year at –20°C | 1 year at –20°C | 1 year at –20°C | 8 months at –20°C |
Catalog # | 26616, 26617 | 26619, 26620 | 26634, 26623 | 26625 | LC5699 |
Product size | 2 x 250 µL, 10 x 250 µL | 2 x 250 µL, 10 x 250 µL | 2 x 250 µL, 10 x 250 µL | 2 x 250 µL | 250 µL |
No. of rxns | 100, 500 | 100, 500 | 50, 250 | 50 | 25 |
Order now | Order now | Order now | Order now | Order now |