Search Thermo Fisher Scientific
当社では、様々なThermo Scientific™ レジンをビオチン化された、またはデスチオビオチン化されたタンパク質、ペプチド、他の分子の精製用途でご用意しております。これら樹脂は複数のパックサイズで、スピンカラム、キット、数種のリガンドをコートしたプレートとともに取り扱っています。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avidin Agarose | Streptavidin Agarose | Streptavidin Agarose HC | NeutrAvidin® Agarose | NeutrAvidin® Agarose HC | Monomeric Avidin Agarose | |
Biotin binding sites | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Binding capacity (biotinylated BSA) | ≥20 µg/mL biotin | 1–3 mg/mL | >10 mg/mL | 1–2 mg/mL | >8 mg/mL | >1.2 mg/mL |
Specificity | Low | Higher | Higher | Highest | Highest | High |
Nonspecific binding | High | Lower | Lower | Lowest | Lowest | Low |
Elution conditions | Harsh | Harsh | Harsh | Harsh | Harsh | Mild |
20219 (5 mL), 20225 (5 x 5 mL) | 20347 (2 mL), 20349 (5 mL), 20353 (10 mL) | 20357 (2 mL), 20359 (5 mL), 20361 (10 mL) | 29200 (5 mL), 29201 (10 mL) | 29202 (5 mL), 29204 (10 mL) | 20228 (5 mL), 20267 (10 mL) |
ELISA 構築や他のプレートベースのアッセイに使うビオチン化された分子を捕捉するためコートされたマイクロプレートをお求めですか?
当社では幅広いビオチン化試薬をタンパク質、ペプチド、抗体、他の分子に対しご用意しています。