Search Thermo Fisher Scientific
当社は幅広い Thermo Scientific™ 精製レジンをE. coliまたはPicchiaなどの培養から得られた組換えタンパク質の精製用途でご提供します。これらレジンはスクリーニング、バッチ、パイロット、プロセス精製など幅広いニーズに適した複数の形状でご提供できます。Superflow レジンは多数の化学的キャラクタリゼーションを受けています。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
HisPur Ni-NTA Agarose Resin | HisPur Ni-NTA Superflow Resin | HisPur Cobalt Agarose Resin | HisPur Cobalt Superflow Resin | Glutathione Agarose Resin | Glutathione Superflow Resin | |
Target | His-tagged fusion proteins | His-tagged fusion proteins | His-tagged fusion proteins | His-tagged fusion proteins | GST-fusion proteins | GST-fusion proteins |
Static binding capacity† | ~60 mg/mL | >60 mg/mL | ≥15 mg/mL | >30 mg/mL | ~40 mg/mL | ~30 mg/mL |
Dynamic binding capacity† | 18 mg/mL | 20 mg/mL | ND* | >20 mg/mL | ~10.5 mg/mL | ~10 mg/mL |
Purity | High | High | Higher | Higher | High | High |
Maximum flow rates | 800 cm/hr | 1,200 cm/hr | 800 cm/hr | 1,200 cm/hr | 800 cm/hr | 1,200 cm/hr |
Maximum pressure | 0.35 MPa | 0.65 MPa | 0.35 MPa | 0.65 MPa | 0.35 MPa | 0.65 MPa |
Support | 6% agarose | 6% agarose, highly crosslinked | 6% agarose | 6% agarose, highly crosslinked | 6% agarose | 6% agarose, highly crosslinked |
Application scales | Screening, batch, pilot | Batch, pilot, process | Screening, batch, pilot | Batch, pilot, process | Screening, batch, pilot | Batch, pilot, process |
No. of reuses | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 |
88221 (10 mL), 88222 (100 mL), 88223 (500 mL) | 25214 (10 mL), 25215 (50 mL), 25216 (250 mL), 25217 (1 L) | 89964 (10 mL), 89965 (100 mL), 89966 (500 mL) | 25228 (10 mL), 25229 (50 mL), 25230 (250 mL), 25231 (1 L) | 16100 (10 mL), 16101 (100 mL), 16102 (500 mL) | 25236 (10 mL), 25237 (50 mL), 25238 (250 mL), 25239 (1 L) |
†See product pages for details.
*Not determined.
バルクアガロースベースのレジンに加えて、当社では便利なアガロースベースのスピンカラム (下表参照)を高速サンプル処理向けに提供しています。スピンカラムもキットで提供しており、結合と溶出に必要なバッファがすべて含まれています。 FPLC カラムは最も定評のある自動 FPLC システムに適合しています。レジンは高スループットサンプル処理用に使いやすい 96 ウェルフィルタープレートでもご用意しています。
レジン | Format | Resin volume (mL) | Catalog # |
---|---|---|---|
Ni-NTA | Spin Column | 0.2 | 88224 |
Ni-NTA | Spin Column | 1 | 88225 |
Ni-NTA | Spin Column | 3 | 88226 |
Ni-NTA | Spin Column Kit | 0.2 | 88227 |
Ni-NTA | Spin Column Kit | 1 | 88228 |
Ni-NTA | Spin Column Kit | 3 | 88229 |
Ni-NTA | Chromatography Cartridge | 1 | 90098 |
Ni-NTA | Chromatography Cartridge | 5 | 90099 |
Ni-NTA | 96-well Spin Plate | 0.1 | 88230 |
Cobalt | Spin Column | 0.2 | 89967 |
Cobalt | Spin Column | 1 | 89968 |
Cobalt | Spin Column | 3 | 89969 |
Cobalt | Spin Column Kit | 0.2 | 90090 |
Cobalt | Spin Column Kit | 1 | 90091 |
Cobalt | Spin Column Kit | 3 | 90092 |
Cobalt | Chromatography Cartridge | 1 | 90093 |
Cobalt | Chromatography Cartridge | 5 | 90094 |
Cobalt | 96-well Spin Plate | 0.1 | 90095 |
Glutathione | Spin Column | 0.2 | 16103 |
Glutathione | Spin Column | 1 | 16104 |
Glutathione | Spin Column | 3 | 16105 |
Glutathione | Spin Column Kit | 0.2 | 16106 |
Glutathione | Spin Column Kit | 1 | 16107 |
Glutathione | Spin Column Kit | 3 | 16108 |
Glutathione | Chromatography Cartridge | 1 | 16109 |
Glutathione | Chromatography Cartridge | 5 | 16110 |
Glutathione | 96-well Spin Plate | 0.1 | 16111 |
他によく使われるホニュウ類システムタンパク質発現のタグにはHAやc-Mycがあります。これらのタグは免疫沈降法 (IP)または免疫共沈降 (co-IP) などのタンパク質のエンリッチメント用途に非常に有用です。