覆盖细胞和基因治疗开发的每个阶段
我们为您提供端到端的细胞和基因治疗解决方案,帮助您开发可以拯救生命的疗法。我们的使命是:为您搭建桥梁,帮您达成下一个里程碑,助力您进步,全力推动您的细胞和基因治疗取得成功。我们为您提供高品质的材料、服务和支持,以帮助您加快从研究发现到临床研究再到商业生产的工作流程。
基因疗法解决方案
细胞和基因治疗解决方案
我们可以为您提供适合您的整合式、灵活、端对端细胞和基因治疗解决方案,让您的工作始终先人一步。从细胞和基因治疗研究,到细胞和基因治疗生物工艺,再到商业化,我们的解决方案可为您的工作流程提供全程支持。
获取 CDMO 病毒载体解决方案
有了我们资深技术和分析专家的帮助,您可透明、灵活地开展工作,同时确保质量与合规性。我们为您引荐在工艺开发和 cGMP 病毒载体生产方面拥有逾 14 年经验的病毒载体 CDMO 合作伙伴。
依靠优质的细胞和基因治疗产品与服务
获取我们的创新、灵活、行业领先的细胞和基因治疗相关的产品与服务,加快您的工作流程。我们所有的解决方案都以商业化为宗旨。访问我们的细胞和基因治疗产品与服务选择工具,以确定适合您的产品和服务。
精选的细胞和基因治疗产品
Gibco CTS Rotea 逆流离心系统
多用途 Gibco CTS Rotea 逆流离心系统在细胞治疗开发和生产环境中具有极佳的灵活性。这款多用途系统将经过验证的逆流离心法应用于多种细胞处理应用,如 CAR-T 疗法、干细胞疗法和 PBMC 分离。
Gibco CTS OpTmizer Pro
Gibco CTS OpTmizer Pro SFM(无酚红)是一种新型无血清培养基 (SFM),旨在支持同种异体细胞疗法中使用的人 T 淋巴细胞(例如,CD4+、CD8+、多克隆或抗原特异性)的培养和扩增。这种培养基通过改变细胞的代谢来改善中央记忆表型和细胞生长。结果是在更短的时间内生成更大的中央记忆细胞群。
Thermo Scientific Heracell Vios CR CO2 培养箱 – CTS 系列
首创 – 经证明,这款获得第三方认证且兼容洁净室的 CO2 培养箱适用于 ISO 5 级和 GMP A/B 级环境。该系列旨在减少颗粒物排放、提高清洁性,并提供完整的文档以支持基因与细胞治疗等要求严苛的应用。
观看一位患者接受细胞疗法治疗的故事
在淋巴瘤生长超过预期时,Paul Chae 在马萨诸塞州综合医院接受了 CAR-T 细胞疗法治疗。这种疗法标志着免疫疗法(即,使用患者自己的免疫系统来对抗疾病)开发取得了重大进步。多亏了这项创新技术,Paul 现在战胜了癌症。
本页提到的产品的预期用途有所不同。有关特定的预期用途声明,请参阅产品标签。
新! Gibco™ CTS™ Rotea™逆流离心系统-用于细胞治疗生产的封闭式细胞处理系统
Gibco CTS Xenon 电转染系统
一款用于细胞治疗的的封闭式、可放大规模的、符合GMP生产的的系统
- 处理量大且快速:处理量为1–25mL,25分钟内能够转染多达2.5x109 个T细胞;
- 性能可靠,可保持高细胞活力:使用CTS TrueCut Cas9蛋白进行基因编辑,高达90%的基因敲除效率和80%的细胞活力;
- 工艺灵活性高:仪器配备了用户可编程系统,允许用户在细胞治疗的工艺开发到商业化生产的所有阶段,根据各种细胞类型和目标递送物创建并优化电转染方案;
- 非病毒性物理转染:可用于递送DNA、RNA和蛋白质;
- 封闭式系统处理工艺:MultiShot(MS)耗材可以无菌焊接至PVC管或C-Flex管。