CTS Rotea 逆流离心系统
为细胞治疗生产提供灵活、可扩展、封闭式细胞处理系统
概述
多功能的Gibco CTS Rotea逆流离心系统可在细胞治疗开发和生产系统中提供非凡的灵活性。这种多功能系统将成熟的逆流离心方法应用于广泛的细胞处理应用,如CAR-T治疗、干细胞治疗和PBMC分离。
CTS Rotea系统包括一台小巧的多功能仪器、一次性使用无菌试剂盒,以及直观、可视化、可定制程序的软件。它们共同构成了一个封闭式系统,可提供出色的细胞回收率、灵活的输入和输出体积以及高效率处理能力。它是您工作流程中许多过程的理想选择,包括细胞分离、浓缩、洗涤、缓冲液置换和冻存。高浓度的细胞输出产物(体积低至5 mL)仅包含极少量缓冲液或溶液残留,是自体细胞治疗应用的最佳选择。该系统占地面积小、处理灵活且使用封闭式一次性试剂盒,能够与您的工艺流程无缝对接,实现研发到商业化生产的转化。
功能
封闭式一次性使用套件
该伽马射线辐照套件可在流程完成后安全地丢弃,在 C 级无尘室中可实现平行处理。
浏览特点
非凡的工艺灵活性
CTS Rotea 系统可提供各种工艺,包括细胞分离、浓缩、清洗、缓冲液更换和低温贮藏。它可以安装在工作台上并顺利地集成到您工作流程中的多个点。 
可从研发规模扩展至生产规模
使用 CTS Rotea 系统开发和完善您的流程。然后,使用同样的仪器、套件和实验方案无缝并可靠地过渡到临床 GMP 生产。
了解兼容的培养基
了解我们适合封闭式系统工作流程的培养基和试剂。
用于研究或生产基于细胞、基因或者组织的产品。