Search Thermo Fisher Scientific
紧凑型Rotea系统为台式安装设计,其逆流离心技术旨在根据细胞大小温和而高效地分离细胞、细胞团块或微珠,并浓缩外径(OD)>5μm的颗粒。
专利的Draw Extraction技术使用户能够温和而精确地从处理腔室中回收经过洗涤和浓缩的细胞。此外,CTS Rotea系统包含多个传感器,以监测和保护封闭系统的完整性。
参数 |
规格 |
---|---|
离心力 |
3000 × g |
蠕动泵流速 |
5–160 mL/min* |
离心腔容积 |
10 mL |
细胞计数/腔室负荷 |
5 × 107–5 × 109细胞** |
输出细胞浓度 |
5 × 106–300 × 106细胞/mL |
输入体积推荐范围 |
50 mL-20 L |
最小输出体积范围 |
5 mL |
最大液体密度 |
1.10 g/mL |
运行噪声水平 |
<70 dBA |
尺寸(高 × 宽 × 深) |
40 × 29 × 50.8 cm[仅机身],76.2 × 29 × 50.8 cm[带挂袋杆] |
重量 |
20 kg |
平板电脑附件型号 |
2合1 Dell™ 5290系统(笔记本电脑和平板电脑) |
*取决于一次性管路套件的类型。 **取决于细胞类型。可多次离心以处理更大批次。 注:上述规格和参数均取决于细胞类型和实验方案。可应要求提供仪器和耗材的监管支持文件,参见thermofisher.com/regulatory。 |
CTS Rotea一次性管路套件为工艺开发和无缝过渡到临床大规模生产提供了灵活性。封闭式的一次性管路套件实现在一个共享的C级洁净室中同时处理多个批次的细胞,从而经济高效地向生产过渡并扩大生产规模。
参数 |
规格 |
---|---|
试剂盒无菌性 |
与鲁尔连接件和无菌焊接件兼容 |
灭菌方法 |
伽马射线灭菌 |
管材 |
DEHC-PVC |
流速 |
标准试剂盒:5–110 mL/min
|
输出细胞浓度 |
高达300 × 106细胞/mL |
用于研究或生产基于细胞、基因或组织的产品。