用于符合GMP 合规细胞治疗产品生产的封闭式、可放大电转染系统
CTS Xenon 电转染系统能够可靠地将 DNA、RNA、蛋白和其他分子递送到细胞中,同时保持了很高的细胞活性和回收率。因此,这一系统可实现高效电转染和基因组编辑,甚至是在难转染细胞中。您可灵活地选择两种不同规格的一次性电转染耗材:SingleShot 电转染腔室可用于工艺开发;而 MultiShot 电转染套件可用于封闭式、商用规模转染系统,在最大程度减少污染和人为错误的同时,以最大限度地提高安全性。
Xenon 系统的工艺和方案兼容 Invitrogen Neon 转染系统,有助于从研究到工艺开发至一次最多 25 mL 商业生产规模。其与其他赛默飞世尔科技设备可集成为一个可由工艺自动化软件控制的封闭式、符合 GMP 要求的集成工作流程。
功能
可靠的转染
Xenon 电转染系统具有可靠的高转染性能,可在 25 分钟内处理最多 25 mL 的体积,且细胞存活率和回收率极高。
封闭式系统
Xenon 电转染仪、MultiShot 电转染套件、缓冲液和软件共同组成了一个符合 GMP 生产要求的封闭式细胞电转染系统,可在最大程度减少污染的同时最大限度地提高安全性。
无缝放大
从小型 Neon 转染系统(图示)上的研究与早期开发过渡到 Xenon 系统上的工艺开发和 GMP 生产,可使用相同实验方案而无需重新优化。
集成工作流程
Xenon 系统可与其他赛默飞世尔科技仪器和耗材共同集成为一个完整的封闭式细胞治疗产品生产工作流程。
临床生产模式
为商业生产锁定方案,并添加电子记录保存软件以遵守 FDA 21 CFR 第 11 部分的要求。
本页提到的产品的预期用途各不相同。有关特定的预期用途声明,请参阅产品标签。