The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Xenon 电转染系统旨在提供卓越的非病毒转染性能、易操作、封闭式的集成工作流程。两种兼容的电转染配置可实现从工艺开发到商业生产的无缝转换。
Xenon 电转染系统可集成到封闭式的细胞治疗产品生产工作流程中。可调整电转染参数;从小体积放大至大体积的能力助力实现高效的工艺开发。
属性 | 说明 |
---|---|
建议工艺体积中的细胞浓度 | 20 x 106–100 x 106 细胞/mL |
电转染体积 | 1 mL;5-25 mL |
电转染腔室体积 | 1 mL |
5–25 mL 电转染体积的运行时间 | 7–22 分钟 |
电转染脉冲电压范围 | 500–2,500 V |
电转染脉冲宽度范围 | 1–30 ms |
电转染脉冲间隔范围 | 500–1,000 ms |
电转染脉冲数 | 1–10 |
支持 21 CFR 第 11 部分合规 | 是,通过软件升级(请咨询) |
兼容开放平台通信–统一架构 (OPC-UA) | 是 |
云连接实用程序 | 是 |
细胞混合器旋转速度 | 60 转每分 |
预冷却技术 | 帕尔帖效应 |
帕尔帖温度设置范围 | 10-30 °C |
尺寸(高 x 宽 x 深),门完全打开时 | 43.1 x 26.5 x 21.2 英寸 |
重量 | 154.3 lb (70 kg) |
电源额定值 | 100–240 V,1,200 VA |
触摸显示屏 | 8 英寸电容式 |
备注:可应要求提供仪器和耗材的合规支持文件。请参阅 thermofisher.com/regulatory。
若要查看耗材规格,如 SingleShot 电转染腔室和 Multishot 电转染套件,请参阅附件。
本页提到的产品的预期用途各不相同。有关特定的预期用途声明,请参阅产品标签。