Ion Torrent Oncomine 儿童癌症研究测定试剂盒是一种基于新一代测序 (NGS) 的独特工具,专门用于对儿童和青少年癌症进行全基因组分析。
开创性的解决方案,实现综合性覆盖的测定:
- 由领先的科研人员和儿科肿瘤学家编制
- 203个基因,覆盖数以千计的融合驱动基因突变(以及综合性的突变覆盖率)
优化的工作流程可快速获得结果:
- 包含信息学分析的端到端解决方案
- 从样本到获得报告只需2-3天,具体视样本类型而异
- 兼容不同的样本类型,包括血液、骨髓和福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织
建立国际儿童肿瘤学网络 (ICON) 促进合作交流:
- 每位用户均可获得免费会员资格
- 可为用户带来诸多益处,包括访问变异数据库平台进行结果比较及项目合作
阅读“病理学家”中 Tim Triche 博士的新近访谈
Oncomine 儿童癌症测定试剂盒是较先问世的专门用于测定所有类型儿童期癌症的癌症检测组合,包括白血病、脑癌和多种实体瘤。尤为重要的是,它能够测定 RNA 和 DNA,从而实现对儿童癌症中重要基因融合和 DNA 突变的检测。 我还对国际儿童癌症网络 (ICON) 的建立感到兴奋,这将使我们能够收集数据和分享经验,以推动儿童癌症的临床研究。
Timothy Triche,医学博士
洛杉矶个性化医学中心儿童医院创始主任
ICON — 让我们携手增强知识,战胜儿童期癌症
作为 Oncomine 儿童癌症研究测定试剂盒的用户,您将会被免费邀请成为赛默飞世尔科技创建的 ICON(国际儿童肿瘤学网络)的会员。该组织的目标是将各地的研究人员整合在一起,促进知识和经验共享,包括方案、较佳实践和案例,实现快速验证和持续质量评估。除此之外,会员还可访问变异数据平台。
Oncomine 儿童癌症研究测定试剂盒工作流程
此项端到端工作流程,针对儿童癌症研究进行了优化,让研究人员能够分析多种样本类型,包括血液和骨髓、新鲜/冷冻组织和 FFPE 组织——从样本到得出结果只需2-3天。 多达八份样本可以在一张 Ion 540 芯片上进行多重分析,从而实现批量化的灵活处理。
综合性突变覆盖 (86) | ||
ABL1 ABL2 ALK ACVR1 AKT1 ASXL1 ASXL2 BRAF CALR CBL CCND1 CCND3 CCR5 CDK4 CIC CREBBP CRLF2 CSF1R CSF3R CTNNB1 DAXX DNMT3A EGFR EP300 ERBB2 ERBB3 ERBB4 ESR1 EZH2 | FASLG FBXW7 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FLT3 GATA2 GNA11 GNAQ H3F3A HDAC9 HIST1H3B HRAS IDH1 IDH2 IL7R JAK1 JAK2 JAK3 KDM4C KDR KIT KRAS MAP2K1 MAP2K2 MET MPL MSH6 MTOR MYC MYCN | NCOR2 NOTCH1 NPM1 NRAS NT5C2 PAX5 PDGFRA PDGFRB PIK3CA PIK3R1 PPM1D PTPN11 RAF1 RET RHOA SETBP1 SETD2 SH2B3 SH2D1A SMO STAT3 STAT5B TERT TPMT USP7 ZMYM3 |
全外显子覆盖 (44) | |
APC ARID1A ARID1B ATRX CDKN2A CDKN2B CEBPA CHD7 CRLF1 DDX3X DICER1 EBF1 EED FAS GATA1 GATA3 GNA13 ID3 IKZF1 KDM6A KMT2D MYOD1 NF1 NF2 PHF6 PRPS1 PSMB5 PTCH1 | PTEN RB1 RUNX1 SMARCA4 SMARCB1 SOCS2 SUFU SUZ12 TCF3 TET2 TP53 TSC1 TSC2 WHSC1 WT1 XIAP |
拷贝数变异 (CNV) (28) |
ABL2 ALK BRAF CCND1 CDK4 CDK6 EGFR ERBB2 ERBB3 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FGFR4 GLI1 GLI2 IGF1R JAK1 JAK2 JAK3 KIT KRAS MDM2 MDM4 MET MYC MYCN PDGFRA PIK3CA |
融合及表达 (98) | |||
ABL1 ABL2 AFF3 ALK BCL11B BCOR BCR BRAF CAMTA1 CCND1 CIC CREBBP CRLF2 CSF1R DUSP22 EGFR ETV6 EWSR1 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FLT3 FOSB FUS GLI1 GLIS2 HMGA2 | JAK2 KAT6A KMT2A KMT2B KMT2C KMT2D LMO2 MAML2 MAN2B1 MECOM MEF2D MET MKL1 MLLT10 MN1 MYB MYBL1 MYH11 MYH9 NCOA2 NCOR1 NOTCH1 NOTCH2 NOTCH4 NPM1 NR4A3 | NTRK1 NTRK2 NTRK3 NUP214 NUP98 NUTM1 NUTM2B PAX3 PAX5 PAX7 PDGFB PDGFRA PDGFRB PLAG1 RAF1 RANBP17 RARA RECK RELA RET ROS1 RUNX1 SS18 SSBP2 STAG2 STAT6 | TAL1 TCF3 TFE3 TP63 TSLP TSPAN4 UBTF USP6 WHSC1 YAP1 ZMYND11 ZNF384 基因表达 |
>1700种融合异构体变异
Oncomine 儿童研究测定试剂盒的内容由领先的科学家和儿科肿瘤学家开发。它包括一个大的97个基因易位/融合检测组合(>1700种融合异构体变异),因为融合在儿童肉瘤和白血病中相对更常见,同时,它还包括一个综合性覆盖所有相关突变的 82-DNA 靶标检测组合、44个外显子全覆盖的靶标(特别是肿瘤抑制基因)和24个CNV靶标。
货号 | ||
Oncomine 儿童癌症研究测定试剂盒 | Chef 即用型文库 | 了解更多信息并索取报价 › |
Oncomine 儿童癌症研究测定试剂盒 | 手动文库 | 了解更多信息并索取报价 › |
*测定试剂盒已经过优化并针对 Ion 540 芯片经过验证。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。