Search Thermo Fisher Scientific
在 Ion Torrent Genus 系统上使用的 Oncomine Precision Assay是新一代基因组分析解决方案,让每个实验室可以通过一天的无手动操作工作流程实现基因组分析。†
在 Ion Torrent Genus 系统上使用的 Oncomine Precision Assay是新一代基因组分析解决方案,适用于各种规模的实验室。现在,实验室可以使用无手动操作工作流程来检测 EGFR、ALK、BRAF、ROS1、NTRK、RET 或 ERBB2 等关键生物标志物,一天内即可从福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织或液体活检样本获得结果。
该检测试剂盒具有 50 种基因的极普遍和潜在相关癌症驱动基因突变,包括潜在的重要耐药驱动突变,是临床癌症研究中进行快速基因组分析的理想选择。
一些 NGS 外送实验室的检测失败率达 20%,因为它们需要较高的起始量。在这个比例下,每五份提交的样本中就有一份因为组织样本不足而无法通过QC,而且还有许多样本根本无法提交进行检测。
Oncomine 解决方案可改变这一状况。
您可通过 Oncomine 检测试剂盒获得超过 95% 的测序成功率,因为我们只需要 10 ng 的核酸起始量。这意味着您可以从自己拥有的绝大部分珍贵样本获得 NGS 结果。
在分析每份重要癌症样本的诉求中,组织仍然是一个问题,尤其是对于某些癌症类型(例如非小细胞肺癌 [NSCLC])。Oncomine Precision Assay 可提供 FFPE 组织检测结果和液体活检样本检测结果(如果没有组织),也可用于监测癌症谱开发的后续操作
一定数量的已知和频发性融合异构体构成了能检测到的大部分融合。即使在样本输入量少或转录水平较低的逆境下,这些异构体的特定设计对于极大程度提高检测能力非常重要。
Oncomine Precision Assay经过优化和同步设计,可在低转录水平或低输入水平下实现全面、灵敏的融合检测(包括选定驱动基因的新融合)。
样本 | 检测范围 | 变异类型 | 每份样本的 变异数量 | 样本重复 数量 | 灵敏度 | PPV |
内部 FFPE 对照品 | 4.8% + 2.3% SD AF* | SNV | 67 | 32 | 99.6% | 99.6% |
插入缺失 | 4 | 32 | 100% | 100% | ||
Horizon 结构多重 FFPE 参考标准品 | 3.5% 至 17% AF* | SNV/插入缺失 | 15 | 32 | 100% | 100% |
4.5 拷贝 | CNV | 1 | 32 | 93.8% | 100% | |
SeraSeq FFPE 肿瘤融合 RNA 参考材料 | 10-258 拷贝 | 融合 | 13 | 32 | 98.6% | 99.3% |
SeraSeq FFPE NTRK 融合 RNA 参考材料 | 94-377 拷贝 | 融合 | 15 | 32 | 99.2% | 99.2% |
SeraSeq® 肺部与脑部 CNV 混合物 | + 3 拷贝(5 拷贝) | CNV | 2 | 32 | 100% | 100% |
SeraSeq® 乳腺 CNV 混合物 | + 3 拷贝(5 拷贝) | CNV | 2 | 32 | 100% | 100% |
注:作为产品验证测试的一环,在多个内部研发实验室进行了检测。在不同的多重水平上运行样本。将使用 Oncomine Precision Assay 和 FFPE 对照品进行额外的验证和校验测试;因此最终的性能值可能不同。
* 表示在 Genus 系统上使用 Oncomine Precision Assay 观察到的等位基因频率。
检测范围 | 变异类型 | 每份样本的 变异数量 | 样本重复 数量 | 灵敏度 | PPV |
0.33% + 0.17% SD AF* | SNV | 67 | 32 | 89.2% | 100% |
插入缺失 | 4 | 32 | 100% | 100% | |
1.16X 倍数变化 | CNV | 1 | 32 | 100% | 100% |
总 RNA 中,1% 三融合和 MET 外显子 14 跳跃 | 融合 | 1 | 32 | 97.7% | 96.4% |
注:作为产品验证测试的一环,在多个内部研发实验室进行了检测。在不同的多重水平上运行样本。将使用 Oncomine Precision Assay 和 FFPE 对照品进行额外的验证和校验测试;因此最终的性能值可能不同。
* 表示在 Genexus 系统上使用 Oncomine Precision Assay 观察到的等位基因频率。
更多有关 Oncomine 解决方案在精准肿瘤学中应用的信息,请访问 oncomine.com。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。