色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
脱氢乙酸属于一种新型的化学防腐剂,是一种很重要的有机合成中间体。在食品中添加脱氢乙酸能起到良好的防腐作用。
目前参考GB5009.121-2016标准中的气相色谱(GC)部分分析脱氢乙酸,可能存在的问题是脱氢乙酸峰拖尾严重,影响分析结果的准确性。
本文中选择了赛默飞TG-WAXMS A(0.25mm×30m,0.25μm)分析脱氢乙酸,有效的改善了脱氢乙酸的峰型,同时把分析时间控制在跟标准基本一致的范围内,在保证结果准确的情况下,有效保证了分析实验通量。
参考国标GB5009.121-2016。
色谱条件:
色谱柱:TG-WAXMS A GC column 30 m × 0.25 mm × 0.25μm (P/N:26087-1420)
进样口: SSL 240℃,分流比:5:1
流速: 恒流模式 1.5ml/min
升温程序:60℃,20℃/min到240℃(3min)
检测器: FID 300℃
空气: 350ml/min
氢气: 35ml/min
氮气: 40ml/min
进样量: 1μL
载气: N2
仪器: AI1310 Autosampler + TRACE 1300
图一.标准品图谱
图二.连续进5针重叠图
实验结果表明脱氢乙酸在国标规定的线性范围内内线性关系良好,线性相关系数均大于0.995。
脱氢乙酸的标准曲线图
对浓度同一样品重复进样5 针,RSD 等于3.04 %,仪器精密度符合检测要求。
通过使用色谱柱TG WAXMS A(30m*0.25mm*0.25μm),并优化升温速率和载气流速,脱氢乙酸的色谱峰形很大程度上得以改良。优化后的仪器方法能够得到良好的线性,具有重复性好,结果可靠等优点。