色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
黑科技,最早起源于二次元,原意是指超越人类认知之外、凌驾于现有科技之上的技术。黑科技无处不在,生活中的黑科技——iPhone X、外天空的黑科技——墨子号、以及我们科研领域的黑科技——赛默飞Q Exactive™ GC-MS/MS。
GCMS早在1992年肖恩·康纳利主演的电影《Medicine Man》(《药剂师》)中就有出现,为何又称黑科技?此GCMS非彼GCMS,这里所谈到赛默飞的Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS,不再是普通的四极杆MS,而是基于Orbitrap静电场轨道阱技术的高分辨气质,正所谓仪器界的“三高”产品:
高分辨率
高质量精度
高灵敏度
简单点说,就是能满足分析工程师对未知化合物分析的真正需求:痕量样品测得到,未知成分测得准。这里我们以检测血液样本中的某种安眠镇静药物为例,看看Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS 小试牛刀。
该安眠镇静药物在现有数据库中无法判定,对于未知物的解析,我们采用了EI和PCI两种软硬兼施的电离模式,轻松确定化合物的碎片离子和分子离子峰的信息。
由此,我们可进一步通过元素组成和同位素模型来确定化合物和各个碎片离子的分子式,以推测化合物结构。GC-Orbitrap MS质量偏差可保证在1 ppm(百万分之一)范围(偏差越小,结果越少,1ppm下只有3个候选结果),结合高分辨数据可提供准确的同位素组成,分子式便可轻松断定出来:C17H12N4ClF。
最后结合定性软件,我们匹配上了对应的结构信息。
那么,化合物是否真的存在而且又具备药效呢?我们尝试搜索了相关化合物的信息,发现它应该是一种苯二氮䓬类镇静催眠药(8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine),结构和三唑仑类似,要知道三唑仑可是一种强烈的麻醉药物,由此也可对此化合物的性质有所推测。
更多有关赛默飞黑科技Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS的应用资料:直接进样杆(无需GC分离直接测试,15秒出结果)、VeV低电离能量技术,请戳 联系我们,我们将在第一时间给您回复。
想了解有关赛默飞液相色谱质谱(GC-MS)系列全套产品?
请直戳气相色谱质谱分析(GC-MS)。